Search Thermo Fisher Scientific
我们的气相色谱分析 (GC) 解决方案可定制设计,以适配任何实验室工作流程。从 Thermo Scientific iConnect 进样器和检测器模块到我们性能先进的 Thermo Scientific 质谱仪,我们提供种类齐全的 GC 解决方案产品组合,使您能够创新并定制您的气相色谱分析应用。
通过我们广泛的 GC 解决方案发现出色的工作流程性能
赛默飞气相色谱 Trace 1600 系列满足日常检测需求赛默飞先进智能化的自动进样器可实现多种类型样品处理和无人看管操作 Thermo Scientific™ iConnect™ 进样口和检测器模块提供不同应用需求,并随时实现任意配置氦气节省模块帮助客户节省成本赛默飞智能化的工作流软件、应用方案库可简化您的应用开发和日常工作。
我们先进的 GC 系统采用模块化设计,可无限制地组合 iConnect 进样器和检测器模块(用户可在数分钟内完成切换),并可用于独立色谱分析或与质谱分析。
适用于常规、高通量、研究和开发、环境、制药/生物制药、法医毒理学以及食品和饮料应用的质谱分析仪器和解决方案 。
iConnect 进样器模块仅需2分钟即可完成互换,通过离线维护功能尽可能延长仪器的正常运行时间。我们的 GC 进样器包括具备可选反冲功能的分流/不分流和可编程升温进样器和冷却柱上进样器。
iConnect 检测器模块仅需两分钟即可完成互换并尽量提高灵活性以满足不断变化的分析需求。我们的 GC 检测器包括热导率、火焰离子化、脉冲放电、氮磷和电子捕获检测器。
提供不同的 GC 自动进样器,以满足液体、顶空和固相微萃取 (SPME) 进样的任何要求;自动样本制备;以及稀释、添加和衍生化功能。
我们经过验证的 GC 柱系列(从极性到非极性再到特殊 GC 柱),具有高温稳定性、低流失量和长使用寿命,适合多种 GC 或 GC-MS 应用。
查找气相色谱分析过滤器、接头、管路、烘箱、试剂和标准品以及和进样口附件。我们还提供 GC 样本处理产品,如衍生化试剂盒、样本瓶和瓶盖。
我们的衍生化试剂和硅化液适用于各种实验室应用,包括环境、食品和饮料、法医毒理学以及制药/生物制药,可用于改善 GC 或 GC-MS 分析。
我们的 GC 解决方案包括使您能够成功进行气相色谱分析的气相色谱分析仪、进样器、检测器,色谱柱、自动进样器以及软件。
现代 GC 自动进样器可向 GC 色谱柱中进行无人值守的液体或顶空进样,从而提高样本处理量和进样重复性(与手动操作相比)。Thermo Scientific TriPlus RSH SMART 等自动化自动采样器具有较高水平的自动化和通用性,提供一系列液体、静态和动态顶空以及 SPME 等样本制备技术以及稀释、添加和衍生化功能等样本制备功能。
我们的 iConnect 进样器具有较高的灵活性和性能,以满足所有类型的常规和研究分析需求。独特的模块化设计允许在不到两分钟的时间内互换进样器模块,在维护过程中较大限度地延长仪器正常运行时间,支持在实验室中节省成本,同时方便排除故障。
我们的 iConnect 检测器重新定义了 GC 和 GC-MS 分析的灵活性和可用性。该独有功能还允许连续操作或显著缩短停机维护时间—只需用干净的备件替换脏污的单元,几分钟后即可再次运行样本。
我们经过验证的 GC 柱系列(从极性到非极性再到特殊 GC 柱),具有高温稳定性、低流失量和长使用寿命,适合多种 GC 或 GC-MS 应用。
使用 Thermo Scientific Orbitrap GC-MS 系统轻松、常规地体验前所未有的定量和定性 GC-MS 性能。超越实验室的潜能并重新定义 GC-MS 分析的前沿
通过 Thermo Scientific 单四极杆质谱仪让多种 GC 应用以及方法的质谱数据具有特异性和可靠性。这款稳健、易于使用的系统可确保实验室生产率。
使用此黄金标准对目标化合物进行灵敏、特异性定量。这款 Thermo Scientific 三重四极杆 GC-MS/MS 系统兼具杰出的灵敏度和选择性以及出色的生产率和可靠性。
通过 Thermo Scientific DFS 磁式 GC-HRMS 系统的一个简单、易用的软件包就可实现高灵敏度、高分辨率的磁式质谱分析性能。
了解我们的 Chromeleon 数据系统为何提供适合色谱仪控制以及与其他系统集成的一体式解决方案。
现代 GC 自动进样器可向 GC 色谱柱中进行无人值守的液体或顶空进样,从而提高样本处理量和进样重复性(与手动操作相比)。Thermo Scientific TriPlus RSH SMART 等自动化自动采样器具有较高水平的自动化和通用性,提供一系列液体、静态和动态顶空以及 SPME 等样本制备技术以及稀释、添加和衍生化功能等样本制备功能。
我们的 iConnect 进样器具有较高的灵活性和性能,以满足所有类型的常规和研究分析需求。独特的模块化设计允许在不到两分钟的时间内互换进样器模块,在维护过程中较大限度地延长仪器正常运行时间,支持在实验室中节省成本,同时方便排除故障。
我们的 iConnect 检测器重新定义了 GC 和 GC-MS 分析的灵活性和可用性。该独有功能还允许连续操作或显著缩短停机维护时间—只需用干净的备件替换脏污的单元,几分钟后即可再次运行样本。
我们经过验证的 GC 柱系列(从极性到非极性再到特殊 GC 柱),具有高温稳定性、低流失量和长使用寿命,适合多种 GC 或 GC-MS 应用。
使用 Thermo Scientific Orbitrap GC-MS 系统轻松、常规地体验前所未有的定量和定性 GC-MS 性能。超越实验室的潜能并重新定义 GC-MS 分析的前沿
通过 Thermo Scientific 单四极杆质谱仪让多种 GC 应用以及方法的质谱数据具有特异性和可靠性。这款稳健、易于使用的系统可确保实验室生产率。
使用此黄金标准对目标化合物进行灵敏、特异性定量。这款 Thermo Scientific 三重四极杆 GC-MS/MS 系统兼具杰出的灵敏度和选择性以及出色的生产率和可靠性。
通过 Thermo Scientific DFS 磁式 GC-HRMS 系统的一个简单、易用的软件包就可实现高灵敏度、高分辨率的磁式质谱分析性能。
了解我们的 Chromeleon 数据系统为何提供适合色谱仪控制以及与其他系统集成的一体式解决方案。
采用最新突破性技术,最大限度地延长了正常运行时间和盈利能力。以客户为中心的独特模块化设计,提供了全系列可更换的进样口和检测器模块,实现了灵活配置, 提高了分析效率并降低了购买成本。
我们经过验证的 GC 柱范围从极性到非极性到特殊 GC 柱,具有高温稳定性、低流失量和长寿命,适合多种 GC 或 GC-MS 应用。
提供了适用于多种 GC 和 GC-MS 应用的高纯度硅烷化试剂和酰化衍生化试剂以及硅化流体。
在此查找气体过滤器、进样口附件、GC 专用注射器、工具、管线和 GC 样品处理产品(如衍生化系统及样品瓶和瓶盖)。
这些易于使用的系统可以进行一系列样品处理功能,包括液体处理、顶空和 SPME 进样以及稀释、添加和衍生化功能。
该即时连接进样器可提供最大的灵活性以满足所有类型的常规和高通量分析需求。您可以在 2 分钟内切换即时连接进样器。
采用最新突破性技术,最大限度地延长了正常运行时间和盈利能力。以客户为中心的独特模块化设计,提供了全系列可更换的进样口和检测器模块,实现了灵活配置, 提高了分析效率并降低了购买成本。
我们经过验证的 GC 柱范围从极性到非极性到特殊 GC 柱,具有高温稳定性、低流失量和长寿命,适合多种 GC 或 GC-MS 应用。
提供了适用于多种 GC 和 GC-MS 应用的高纯度硅烷化试剂和酰化衍生化试剂以及硅化流体。
在此查找气体过滤器、进样口附件、GC 专用注射器、工具、管线和 GC 样品处理产品(如衍生化系统及样品瓶和瓶盖)。
这些易于使用的系统可以进行一系列样品处理功能,包括液体处理、顶空和 SPME 进样以及稀释、添加和衍生化功能。
该即时连接进样器可提供最大的灵活性以满足所有类型的常规和高通量分析需求。您可以在 2 分钟内切换即时连接进样器。
与赛默飞世尔科技合作可为您提供技术、方法和工作流程的综合力量,从而服务于更广泛的行业和应用—确保您和所服务的社区对结果充满信心。