Search Thermo Fisher Scientific
表面层指不大于 3 个原子层厚度 (~1 nm) 的薄层,根据不同材料,表面层厚度不同。 不超过约 10 nm 的薄层被称为超薄膜,而不超过 1 μm 的薄层为薄膜。 剩下的固体则被称为体相材料。 但是名词术语并没有明确定义,随不同材料和应用,表面层、超薄膜和薄膜之间的差异有所变化。
表面表示一种相与另一种相之间的不连续性,所以表面的物理化学性质与体相物质不同。 这种差异在很大程度上影响材料最顶部原子层。 在材料内部,一个原子在各方向上均被组成该材料的原子按一定规则包围。 由于表面原子并不能在所有方向上被原子包围,表面原子比体内原子活泼,有可能成键。