Search Thermo Fisher Scientific
Annexin V试剂可用于检测易位的磷脂酰丝氨酸(PS)——细胞凋亡的标志物之一。 Annexin V试剂可以与其他染料(包括核酸染料)联用,以准确分群检测凋亡细胞和非凋亡细胞 我们提供单独试剂或易用试剂盒形式的 Annexin V 偶联物。
我们与 Nexins Research Bv(荧光磷脂酰丝氨酸结合蛋白原开发商)合作,生产具有优异亮度的 Annexin V 偶联物。 这些 Annexin V 试剂为磷脂酰丝氨酸(是细胞凋亡中期标志)的具体化研究提供了快速可靠的检测方法。 凋亡细胞和未凋亡细胞经我们的荧光 Annexin V 偶联物染色后显示出的荧光强度是有差异的,经流式细胞仪测定发现这一差异通常约为100倍。
荧光偶联 | 激光器 | 发射 | 推荐滤片 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|
Annexin V, Alexa Fluor 350 | UV | 442 nm | 450/40 nm | 100 次检测 |
Annexin V, Pacific Blue | 405/7 nm | 455 nm | 450/50 nm | 100 个反应 |
Annexin V, Alexa Fluor 488 | 488 nm | 519 nm | 530/30 nm | 100 个反应 |
Annexin V,荧光 | 488 nm | 518 nm | 530/30 nm | 100 个反应 |
Annexin V, RPE | 488 nm | 578 nm | 585/42 nm | 50 个反应 |
Annexin V, Alexa Fluor 555 | 532 nm | 565 nm | 575/26 nm | 100 个反应 |
Annexin V, Alexa Fluor 568 | 561 nm | 603 nm | 610/20 nm | 100 个反应 |
Annexin V, Alexa Fluor 594 | 590 nm | 617 nm | 630/20 nm | 100 个反应 |
Annexin V, APC | 633/5 nm | 665 nm | 661/8 nm | 100 个反应 |
Annexin V, Alexa Fluor 647 | 633/5 nm | 660 nm | 661/8 nm | 50 个反应 |
Annexin V,生物素-X 偶联物 | NA | NA | NA | 100 个反应 |
所需缓冲液 | ||||
Annexin 结合缓冲液 (5x) |
Annexin V试剂 | 死细胞染色剂 | 适当的最大荧光激发/发射光谱 | 试剂盒内的其他试剂 | 尺寸 | 货 号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Annexin V 试剂 | 死细胞染色剂 | |||||
Annexin V, eFluor 450 | — | 405/450 nm | NA | Annexin 结合缓冲液 (10x) | 50 个反应 | 88-8006-72 |
200 个反应 | 88-8006-74 | |||||
Annexin V, Pacific Blue | SYTOX AADvanced | 415/455 nm | 546/647 nm | Annexin 结合缓冲液 (5x) | 50 个反应 | A35136 |
Annexin V, Alexa Fluor 488 | PI | 499/521 nm | 535/617 nm | Annexin 结合缓冲液 (5x) | 50 个反应 | V13241 |
250 次检测 | V13245 | |||||
Annexin V, Alexa Fluor 488 | SYTOX Green | 499/521 nm | 503/524 nm | Annexin 结合缓冲液 (5x) | 50 个反应 | V13240 |
Annexin V,荧光 | PI | 494/518 nm | 535/617 nm | Annexin结合缓冲液 (5x) | 50 个反应 | V13242 |
Annexin V, PerCP-eFluor 710 | — | 482/710 nm | NA | Annexin 结合缓冲液 (10x) | 50 个反应 | 88-8008-72 |
200 个反应 | 88-8008-74 | |||||
Annexin V, APC | SYTOX Green | 650/660 nm | 503/524 nm | Annexin 结合缓冲液 (5x) | 50 个反应 | V35113 |
Annexin V, RPE | SYTOX Green | 488/575 nm | 503/524 nm | Annexin 结合缓冲液 (5x) | 50个反应 | V35112 |
Annexin V, RPE-Cyanine7 | — | 488/767 nm | NA | Annexin 结合缓冲液 (10x) | 50 个反应 | 88-8103-72 |
200 个反应 | 88-8013-74 | |||||
Annexin V, APC | SYTOX Green | 650/660 nm | 503/524 nm | -Annexin 结合缓冲液 (5x) --C12-resazurin (571/585 nm) | 50 个反应 | V35114 |
图1: Annexin V Alexa Fluor 488 试剂。 使用 10 μM 喜树碱处理 Jurkat 细胞(人类白血病 T 细胞)4 小时(右图)或未处理(作为对照,左图)。 然后用Annexin V Alexa Fluor 488处理细胞以鉴定凋亡细胞并用碘化丙啶鉴定死亡细胞,接着使用流式细胞仪分析。 需注意的是,经喜树碱处理的细胞(右图)中,凋亡细胞(用“A”表示)比例明显高于对照细胞(左图)中凋亡的基础水平。 V =活细胞,D=死细胞。
图 2. Annexin V Pacific Blue 试剂 使用 10 µM 喜树碱处理 Jurkat 细胞(人类白血病 T 细胞)4小时。 然后用Pacific Blue Annexin V⁄SYTOX AADvanced 凋亡试剂盒中的试剂处理细胞,并使用流式细胞仪在405 nm和488 nm激发波长处分析。 注意:与对照组细胞群中的凋亡细胞基础水平 (1A) 相比,用喜树碱处理的细胞群中凋亡细胞的百分比更高(1B)。 A=凋亡细胞,V=活细胞,N=坏死细胞。
图 3. Annexin V PE 偶联物。 使用 10 µM 喜树碱诱导 Jurkat 细胞,然后在膜联蛋白结合缓冲液中洗涤细胞并用Annexin V PE 和SYTOX Green染色。 使用流式细胞仪在 488 nm 波长处分析细胞。
我们使用喜树碱处理的 Jurkat 细胞优化该实验以诱导细胞凋亡。 可能需要进行一些修改或与其他细胞类型联用。
流式胞内染色示意小视频—细胞因子和核内靶点检测
流式细胞术学习中心—获取流式细胞术学习资源,以轻松计划、顺利开展流式实验。
Panel Builder流式配色工具—这款简单、定制化的在线工具可助您轻松解决多色流式实验的配色难题。
不可转售。Super Bright聚合物染料由Becton, Dickinson and Company授权销售。