Search Thermo Fisher Scientific
细胞凋亡晚期以细胞核形态学变化为特征,包括DNA片段化、染色质凝聚、核膜降解、细胞核起泡以及DNA链断裂。 Invitrogen提供了多种独特的试剂,用以分析细胞凋亡中细胞核的变化;其中很多试剂和流式细胞仪中检测其他细胞凋亡参数所使用的试剂相兼容。
查看全部细胞核凋亡分析
处于凋亡中的细胞表现出细胞核染色质凝聚的增强。 随着染色质的凝聚,细胞可渗透核酸染料发出超亮荧光,使得结合传统的死亡细胞染色就可以确认凋亡细胞。
图1. 用Vybrant DyeCycle™ Violet染料及SYTOX AADvanced™染料进行染色质凝聚分析。 Jurkat细胞 (人T细胞白血病细胞) 用10 μM喜树碱处理6小时 (3B) 或不处理 (3A) 用作对照。 接着将细胞和凋亡试剂盒——Vybrant DyeCycle™ Violet/SYTOX AADvanced™试剂盒中的试剂混合,并用流式细胞仪405/488 nm 双激发分析。 注意:与对照组细胞 (3A) 中所见的细胞凋亡基础水平相比,喜树碱处理过的细胞 (3B) 凋亡细胞比例更高。 A = 凋亡细胞,V = 活细胞,N = 坏死细胞。
产品 | 激光 | 激发/发射光波长 | 货号 |
---|---|---|---|
Hoechst 33342 | UV | 350/461 | H1399 |
Vybrant DyeCycle Violet | 405 | 369/437 | V35003 |
YO-PRO-1 iodide | 488 | 491/509 | Y3603 |
TO-PRO3 Ready Flow Reagent | 633 | 642/661 | R37170 |
凝聚的染色质染料 | 死细胞染料 | 激光 | 激发/发射光波长 | 货号 |
---|---|---|---|---|
Hoechst 33342 | PI | UV and 488 nm | Hoechst 33342: 350/461 nm PI: 535/617 nm | V13244 |
YO-PRO-1 Hoechst 33342 | PI | UV and 488 nm | Hoechst 33342: 350/461 nm YO-PRO-1: 491/509 nm PI: 535/617 nm | V23201 |
Vybrant DyeCycle Violet stain | SYTOX AADvanced | 405 and 488 nm | Vybrant DyeCycle Violet stain: 369/437 nm SYTOX AADvanced: 546/647 nm | A35135 |
YO-PRO-1 | PI | 488 nm | YO-PRO-1: 491/509 nm PI: 535/617 nm | V13243 |
PO-PRO-1 | 7-AAD | UV and 488 nm | PO-PRO-1: 434/456 nm 7-AAD: 546/647 nm | V35123 |
产品 | 激光 | 激发/发射光波长 | 货号 |
---|---|---|---|
Hoechst 33342 | UV | 350/461 | H1399 |
Vybrant DyeCycle Violet | 405 | 369/437 | V35003 |
YO-PRO-1 iodide | 488 | 491/509 | Y3603 |
TO-PRO3 Ready Flow Reagent | 633 | 642/661 | R37170 |
凝聚的染色质染料 | 死细胞染料 | 激光 | 激发/发射光波长 | 货号 |
---|---|---|---|---|
Hoechst 33342 | PI | UV and 488 nm | Hoechst 33342: 350/461 nm PI: 535/617 nm | V13244 |
YO-PRO-1 Hoechst 33342 | PI | UV and 488 nm | Hoechst 33342: 350/461 nm YO-PRO-1: 491/509 nm PI: 535/617 nm | V23201 |
Vybrant DyeCycle Violet stain | SYTOX AADvanced | 405 and 488 nm | Vybrant DyeCycle Violet stain: 369/437 nm SYTOX AADvanced: 546/647 nm | A35135 |
YO-PRO-1 | PI | 488 nm | YO-PRO-1: 491/509 nm PI: 535/617 nm | V13243 |
PO-PRO-1 | 7-AAD | UV and 488 nm | PO-PRO-1: 434/456 nm 7-AAD: 546/647 nm | V35123 |
流式胞内染色示意小视频—细胞因子和核内靶点检测
流式细胞术学习中心—获取流式细胞术学习资源,以轻松计划、顺利开展流式实验。
Panel Builder流式配色工具—这款简单、定制化的在线工具可助您轻松解决多色流式实验的配色难题。
不可转售。Super Bright聚合物染料由Becton, Dickinson and Company授权销售。