Search Thermo Fisher Scientific
Caspase酶活化是细胞凋亡早期的一个显著特征,其参与蛋白质底物的切割及随后的细胞分解。我们提供一系列caspase检测,可检测活细胞中的活性caspase。
另请参见Caspase成像检测
产品 | 检测的 Caspase | 激光(nm) | Ex/Em (nm) |
---|---|---|---|
CellEvent Caspase-3/7 Green 流式细胞检测试剂盒 | 3,7 | 488 | 511/533 |
Vybrant FAM Poly Caspases 检测试剂盒 | All | 488 | 495/529 |
Vybrant FAM Caspase-3 和 Caspase-7 检测试剂盒 | 3,7 | 488 | 495/529 |
Vybrant FAM Caspase-8 检测试剂盒 | 8 | 488 | 495/529 |
CellEvent Caspase-3/7流式细胞检测可采用新型的荧光caspase-3/7检测试剂,流式检测凋亡细胞之中活化的 caspase-3和caspase-7 (图 1).
CellEvent Caspase-3/7为细胞透过性检测试剂。该试剂包含与核酸结合染料偶联的四氨基酸多肽(DEVD)。细胞凋亡期间,caspase-3和caspase-7蛋白激活,可切割DEVD多肽之中的编码caspase 3/7识别序列。随着识别序列断裂及DNA结合,该试剂可采用明亮的荧光标记凋亡细胞,最大吸收/发射光谱~511/533 nm(绿色荧光检测试剂)。结合适当的SYTOX死细胞染色剂使用时,可轻松区分活细胞及坏死细胞。
图1:采用CellEvent Caspase-3/7 Green流式细胞术检测试剂盒在Attune流式细胞仪上检测Jurkat细胞 Caspase活性。 采用(A) DMSO 或 (B) 10 µM喜树碱将Jurkat细胞(人源T细胞白血病)处理三个小时后,再使用CellEvent Caspase 3/7 Green流式细胞检测试剂盒其进行标记。在配备488-nm激光器的Attune声波聚焦流式细胞仪上分析染色样品,分别采用530/30 BP滤光片CellEvent Caspase 3/7 Green 检测试剂和690/50BP滤光片(SYTOX AADvanced染色剂)收集发射荧光。注意:与对照组细胞群中的凋亡细胞基础水平(A图)相比,用喜树碱处理的细胞群中凋亡细胞的百分比更高(B图)。
Vybrant FAM Caspase检测试剂盒采用新型方法,基于caspases荧光抑制剂 (FLICA) 方法检测活细胞中的活性 caspases。Vybrant FAM Caspase检测试剂盒采用新型caspase抑制剂FLICA试剂,后者不可逆地与活性caspases之中的半胱氨酸共价结合,抑制酶的后续活性(图 2).
该检测方法使用简单,无需专用缓冲液裂解或透化细胞膜 - 直接将试剂加入细胞培养基,孵育1-4小时,洗涤细胞,然后分析即可。
图2:采用Vybrant FAM Caspase检测试剂盒检测活性caspase。未结合的FLICA试剂扩散出细胞并被洗涤掉。绿色荧光信号可用于直接测定加入抑制剂时存在的活性caspase量。
图3:流式细胞术检测活细胞中的活性caspase。采用10 μM喜树碱处理在37ºC和5% CO2件下处理Jurkat细胞4小时,采用FLICA试剂(caspase-3 和 caspase-7)及碘化丙啶染色(两种成分均来自于 Vybrant FAM Caspase-3和 -7检测试剂盒)。在488 nm激发波长处,采用530 nm旁通和670 nm长通发射滤光片在流式细胞仪上分析样品。
流式胞内染色示意小视频—细胞因子和核内靶点检测
流式细胞术学习中心—获取流式细胞术学习资源,以轻松计划、顺利开展流式实验。
Panel Builder流式配色工具—这款简单、定制化的在线工具可助您轻松解决多色流式实验的配色难题。
不可转售。Super Bright聚合物染料由Becton, Dickinson and Company授权销售。