Search Thermo Fisher Scientific
バイオ医薬品分野の治療薬は複雑な構造を持ち、より高度な選択性と感度が必要とされるため、これらのデータを収集して分析できる強力な装置とソフトウェアが求められます。従来こうした要件については、開発用と品質管理(QC)用の2つのソフトウェアパッケージが必要でした。Thermo Scientific Chromeleon 7.3.2クロマトグラフィーデータシステム(CDS)は、この両分野のオペレーションを快適にこなすことが可能であり、規制に対応したエンタープライズ環境での質量分析(MS)装置をサポートしているため、開発からQCへのシームレスな移行を単一のソフトウェアで実施できます。
ユーザーの声
「我々のラボではChromeleonを毎日使用しています。Chromeleonレポートテンプレートを使用することで、すべての生データ、データ操作、ロットの記録を1つのファイルに保持できるため、社内のラボノートソフトウェアへの提出は非常に簡単です。すべての実験詳細が1カ所にまとめられるようになっています。」
- Research Lab Manager, Genentech
Chromeleon CDSは、MSおよびMS/MS装置の制御機能(GC、HPLC、ICフロントエンド用)を提供するとともに、インタクトタンパク質や消化タンパク質のロットリリース試験、オリゴヌクレオチド分析、LC-MS/MSベースの医薬品バイオアナリシスなどのターゲットおよびノンターゲット分析に対するワークフローもサポートしています。
Chromeleon CDSの質量分析機能の詳細を見る ›
仕様を逸脱する結果やエラーを以下の方法で削減し、信頼性を高めます。
Chromeleon CDSは、Thermo Scientific MAM 2.0ワークフローの中枢部です。このワークフローは強力な高分解能MSをベースとしており、コンプライアンスに対応したペプチドの特性評価とモニタリングを容易にし、医薬品開発プロセスの全段階を通じた重要品質特性のモニタリングを可能にします。このワークフローは、データ取得から、品質特性の定量、新規ピークの検出、カスタマイズ可能なスプレッドシートベースのレポートにいたる、包括的なコンプライアンス機能を利用しています。
対象分子の理解は必須であり、DMPK研究で最も重要なのは正確性を確保することです。Chromeleon CDSが提供する単一のソフトウエアソリューションは、ローカルのスタンドアロンワークステーションから複数施設のエンタープライズシステムにいたる拡張性を備え、コンプライアンス要件への対応を容易にする機能を搭載しています。このソリューションは。堅牢かつ信頼性に優れたHPLCおよびMSのコントロールと、データの取得と処理に関する統合型MS/MS機能を提供します。Watson LIMSの双方向ゲートウェイは、完全なエンドツーエンドのサポートを提供します。
装置の制御とデータの取得を始め、データ処理の自動化、カスタマイズ可能なレポート、合理化されたデータインテグリティのレビューまでを網羅したChromeleon CDSは、修飾および未修飾のオリゴヌクレオチドに対する高分解能LC-MSによる規制に対応した分析を容易にします。自動化されたインタクトデコンボリューション処理により、高スループットの正確な分子量特定が効率化されます。Chromeleon CDSが提供する簡単かつ強力な電子データレビューや、整理されたセキュアなデータストレージは、拡張可能なエンタープライズシステムとしてのグローバルコラボレーションに適したメリットをもたらします。
ネットワーク化されたCDSは、定量的LC-MS分析におけるデータの取得と処理のための最良の選択です。実際の利用ケースをご覧ください。
開発と製造をつなぐコンプライアンスに対応したエンタープライズ型MAMワークフローをご覧ください。
信頼にお応えします。当社はお客様のパートナーとして、個々の特性評価とコントロールの課題に適した、あらゆる製品とソリューションを提供しています。
*必須項目