HILIC カラムの取り扱い
このセクションでは、HILIC カラムの取り扱い、使用、保管に関する一般的なガイドラインを示します。具体的なアドバイスについては、適切な製品マニュアルを参照してください。
その他のカラムと同様に、HILIC カラムの寿命を最大化するため、サンプルおよび移動相に粒子が含まれないよう徹底してください。
また、粒子やその他の汚染物質を含むサンプルを処理する場合は特に、切り替えバルブとカラムの間でガードカラムまたはインラインフィルターの使用を推奨しています。
HILIC カラム取り扱いガイドライン
pH 安定性
Thermo Scientific HILIC カラムはシリカベースのカラムです。適切な pH 範囲は 2 ~ 8 です。
カラムの洗浄方法
保管する前に、HILIC 分析で使用した緩衝液をカラム(および HPLC システム)から洗い流す必要があります。この時、(製品マニュアルに特に指定のない限り)60%の有機溶媒を水に溶かして洗浄液として使用します。 
カラムの保管
HILIC カラムは、HILIC 条件に基づき保管します。保管には、有機溶剤と水を 90:10 の比率で溶かして使用することを推奨しています。
固定相が乾燥しないよう、カラムのエンドフィッティングがエンドプラグで密封されていることを確認してください。
Style Sheet for Global Design System
CMD Wide-format style fixes