Search Thermo Fisher Scientific
HILIC は、極性化合物の保持と分離におけるもっとも有効なアプローチの一つです。HILIC モードで使用できる多くの固定相があり、一般的には、多くの相がその化学的性質とは無関係に HILIC であると言われています。 さらに、この技術の使用に関するさまざまな誤情報も存在します。この情報センターは、HILIC を使用する際に直面する、下記を含む多くの疑問に答えています。
HILIC は、極性固定相を使用した逆相クロマトグラフィーの手法の一つです。HILIC カラムの基礎に関する詳細をご覧ください。
アプリケーションに最適な HILIC 固定相を選択するためには、特定のカラム-溶媒-検体システムに関連する可能性のある HILIC 保持機構を理解しなければなりません。
HILIC の保持機構は複雑で、親水性区分、水素結合、静電的相互作用、ファンデルワールス相互作用の組み合わせにより構成されていることが実証されています。
逆相液体クロマトグラフィーでの保持が難しい親水性化合物の保持は、HILIC カラムの大きな利点です。詳細をご覧ください。
このセクションでは、メソッド開発への系統的なアプローチについて説明しています。
このセクションは、HILIC 分離で発生する可能性のある、いくつかのより一般的なクロマトグラフィー関連の問題の理解および解決を支援することを目的としています。
このセクションでは、HILIC カラムの取り扱い、使用、保管に関する一般的なガイドラインを示します。
See this collection of resources to help you learn more about HILIC columns, their use and application.