MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーの概要
プロセス分析技術(PAT)によるリアルタイムモニタリング
プロセス分析技術(PAT)は、プロセスの理解を深めることで、情報に基づいた意思決定、プロセスの最適化、そして連続製造を実現します。プロセスパラメーターの設計、コントロール、およびモニタリングすることにより、ボトルネックやバッチの損失を回避できます。PATメソッドにはプロセスラマン分光法などのさまざまな分析技術が組み込まれており、一貫した製品品質を確保しながら、信頼性とコスト効率の良いワークフローを確立することができます。また、プロセスラマン分光法はサンプル調製を必要とせず、リアルタイムで、非破壊のインラインプロセス分析を可能にします。Thermo Scientific MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーには、バイオ医薬品やさまざまな産業において高精度かつ信頼性の高いデータを得るためのコンパクトな分析計本体とアプリケーションに対応するプローブが含まれています。
MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーの機能
持ち運び可能で簡単操作
すぐに使える設計で、15分以内に高精度なラマン測定が可能です。工場校正済みの装置なので、必要な場所において高精度に連続的なモニタリングが可能です。
リアルタイムおよびインラインモニタリング
ラマン分光法はサンプル調製が不要で非破壊のインラインプロセス分析を実現します。また、ボタン1つで制御できるハードウエアと使いやすいソフトウエアを採用しています。
遠隔操作およびモニタリングソフトウエア
Thermo Scientific Lykos PATソフトウエアは、ケモメトリックスの複雑さを簡素化するように設計された遠隔操作およびモニタリングソフトウエアで、直感的なワークフローを提供し、プロセスを効率化しながらcGMPおよび21 CFR Part 11 FDAの規制に準拠することができます。
さまざまな分野に応用可能
バイオ医薬品や工業発酵のモニタリング、オイル分析及び、インラインガス測定に適した、シンプルかつコスト効率が良いラマン測定を実現。
All-In-Oneソリューション
MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーはコンパクトなプロセスラマン分析計、専用のプローブ、包括的なソフトウエアにより構成され、ワークフローを合理化し、シームレスなプロセスモニタリングを実現するように設計されています。 
ニーズに対応する柔軟なサポートプラン
プロセスラマンアナライザーは最適化されたパフォーマンスを維持し、生産性を最大化するように設計されています。サポートプランには、テクニカルサポート、ソフトウエアップデート、トレーニング、修理費用や部品の保証など、さまざまなサポートメニューが用意されています。