MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザー 
Thermo Scientific MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーは、インライン、アットライン、オンラインのプロセスモニタリングにおいて、リアルタイムで高精度なスペクトル結果を提供します。当装置はコンパクトで使い勝手が良く、迅速なセットアップが可能です。さまざまなアプリケーションに対応するために開発された交換可能なプローブにより、ユーザーの個々のニーズに適合します。さらに、プロセス分析技術(PAT)のワークフローにおいて、プロセスラマン分光法の利用価値を最大化します。  
MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザー
MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーは、特許取得済みのThermo Scientific TouchRaman液浸技術を使用しており、MarqMetrix BallProbeサンプリング光学系の先端をサンプルに接触させるだけで、ラマン測定を行うことができます。焦点距離が短いMarqMetrix BallProbeサンプリング光学系は、液体、固体、スラリー、粉末、不均一な混合物を正確に測定しながら、オペレーターのミスを低減します。
MarqMetrix BallProbeサンプリング光学系技術は、専用に開発された高グレード球状サファイアレンズを使用しています。球状光学系の焦点距離が短いため、TouchRaman液浸技術により簡単にサンプリングが可能です。サンプルにプローブを触れるだけで、液体、固体、スラリー、粉末、不均一混合物の再現性のあるスペクトルを収集できます。MarqMetrix BallProbeサンプリング光学系を使用すると、ユーザー間のばらつきを排除できるため、どなたでも高品質のデータを取得できます。  
MarqMetrixプロセスBallProbeサンプリング光学系
Thermo Scientific MarqMetrixプロセスBallProbeサンプリング光学系は、過酷な環境下での使用に最適です。Hastelloy C-276製のこのプローブは高い耐性を持っており、腐食性の高い化学薬品にさらされるアプリケーションや過酷な環境下での使用に適しています。MarqMetrixプロセスBallProbeサンプリング光学系には、2種類の標準的な直径とシャーシ長さオプションがあります。
特長と利点 
  • 液浸接触プローブによるタッチ測定
  • 液体、固体、スラリー、粉末、および不均一混合物のサンプリング
  • 高い測定精度と再現性を実現するシンプルな設計
  • 厳しい化学薬品、圧力、および温度条件に耐える堅牢な設計
MarqMetrixパフォーマンスBallProbeサンプリング光学系
Thermo Scientific MarqMetrix Performance BallProbeサンプリング光学系は、ラボおよび産業環境における一般的な化学的負荷に耐えるよう設計されています。標準直径0.5インチのMarqMetrixパフォーマンスBallProbeサンプリング光学系は、ラインアップ最大の球状サファイアボールレンズと316L SSを使用しており、幅広い種類のサンプルに対して高感度のTouchRaman液浸技術測定を可能にします。MarqMetrixパフォーマンスBallProbeサンプリング光学系には、3つの標準直径とシャーシ長さのオプションがあります。
特長と利点
  • 正確で再現性のある測定
  • 液体、固体、スラリー、粉末、および不均一混合物のサンプリング
  • 幅広い化学適合性と高温耐性
  • 使いやすさによりユーザーによる測定のばらつきを排除します
MarqMetrixバイオリアクターBallProbeサンプリング光学系
バイオテクノロジー向けに設計されたThermo Scientific MarqMetrixバイオリアクターボールプローブサンプリング光学系は、液体培地と固体の両方を測定できる短焦点距離を持ち、業界標準のDOプローブと同じ形状をしています。
特長と利点
  • 正確で再現性のある測定
  • 耐久性に優れた設計、オートクレーブ利用可能(CIP/SIP)
  • 保護キャップがオートクレーブ滅菌時および保存時にプローブの内部光学系を遮蔽
  • 標準PG 13.5ポートと互換
  • 使いやすく、ユーザー間のばらつきを排除
MarqMetrixシングルユースバイオリアクターBallProbeサンプリング光学系
Thermo Scientific MarqMetrixシングルユースバイオリアクターBallProbeサンプリング光学系は滅菌済みで、バッチの純度に影響を与えることなく、液体や固体サンプルの正確かつ再現性の高いラマン測定を可能にします。このMarqMetrixシングルユースバイオリアクターBallProbeサンプリング光学系は、バイオ医薬品や工業発酵などのニーズを満たすように設計されています。プローブはサージカルステンレススチール(15Ra)316と高純度サファイア光学系で作られています。
MarqMetrixシングルユースバイオリアクターBallProbeサンプリング光学系は、正確で再現性のある測定が可能なため、バイオ医薬品および医薬品製造に適しています。このプローブは容易に開けられる袋に包装されており、オートクレーブ、定置蒸気(SIP)、または酸化エチレンを使用して滅菌するか、より大きなシングルユースシステムに組み込んでガンマ線滅菌が可能です。滅菌されたプローブは、ラマンシステムの光ファイバーインターフェースに簡単に接続でき、リアルタイムの化学的洞察を可能にします。プロセス完了後、プローブを廃棄するだけでバッチ純度を確保できます。
特長と利点  
  • ハイバリューバッチ用シングルユース(ディスポーザブル)ラマンプローブ 
  • 液体および固体の正確で再現性の高い測定  
  • オートクレーブ、SIP、EtO、またはガンマで滅菌する設計(プローブは未滅菌済み)  
  • 標準PG 13.5ポートと互換  
  • カスタマイズ可能  
その他の使用可能なBallProbeサンプリング光学系:
  • MarqMetrixパフォーマンスBallProbeサンプリング光学系
  • MarqMetrixプロセスBallProbeサンプリング光学系
  • MarqMetrixカスタムBallProbeサンプリング光学系
  • MarqMetrixファイバーBallProbeサンプリング光学系
MarqMetrix近接BallProbe大容量(HV)サンプリング光学系
近接BallProbeHVは、離れた場所からのサンプリングや、さまざまな高さの動的サンプルの測定に優れています。プローブの長い作動距離(100 mm)により、コンベヤーベルトまたは回転ドラム上のサンプルを迅速に分析できます。その大きなサンプリング面積(3.5 mm)は、測定時にサンプルを効率的に平均化します。
特長と利点 
  • 非接触解析:
    • 動的サンプル
    • さまざまな表面凹凸を持つサンプル
    • 不均一なパッケージのサンプル
    • (ペレットなど)
  • コンパクト設計
    • 作動距離100 mmで、窓板、バイアル、バッグを介した測定が可能
    • さまざまなサイズや表面厚のサンプルを測定するための深いサンプル深度
MarqMetrix FlowCellサンプリング光学系
Thermo Scientific MarqMetrix FlowCellサンプリング光学系を用いて、液体やガスの高精度ラマン測定を連続フロープロセスで実現することができます。一般的な標準接続仕様で、すぐにフローパスに統合できます。これにより、独自のハードウェアを備えたシステム開発や、液浸ラマンプローブをフロー経路に統合する際の複雑さがなくなります。
特長と利点
  • BallProbeテクノロジーは、フローパスに直接インテグレーション
  • デッドボリュームとサンプル処理のステップを最小限に抑える
  • インテグレーションを容易にするシンプルなデザイン
  • カスタムフローセルプローブ:圧力/温度定格、さまざまな材料、カスタム接続、および内部容量オプションをご用意しています
MarqMetrix 近接プローブサンプリング光学系
Thermo Scientific MarqMetrix近接プローブサンプリング光学系を使用すると、サンプルに接触することなく、より正確なリアルタイム測定を行い、プロセス制御を向上させることができます。MarqMetrix近接プローブサンプリング光学系は、物理的障壁と空気ギャップを介して動的サンプルの高シグナルラマン分析を必要とするアプリケーション向けの、高性能でコンパクトなサンプリングデバイスです。MarqMetrix近接プローブサンプリング光学系は、短い作動距離(8 mm)と狭いビームスポットサイズ(500マイクロメートル)のため、バイアル、ガラス瓶、または窓板を介して高シグナルの非接触測定を実現します。プローブのサファイアレンズは、指紋領域で非常に強くクリアなラマンシグナルを生成します。
特長と利点
  • 窓板、バイアル、バッグ内の非接触測定(作業距離:8 mm)
  • コンパクト設計
  • ハイシグナルスループット
  • 指紋領域での卓越したラマンシグナル
  • MarqMetrixプロセスアナライザーと組み合わせることで、100~3250 cm-1の全スペクトル範囲の測定が可能です