MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーは、多様な業界でPATツールとして活用できます
プロセスラマン分光法をPATツールとして使用することで、さまざまな業界のアプリケーションにおいて、サンプル調製を必要とせず、非破壊インラインプロセス分析をリアルタイムで実施できます。Thermo Scientific MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーは、プロセスラマン分光法とケモメトリクス(スペクトル統計分析法)を組み合わせて、複雑な液体媒体中の複数の主要化合物の濃度特定、定量、およびUSPまたはDSPでのリアルタイム測定を可能にします。MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーは、専用のボールプローブおよび包括的なソフトウェア一式とともにワークフローに統合され、バイオ医薬品やさまざまな産業における迅速なプロセス改善をサポートします。
バイオテクノロジー
リアルタイム結果が必要とされる業界
バイオテクノロジーの開発はスピードが要求されます。発酵の成功や失敗を通常の品質基準よりも数週間早く把握することで、やり直すための時間を確保し、投資を無駄にするリスクを最小限に抑えることができます。これがMarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーの利点です。
正確で非破壊的な結果をリアルタイムで得るために設計された高感度で安定したMarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーと、バイオリアクター用に開発された特許取得済みのThermo Scientific BallProbeサンプリング光学系またはThermo Scientific MarqMetrix FlowCellサンプリング光学系は、連続的なバイオプロセスの最適化とコントロールの鍵となります。
発酵工業
工業レベルの発酵分野では、世界で最も差し迫った環境問題への新しいソリューションを開発しています。トウモロコシ、砂糖、デンプンなどのバイオベースの原料から化学物質を持続的に製造するには、発酵プロセス用の高感度なリアルタイム測定ソリューションが必要です。プロセスラマン分光法は、工業発酵アプリケーションにおいて、プロセス制御を用いたリアルタイム分析を可能にします。
培養肉の生産
温室効果ガス排出量の約40%を農業が占めています。牛肉の生産は、(牛による)メタン生成と(放牧地増加のためお)森林破壊を通じて気候変動の一因となっています。そこで、工業発酵を利用してバイオリアクターで動物細胞を培養し、培養肉を製造することにより、食用家畜を飼育する必要性を減らすことに取り組んでいます。
MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーを使用することで、生産者は細胞密度の高さとバイオリアクターの収量を評価できます。本装置は、その迅速な応答時間、非破壊サンプリング、および提供される化学的構造情報により、開発、最適化、およびプロセス制御のための価値あるツールとなっています。
複雑な組成 
MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーは、正確で信頼性の高い組成分析を実現し、複雑な風味や食感をもった製品のの生産をサポートします。食品や飲料産業において、MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーを統合してリアルタイムの組成特性評価することにより、風味のプロファイルと製品の物理的特性の最適化が実現できます。 
MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザー:
  • 脂質、タンパク質、アルコールのモニタリング
  • 食品成分の最適化
  • 香りと甘味料の分析
  • 培地の原材料のスクリーニング
  • 発酵のリアルタイムモニタリング
  • 再現性のある混合ソリューションの構築に貢献
炭素回収
工業プロセスで回収された二酸化炭素は、ガソリン、化学薬品、ゴムなどの製品に変換されます。必要な収量を達成し、製品品質を管理するには、炭素回収および関連する発酵プロセスを継続的にモニタリングする必要があります。MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーは、供給流、分析対象物(栄養素)、副産物、製品をリアルタイムで分析します。
  • 炭素回収を最適化する – 一酸化炭素を酢酸およびエタノールに変換
  • サトウキビをエタノールに変換
  • 炭化水素原料を大量の化学構成要素に変換
MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーは、高感度、リアルタイムモニタリング、選択性、可搬性、費用対効果など多くの利点を提供するため、炭素回収作業において重要な機器となっています。その汎用性と使いやすさから、炭素回収率の改善と温室効果ガス排出削減を目指す研究者や企業にとって魅力的な選択肢となっています。MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーは、炭素回収作業においてさまざまな種類のサンプルをモニタリングできる有用なツールです。持続可能な航空機燃料(SAF)の製造、炭素回収アプリケーション、その他の分野で使用されています。 
オイルやガス測定におけるラマンの活用
インライン測定によるリアルタイム品質確認
エネルギーおよび化学分野では、精度がこれまで以上に重要になっています。原材料の化学組成を理解し、最終製品の均一性を確保することで、プロセスのすべての段階で大きな競争力を提供できます。
MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーは、信頼性の高いラマン分光システムで迅速な分析を可能にします。液体やガスの測定に柔軟に対応し、米国材料試験協会(ASTM)、米国ガス生産者協会(GPA)、米国ガス協会(AGA)規格に準拠したデータを提供します。MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーは、特許取得済みThermo Scientific TouchRaman液浸テクノロジーを利用したMarqMetrix BallProbeサンプリング光学系を搭載し、次のようなミッドストリームおよびダウンストリームアプリケーションでの使用に適しています。 
  • 精製燃料の品質と組成のモニタリング
  • バイオ燃料の汚染物質の特定
  • 天然ガスのフローを評価
精製燃料
プロセスラマン分光法は、エネルギー分野において、さまざまなアプリケーションに適合します。現場でのラマン分析は、中間相の天然ガスの化学組成を測定する効果的な手法です。MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーは可動部品のないシステムで、必要に応じて現場に持ち運ぶことができ、C1-C6+、CO2、H2、N2を迅速に評価し、リアルタイムの意思決定を可能にします。
製油所において品質保証を迅速に行い、燃料を迅速に市場に供給できるようにするには、API、ベンゼンレベル、RON、MONなどの精製燃料の品質をダウンストリームセグメントで正確に評価する必要があります。MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーは、精製燃料のさまざまな特性を正確、精密、迅速にテストできます。これにより、オンサイトラボの分析手順が合理化され、プロセス内で、迅速に品質保証が行えます。
ポリマー
ポリマー業界がより軽量な化学複合材料や、より強靭な材料の技術的限界に挑む中で、製造プロセスの分析と管理の重要性はますます高まっています。MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーを使用すると、製造中のポリマーの組成と構造を分析し、最終製品の品質管理を行うことができます。特殊なBallProbeサンプリング光学系テクノロジーは、ポリマー製造時の高温高圧下での使用に特化しています。MarqMetrix All-In-OneプロセスラマンアナライザーとBallProbeサンプリング光学系を使用すると、固体と液体両方のサンプル形態において、組成を迅速に記述し、構造を決定し、分子量を最適化することができます。過酷なプロセス環境下では、組成分析は高感度で、安定性が高く、正確である必要があります。BallProbeサンプリング光学系の耐久性に優れたサファイア球面レンズは、化学的な腐食に強く、高温高圧下でテスト済みです。