MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーの特長 
プロセス分析技術(PAT)が開発される以前は、プロセスモニタリングシステムにリアルタイム測定の機能がなく、手作業でのサンプリングに依存していたため、コンタミネーションやバッチ不良のリスクがありました。Thermo Scientific MarqMetrix All-In-OneプロセスラマンアナライザーとThermo Scientific MarqMetrix BallProbeサンプリング光学系およびThermo Scientific Lykos PATソフトウエアを組み合わせることで、連続製造における重要プロセスパラメーター(CPP)および重要品質特性(CQA)をインラインでリアルタイムに測定できます。  
時間とコストを削減:
  • 持ち運び可能でですぐに使えるソリューション
  • インラインモニタリング — サンプル調製は不要
  • 交換が容易なBallProbe — あらゆる形態の化合物に対応 
  • ダウンタイムなし — 安定性と精度を維持し、再校正は不要
  • 遠隔操作およびモニタリングソフトウエア
持ち運び可能で使いやすいシステム
MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーは、必要な時にすぐにご使用いただけます。わずか15分未満のセットアップで高精度のラマン測定が可能です。システムセットアップ後は、ボタンを押すだけでご使用いただけます。また、システムは工場出荷時に校正済みのため、現場で直ちにご使用いただけます。この分析装置は、既存のプロセスモニタリングに簡単に統合でき、高度な技術的専門知識を必要としません。
リアルタイムおよびインラインモニタリング
MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーは、サンプル調製が不要で、リアルタイムのインラインプロセスモニタリングを実現することで、速やかに測定結果を提供します。シンプルで信頼性が高く、精度の高い測定によってより深いプロセスインサイトを提供し、ダウンタイムなしでプロセスを最適化することを可能にします。  
簡単に交換可能なBallProbe
MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーは、容易に交換できる多様なBallProbeにより、あらゆるニーズに対応するファイバーヘッドおよびBallProbeサンプリング光学系を提供します。BallProbeの交換は簡単です。ネジを緩め、プローブを取り外し、別のプローブに交換して再度締め付けるだけです。 テーパー型の継手は簡単なインデックス操作が可能で、アライメントやシステム再校正の必要もありません。アナライザーの標準ファイバーBallProbeラインアップにより、固体、液体、ガス、スラリー、ペースト、ゲルなど、あらゆる形態の化合物の測定が可能です。ハーフインチのBallProbeや標準のBallProbeを使用して、接触または液浸によって測定できます。  
工場校正済みのため、ダウンタイムなしで使用可能
MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーは、波長精度が±0.1 cm-1(±1.5%)以内で安定かつ正確であり、再校正を行わずにASTM基準の要求精度よりも5倍優れた性能を発揮します。校正済みプロセスラマン分析装置はその卓越した安定性により、ダウンタイムなしでの連続稼働を実現します。ハードウェアのメンテナンス性が高いため、プロセスの品質と効率性を向上させます。 
遠隔操作およびモニタリングソフトウエア
遠隔制御およびモニタリングソフトウエアであるLykos PATソフトウエアは、ケモメトリクスの複雑さを簡素化し、直感的なワークフローによってプロセスを合理化するように設計されています。 Lykos PATソフトウエア - Complianceと組み合わせ ることで、これまでにないやり方でプロセスデータを取得でき、cGMPおよび21 CFR Part 11 FDAに準拠することができます。