装置更新用の無料のNanoDropオペレーティングソフトウエア
Thermo Scientific NanoDrop微量分光光度計が完全な機能性で動作していることをご確認ください。当社はお客様のご意見を基にNanoDropソフトウエアを常に更新および進化させており、ラボにおいてより優れた機能と効率を実現します。
このセクションの手順に従って最新のオペレーティングソフトウエアをダウンロードし、インストールできます。各NanoDrop装置の使用に必要なコンピューターおよびオペレーティングシステムの最低要件は、インストールのセクションで説明しています。
アドバイス:NanoDrop One/OneCまたはNanoDrop Eight装置を規制環境で使用されている場合、電子記録管理に関するFDA 21 CFR Part 11要件を満たすのに役立つオプションの準拠ソフトウエアもご購入になれます。 詳細情報はNanoDrop One/OneCまたはNanoDrop Eightカタログページをご覧になるか、以下からご注文ください。  
NanoDrop装置の登録
登録は1度のみのプロセスです。登録することにより、特定の装置の新しいソフトウエアが利用可能になった時に通知を受けることができ、保証ステータスの確認に役立ちます。
お客様の許可を得ずに新しい更新を通知することはできないため、登録の際はサーモフィッシャーサイエンティフィックからのマーケティング電子メールを許可するボックスを必ずチェックしてください。
NanoDropソフトウエアのダウンロード
ご使用の装置で利用可能な最新のオペレーティングソフトウエアバージョンを表に示しています。現在のバージョンを確認するには、システム設定(System Settings)を選択するか(NanoDrop One/OneCまたはNanoDrop Eight装置の場合)、PCのソフトウエアのメニューからヘルプ(Help)>バージョン情報(About)を選択します(その他のすべての装置の場合)。
NanoDrop装置用の最新のオペレーティングソフトウエア
*NanoDrop Lite Plus装置の購入時に付属しているオペレーティングソフトウエアは、現在入手可能な最新バージョンです。
最新バージョンをダウンロードするには:
  1. 装置がコンピューターに接続されている場合は、ソフトウエアをダウンロードする前にUSBケーブルを外してください
  2. ダウンロードをクリックして、モデル名やシリアル番号などをフォームに入力します。
  3. 表示された確認ページからファイルをダウンロードします。
ファイルをコンピューターにダウンロードしたらこのページに戻り、インストール手順について該当するセクションを参照してください。
NanoDrop One/Oneᶜソフトウエアのインストール
NanoDrop One/OneC分光光度計は装置のタッチスクリーンから、または接続したPCから制御できるため、両方のソフトウエアアップデートファイルをインストールする必要があります。
重要:データを確実に転送したり表示するためには、ローカル装置とPC制御のソフトウエアバージョンが一致している必要があります。たとえば、装置用ののNanoDrop Oneオペレーティングおよびヘルプソフトウエアをバージョン2.9(2022年9月)にアップデートする場合は、PC制御ソフトウエアもかならずバージョン2.9(2022年9月)にアップデートしてください。
(オプション)NanoDrop One/Oneᶜ装置用の英語以外のヘルプシステムをダウンロードする
オペレーティングソフトウエアには英語のヘルプシステムが含まれます。以下のリンクをクリックして、示されている言語の追加のヘルプシステムファイルをダウンロードできます。
NanoDrop One/OneCヘルプシステムファイル(2017年5月)
USBドライブを介してNanoDrop One/Oneᶜ装置にローカル制御ソフトウエアをインストールする
  1. NanoDrop One/OneCローカル制御ソフトウエアファイルをPCのダウンロードディレクトリからUSBデバイスに移します。
    • zipファイルは解凍しないでください。ソフトウエアはダウンロード時にzip圧縮され、パスワードで保護されており、解凍されることを目的としていません。
  2. オプションの英語以外のヘルプシステムをダウンロードした場合は、これもUSBデバイスに移します。
  3. NanoDropOne/OneC装置の任意のUSBポートにUSBメモリを挿入します。
  4. 装置のホーム画面で、Settings(設定)>System(システム)>Update Software(ソフトウエアの更新)の順にタップします。
  5. インストールするローカルコントロールソフトウエアファイル(英語のヘルプ付き)を選択し、完了(Done)をタップします。
  6.  インストールが完了したら、更新の完了(Update complete)というメッセージが表示されます。OKをタップします。
  7.  装置を再起動するよう促す画面が表示されます。OKをタップします。
  8.  英語以外のヘルプシステムをダウンロードした場合は、ダウンロードしたヘルプシステムでステップ4~7を繰り返してインストールします。
(オプション)USBドライブを介してNanoDrop One/Oneᶜ装置にカスタムメソッドをインストールする
カスタムメソッドを作成して独自の方法でサンプルを分析したり、当社が事前に定義したいくつかのカスタムメソッドを使用できます。カスタムメソッドをNanoDrop One/OneC装置にインストールするには、以下のリンクをクリックしてメソッドファイルをPCにダウンロードしてください。
事前に定義されたNanoDrop One/OneCカスタムメソッド(2016年10月)
  1. カスタムメソッドダウンロードのzipファイルを解凍し、得られたメソッドファイルをUSBデバイスに移します。
  2. NanoDropOne/OneC装置の任意のUSBポートにUSBメモリを挿入します。
  3. 装置のホーム画面でカスタム(Custom)タブをタップし、カスタム(Custom)アプリケーションを選択し、USBポートを選択します。
  4.     メソッドをロード(Load Method)をタップします。USB内のカスタムメソッドがメソッドをロード(Load Method)ダイアログに表示されます。
  5.     タップしてカスタムメソッドファイルを選択した後、ロード(Load)をタップします。選択したメソッドがカスタム(Custom)メソッド選択画面に表示されます。
  6.      目的のカスタムメソッドタップして、メソッドの詳細を確認します。
  7. メソッドを実行(Run Method)をタップして測定を開始します。  
PC制御ソフトウエアをイーサネット接続のPCにインストールする
NanoDrop One PC制御ソフトウエアは、装置の動作をイーサネットに接続されたPCから制御できるという柔軟性を提供します。このソフトウエアはWindows 10 Pro(64 bit)と互換性があります。
  1. 上記の表に記載されているPC制御ソフトウエアをダウンロードした後、Zipファイルを解凍します。
  2. Start.exeをダブルクリックし、画面の指示に従ってインストールします。
NanoDrop Eightソフトウエアのインストール
NanoDrop Eight分光光度計はUSBケーブルで接続したWindows PCから制御します。オペレーティングソフトウエアは、Windows 10 ProfessionalおよびEnterprise Build 1607以降と互換性があります。
ソフトウエアをインストールするには、そのコンピューターの管理者権限が必要です。ソフトウエアをコンピューターにダウンロードしてインストールする際は、装置とコンピューターの接続を外してください。
  1. NanoDrop装置をシャットダウンし、電源プラグをコンセントから抜きます。
  2. 上記の手順に従ってオペレーティングシステムソフトウエアをコンピューターにダウンロードした後、ファイル名をダブルクリックし、画面の指示に従ってインストールします。
  3. 装置とコンピューターをUSBケーブルで接続します。
  4. 装置を電源に接続し、背面の電源切り替えスイッチを押して装置の電源を入れます。
NanoDrop 3300ソフトウエアのインストール
NanoDrop 3300オペレーティングソフトウエアは、Windows 7 Professional(32 bitおよび64 bit)、Windows 8.1(64 bit)、およびWindows 10(64 bit)と互換性があります。
ソフトウエアをインストールするには、そのコンピューターの管理者権限が必要です。ソフトウエアをコンピューターにダウンロードしてインストールする際は、装置とコンピューターの接続を外してください。
ソフトウエアの以前のバージョンをアンインストールする
最新バージョンのソフトウエアバージョンをインストールする前に、NanoDrop 3300および関連するソフトウエアのすべての前バージョンをアンインストールする必要があります。
  1. コントロールパネルを開き、プログラムと機能(Programs and Features)に移動します。
  2. 以下のソフトウエアをアンインストールします:
    • NanoDrop 3300 64-bitドライバー
    • NanoDrop 3300 v2.x.x
  3. National Instrument Softwareをダブルクリックし、以下のソフトウエアをアンインストールします:
    • NI-VISA Runtime
    • LabVIEW Runtime
  4. ソフトウエアをアンインストールしたら、コンピューターを再起動します。
最新のオペレーティングソフトウエアをインストールする
  1. 上の表からダウンロードしたソフトウエアファイルを探し、ファイル名をダブルクリックして、表示される指示に従ってコンピューターにインストールします。
  2. インストールが完了したら、コンピューターを再起動します。
  3. 装置とコンピューターをUSBケーブルで接続します。これでドライバーのインストールが完了します。
  4. ドライバーのインストールは2~3分かかります。インストールが完了したらソフトウエアを起動します。
    • その他のドライバーは必要ありません;必要なドライバーはすべてソフトウエアとともにインストールされます。
NanoDrop 2000/2000cソフトウエアのインストール
NanoDrop 2000/2000cオペレーティングソフトウエアは、Windows 7 Professional(32 bitおよび64 bit)、Windows 8.1 Professional(64 bit)、およびWindows 10 Pro(64 bit)と互換性があります。
ソフトウエアをインストールするには、そのコンピューターの管理者権限が必要です。
  1. ソフトウエアをコンピューターにダウンロードしてインストールする際は、装置の電源を切り、電源コードとUSBケーブルの両方を外してください。
  2. 以前のバージョンのソフトウエアをインストールしている場合は、先に進む前にアンインストールしてください。
  3. 上の表からダウンロードしたソフトウエアファイルを探し、ファイル名をダブルクリックして、表示される指示に従ってコンピューターにインストールします。
  4. 設置が完了したら、装置に電源を接続します。
  5. 次に、装置とコンピューターをUSBケーブルで接続します。これでドライバーのインストールが完了します。
  6. ドライバーのインストールは2~3分かかります。ハードウエアが正常にインストールされたことを示すポップアップウィンドウが表示されたら、ソフトウエアを起動します。
    • その他のドライバーは必要ありません;必要なドライバーはすべてソフトウエアとともにインストールされます。
NanoDrop 8000ソフトウエアのインストール
NanoDrop 8000オペレーティングソフトウエアは、Windows 7 Professional(32 bitおよび64 bit)、Windows 8.1(64 bit)、およびWindows 10(64 bit)と互換性があります。
ソフトウエアをインストールするには、そのコンピューターの管理者権限が必要です。ソフトウエアをダウンロードする際は、装置とコンピューターの接続を外してください。
  1. 以前のバージョンのソフトウエアをインストールしている場合は、先に進む前にアンインストールしてください。
  2. 上の表からダウンロードしたソフトウエアファイルを探し、ファイル名をダブルクリックして、表示される指示に従ってコンピューターにインストールします。
  3. インストールが完了したら、装置とコンピューターをUSBケーブルで接続します。これでドライバーのインストールが完了します。
  4. 3つのドライバーのインストールには30秒以上かかります。インストールが完了したらソフトウエアを起動します。
    • その他のドライバーは必要ありません;必要なドライバーはすべてソフトウエアとともにインストールされます。
NanoDrop 1000ソフトウエアのインストール
NanoDrop 1000オペレーティングソフトウエアは、Windows 7 Professional(32 bitおよび64 bit)、Windows Vista(32 bit)、およびWindows XP(32 bit)と互換性があります。
ソフトウエアをインストールするには、そのコンピューターの管理者権限が必要です。
  1. ソフトウエアをコンピューターにダウンロードしてインストールする際は、装置の電源を切り、電源コードとUSBケーブルの両方を外してください。
  2. 以前のバージョンのソフトウエアをインストールしている場合は、先に進む前にアンインストールしてください。
  3. 上の表からダウンロードしたソフトウエアファイルを探し、ファイル名をダブルクリックして、表示される指示に従ってコンピューターにインストールします。
  4. 設置が完了したら、装置に電源を接続します。
  5. 次に、装置とコンピューターをUSBケーブルで接続します。これでドライバーのインストールが完了します。
  6. ドライバーのインストールは2~3分かかります。ハードウエアが正常にインストールされたことを示すポップアップウィンドウが表示されたら、ソフトウエアを起動します。
    • その他のドライバーは必要ありません;必要なドライバーはすべてソフトウエアとともにインストールされます。
NanoDrop規制準拠ソフトウエア
NanoDrop One/OneCまたはNanoDrop Eight装置を規制環境で使用されている場合、電子記録管理に関するFDA 21 CFR Part 11要件を満たすのに役立つオプションの準拠ソフトウエアもご購入になれます。このモジュールを使用すると、ユーザーアカウントへのアクセスを制御したり、デジタル署名を適用したり、監査ログのレビューを確認できます。中央コンピュータにインストールして複数の装置の設定を管理できます。
下でSecurity Suiteソフトウエア(NanoDrop One/OneC装置用)またはSciVaultソフトウェア(NanoDrop Eight装置用)をご注文になるか、表のリンクをクリックして詳細をご確認ください。