サーモフィッシャーサイエンティフィックは、細胞シグナリング研究のためのさまざまな高品質イムノアッセイソリューションを提供しています。この製品は、新しいProcartaPlexデュアルレポーターパネルを含む便利なELISAキットに加え、マルチプレックスソリューションにまで対応しています。これらのProcartaPlex デュアルレポーターアッセイを使用すると、1つのウェル内の複数のタンパク質のリン酸化および総タンパク質の同時検出と定量が可能になります。さまざまなアッセイフォーマットにより、タンパク質発現、リン酸化、活性化などの細胞シグナル伝達経路のさまざまな側面を研究できる柔軟性が得られます。
細胞シグナリングの概要
細胞シグナリングは、細胞が相互に通信して活動を調整し、環境の変化に応答する複雑なプロセスです。このプロセスには、さまざまなシグナル伝達経路を介した細胞間のシグナル伝達が含まれます。通常、細胞表面の受容体にリガンドが結合することで開始されます。細胞間でシグナルを伝達する多様なメカニズムを含むシグナル伝達経路には、いくつかの異なるタイプがあります。
シグナル伝達経路の種類:
  • 細胞内シグナル伝達経路は 、単一細胞内でのシグナル伝達であり、通常、さまざまなタンパク質キナーゼや他のシグナル伝達分子の活性化を通じて行われます。
  • パラクリンシグナル伝達経路は隣接する細胞間でのシグナル伝達を含み、オートクリンシグナル伝達経路は細胞から細胞自身へのシグナル伝達を伴います。
  • 内分泌シグナル伝達 経路には、血流を介した全身へのシグナル伝達が含まれます。
関与するシグナル伝達経路の種類にかかわらず、細胞シグナル伝達により、細胞は活性を調整し、環境の変化に適切に反応することができます。このプロセスは、体内の恒常性を維持するために重要であり、細胞が調整された効率的な方法でさまざまな機能を実行できることを保証します。
顕著な関連性を持つ最も広範囲に研究されたシグナル伝達経路の1つが Akt経路です 。これは、細胞の増殖、生存、代謝の調節に重要な役割を果たしているためです。Akt経路は、成長因子、ホルモン、サイトカインを含む様々な細胞外シグナルによって活性化されます。活性化されると、Akt経路はグルコース代謝、タンパク質合成、細胞増殖の調節を含む幅広い細胞プロセスを調節します。これは、mTOR複合体やグリコーゲン合成酵素キナーゼ3(GSK3)などのさまざまな下流ターゲットをリン酸化することで実現します(図1)。
Graphic of the Akt signaling cascade with the involved proteins
図1.Aktシグナル伝達経路。Aktシグナル伝達経路は、インスリンやインスリン増殖因子(IGF)などの増殖因子を介して活性化され、IGF-1Rなどの対応する受容体チロシンキナーゼ(RTK)のリン酸化を促進し、IRS-1、Akt、GSK-3 β、p70S6K、 mTORまたはCREBを用いて、アポトーシス、遺伝子転写、細胞周期進行、細胞代謝の調節因子など、腫瘍発生に関連する細胞プロセスを調節します。
一般的なテスト方法
細胞シグナル伝達経路を研究するためのもっとも一般的な手法の1つは、生化学的アッセイおよびタンパク質アッセイを使用することです。これらのアッセイでは、細胞成分の単離と操作を行い、経路内の特定のシグナル伝達分子の活性化と調節を調査します。
アッセイの例:
  • 免疫ブロッティングおよびウェスタンブロッティング(またはウェスタンブロッティング)により、特定のタンパク質の検出と定量が可能です
  • 免疫沈降。タンパク質間相互作用の研究に使用できます
  • 酵素活性アッセイでは、シグナル伝達経路に関与する酵素の活性を測定します
  • 特定のタンパク質の濃度を測定するELISA (酵素結合免疫吸着アッセイ)
  • ProcartaPlexなどのマルチプレックスアッセイは、ビーズベースの技術を用いて複数のタンパク質を同時に定量するものです
表1. 選択したアッセイの比較表。
ウェスタンブロッティングELISAProcartaPlexProcartaPlex
デュアルレポーター
対象タンパク質のバリデーション、確認、および視覚的同定特異性と感度を有する単一ターゲット分析ハイスループット、より少ないサンプルでより多くのバイオマーカーをプロファイルマルチプレックスで同一タンパク質の2つのパラメーターを測定
サンプルタイプさまざま(ライセートや精製タンパク質など)さまざま(細胞および組織ライセート、血漿、血清、その他の体液、細胞培養上清など)
タンパク質形態変性天然
タンパク質抽出が必要です不可
定量半/相対的 定量的定量的;検量線を用いる 
検出範囲
低濃度から中濃度まで低濃度から高濃度まで
タンパク質のサイズタンパク質のサイズ分離と分子量(MW)測定タンパク質のサイズに関する情報はありません
マルチプレックス
最大4-Plex蛍光マルチプレックス、またはストリップおよび再プローブによる化学発光検出なし最大80分析物8つの分析項目に対して最大2つのパラメータ
ELISA法とビーズ法
ELISAおよびビーズベースのマルチプレックスアッセイは、細胞シグナル伝達経路の研究にすでに広く使用されているツールです。イムノアッセイを使用する主な理由は、感度、特異性、シンプルなプロトコル、ハイスループット機能です。さらに、ELISAおよびProcartaPlexアッセイはどちらも、ウェスタンブロットなどの従来の検出法と高い相関性を示しています。ELISAおよびProcartaPlexアッセイを利用することで、細胞シグナル伝達経路の複雑なメカニズムを解明し、さまざまな疾患に対処することを目的とした革新的な治療介入の進歩を促進できます。
表2. 細胞シグナル伝達研究のための免疫学に基づくアッセイをハイライトした文献のリスト。
参考文献出版物のタイトル使用する標的タンパク質/パネルテスト方法
Vallés-Martí et al.2023 In-depth phosphoproteomics study for identification of hyperactive kinases in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC).EGFREGFR(完全長)ヒトELISAキット
EGFR (リン酸化)EGFR(リン酸化)[pY1173]ヒトELISAキット
Walker et al.2023 Identification and functional validation of Twinfilin-2 (TWF2) as a potential regulator of thin dendritic spine length.TauTau(トータル)ヒトELISAキット 
Tau (リン酸化)Tau (リン酸化)[pS199] ヒトELISAキット
Tau (リン酸化)[pT231] ヒトELISAキット
Tau (リン酸化)[pS396] ヒトELISAキット
Scuruchi et al.2023 Endocan acts as a key molecule in inflamed articular chondrocytes that modulates proangiogenic factors expression and NF-kB activity.NF-KB (リン酸化)NF-KB p65 (リン酸化)[pS536] ヒトInstantOne ELISAキット
Inostroza-Nieves et al.2023 Endothelin-1 (ET-1) promotes CREB activation and recruitment to MHC promoter in endothelial cells.CREBCREB(トータル)ヒトELISAキット
CREB(リン酸化)
CREB(リン酸化)[pS133] ヒトELISAキット
Tamura et al.2023 Somatostatin receptor (SSTR5) antagonists may represent a novel and attractive therapeutic agent for type 2 diabetes.AKTAKT(トータル)ヒトELISAキット
AKT(リン酸化)AKT(リン酸化)[pS473] ヒトELISAキット
J et al.2022 Interleukin 8 signaling in intestinal epithelial cell line, HT-29 cells.NF-KBNF-κ B p65(トータルサービス)InstantOne ELISAキット
p38、p38(リン酸化)p38(トータル/リン酸化)InstantOne ELISAキット
ERK、ERK(リン酸)ERK 1/2(トータル/リン酸化)InstantOne ELISAキット
Cornwell et al.2022 PI3k/Akt and NF-kB are critical for LPS-induced Glut1 expression.NF-kB (リン酸化)NF-κ B phospho-p65 InstantOne ELISAキット
AKT (リン酸化)AKT(リン酸化)[pS473] Multispecies InstantOne ELISAキット
Wang et al.2022 Development of IL-2K35C-moFA and its potential as an immunotherapeutic agent for cancer therapy.STAT5 (リン酸化)STAT5 α/β (リン酸化)[pY694/pY699] ヒトInstantOne ELISAキット
Marfella et al.2022 Novel insights into pathophysiology of diabetic cardiomyopathy.IRS1(リン酸化)IRS1(リン酸化)[pS312] ヒトELISAキット
Oliveira-Santos et al.2022 Sunitinib could serve as a novel treatment for skeletal and cardiac muscle dysfunction in Duchenne muscular dystrophy (DMD).STAT3(リン酸化)STAT3(リン酸化)[pY705] Multispecies ELISAキット
Okabe et al.2022 Administration of PFKFB3 and PFKFB4 inhibitors stops the growth of myeloma cells and enhances the cytotoxic effects of proteasome inhibitor, carfilzomib in hypoxic conditions.NF-kB(リン酸化)NF-kB p65 (リン酸化) [pS536] ヒトInstantOne ELISAキット
p38(リン酸化)p38 MAPK(リン酸化)[pT180/pY182] Multispecies InstantOne ELISAキット
Miyagishima et al.2021 Novel insights into the role of CTRP5 in the retinal pigment epithelium (RPE) and potential treatment strategies for late-onset retinal degeneration (L-ORD) patients.AMPKα(リン酸化)AMPK α-1、2(リン酸化)[pT172] ヒトELISAキット
Nasca et al.2021 Exosomes might act as novel regulators of glutamate-related neuroplasticity in affective diseases, such as depression.IRS1(リン酸化)
IRS1(リン酸化)[pS312] ヒトELISAキット
リン酸化特異的ELISAキット
リン酸化状態の異常は、がんを含む多くのヒト疾患に関係しています。主要な標的タンパク質のリン酸化および翻訳後修飾を研究することは、疾患の根底をなすメカニズムを理解するために不可欠です。当社では、STAT3、CREB、PRAS40、p38、AMPKα、PTK2、Caspase 3シグナリングなど、様々な疾患に関与する多くの主要標的およびシグナル伝達経路のリン酸化状態に特異的なELISAキットを提供しています。これらのキットは、標準的なサンドウィッチELISAキットとInstantOne ELISAキットの2種類のフォーマットで提供されています。どちらのタイプのキットも、優れた品質と再現性を担保できるよう製造されています。このキットは、感度、ダイナミックレンジ、精度、特異性、リカバリー率、ロット間の一貫性について品質管理された仕様を満たさなければなりません。
リン酸化 ELISAキットを調べる
一般的な研究用タンパク質ターゲットおよびELISAの性能データ
表3.以下の一般的なリン酸化標的に関する当社のELISAキットをご覧ください。
コーティング済みPhospho-ELISAキット
Invitrogenのコーティング済みPhospho-ELISAキットは、標準的なサンドウィッチELISAフォーマットを使用しており、プレコーティングされた補足抗体(ターゲット特異的)にサンプルまたは標準液と検出試薬を順次追加します。これらのキットには、定量結果を得るための標準曲線を生成するタンパク質標準物質が付属しており、細胞ライセート中のリン酸化タンパク質を検出および定量するように設計されています。図2 は、Jurkat細胞における総AKTとAKT [pS473]のレベルを示しており、リン酸化AKTとPI-3キナーゼ活性の関係を示しています。あらかじめコーティングされたPhospho-ELISAキットの特異性はペプチド競合アッセイによって確認されています(図3)。分析感度は、AKT [pS473]などのリン酸化タンパク質の既知量に対して、ウェスタンブロットとELISAを比較することで決定されます(図4)。
コーティング済みPhospho-ELISAキットの利点:
  • 定量—ウェスタンブロット画像を補完する定量データが得られます
  • 特異性—分析物に対する 2 種類の抗体は、ウェスタンブロッティングよりも特異性が高いです
  • 感度—ウェスタンブロッティングよりも感度が高く、通常2,000 ~ 3,000個の細胞しか必要としません
  • 中程度のスループット—96 ウェルフォーマット、4 時間で結果取得、デンシトメトリー分析不要
AKT-in-jurkat-cells-1200x638
図2:AKT ELISAを用いたJurkat細胞における総AKTとリン酸化AKTの測定。Jurkat細胞を、さまざまな濃度(0~500 nM)のwortmannin(PI -3キナーゼ阻害剤)で処理しました。細胞を溶解し、AKT (Total) Human ELISA Kit (カタログ) 番号KHO0101)およびAKT (Phospho) [pS473] Human ELISA Kit (カタログ番号KHO0111)を用いて、それぞれAKT [トータル]およびリン酸化AKT [pS473]を同時に測定しました。このグラフは、AKTの総量は同等であったが、セリン473でのリン酸化レベルは、Wortmanninの増加に伴って用量依存的に減少したことを示しています。
specificity-of-AKT-ELISA-1200x825
図3.AKT [pS473] ELISAの特異性。AKT[pS473]の特異性を確認するために、ペプチド競合アッセイを実施しました。AKT [pS473]のリン酸化に対する特異的ブロッキングペプチドの滴定は、AKT (Phospho) [pS473] Human ELISA Kit(カタログ番号KHO0111)を用いて測定しました。このグラフは、セリン473を囲む領域に対応するペプチドのみがELISAシグナルをブロックしていることを示しています。
sensitivity-of-AKT-ELISA-1200x243
図4.AKT [pS473] ELISAの分析感度。Jurkat細胞を最適条件下で培養し、リン酸化AKT細胞抽出物を得ました。リン酸化AKT [pS473]の刺激を、}AKT (Phospho) [pS473] Human ELISA Kit(カタログ 番号KHO0111)およびウェスタンブロッティングで測定しました。AKT [pS473] ELISAの分析感度は, ゼロ標準で30回のアッセイから得られた平均O.D.に2つの標準偏差を加えて決定しました。 <0.8 Units/mLの値は、4,000個のJurkat細胞から抽出されたAKT [pS473]の量に相当します。その結果、既知量のAKT [pS473]を用いて試験した場合、ELISAの感度はウェスタンブロットの感度よりも約2倍高いことが示されました。
InstantOne Phospho-ELISA キット
Invitrogen InstantOne Phospho-ELISAキットには、InstantOneアッセイプレートに添加するための、従来のサンドイッチELISAで使用されるすべての試薬が含まれています。これらのキットには、ターゲット検体が溶液中の2つのサンドイッチELISA抗体に結合し、捕捉抗体が独自のメカニズムを介してプレートに結合する凝縮されたワークフローがあります。このアッセイプレートはサンプルの迅速な分析を実現し、シンプルな1回洗浄のプロトコルを可能にします。特定の分析物の検出は、3,3',5,5'-tetramethylbenzidine(TMB)比色基質を使用して行います。
これらのキットは、細胞ライセート中の総タンパク質および/またはリン酸化タンパク質を正確に測定するように設計されています。InstantOneアッセイは、NF-KB、p38 MAPK(図5)、SMAD1(図6)などのいくつかの主要ターゲットの検出についてELISAにより検証されており、イムノブロット分析により特異性が評価されています。
InstantOne Phospho-ELISAキットの利点:
  • フレキシビリティ—1枚のプレートで単一タンパク質の総タンパク質量および/またはリン酸化タンパク質量を検出可能です
  • 特異性—分析物に対する 2 種類の抗体は、ウェスタンブロッティングよりも特異性が高いです
  • 感度—ウェスタンブロットよりも感度が高く、通常2,000~3,000個の細胞しか必要としません
  • ハイスループット—1時間で完了する1回洗浄のプロトコルです
p38-MAPK-pT180-pY182-in HEK293-cells-1200x488
図5.InstantOne ELISAを使用したHEK293細胞中のヒトp38 MAPK [pT180/pYの検出182]。HEK293細胞を2 µ g/mLのAnisomycin(p38/JNK MAPK経路の強力な活性化因子)で30分間処理しました。未処理のHEK293細胞(-)をネガティブコントロールとしました。これらの細胞を、p38 MAPK (Phospho) [pT180/pY182] Multispecies InstantOne ELISA Kit(カタログ番号85-86022-11)を用いてウェスタンブロット法(右)とELISA法(左)で分析しました。イムノブロットで検出された38 kDaのバンド強度は、InstantOne ELISAの吸収値と相関しています。
total-and-phosphorylated-SMAD1-i- C2C12-cells-1200x573
図6.InstantOne ELISAを使用したC2C12細胞中のSMAD1(総/リン酸)の検出。C2C12細胞をDosomorphin(50 mM)で60分間阻害(-)するか、BMP4(10 ng/mL)で30分間刺激(+)しました。ライセートは、InstantOne ELISAユーザーマニュアルに従い調製しました。細胞(10 µ g/アッセイ)は、SMAD1 (Total/Phospho) InstantOne ELISA Kit(カタログ 番号85-86183-11)を用いて、total SMAD1(左)またはリン酸化SMAD1 [S463/S465](右)について解析しました。
細胞シグナリングProcartaPlexマルチプレックスイムノアッセイ
ProcartaPlexはLuminexビーズベースのマルチプレックスイムノアッセイで、1つのウェル内で複数のアナライトを同時に定量できます。総タンパク質および/またはリン酸化タンパク質を同時に定量できます。これは、細胞シグナル伝達経路の研究における複雑な相互作用を明らかにするのに役立ちます。
Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SEシステムで使用する新しいProcartaPlexデュアルレポーターアッセイは、最大8種類の総タンパク質またはリン酸化タンパク質を同じビーズ上で同時に測定するために特別に設計されました(表4)。
ProcartaPlex細胞シグナル伝達アッセイの利点:
  • 比較性能—ELISA法(図7)やウェスタンブロット法(図8)に匹敵する結果がマルチプレックスという付加価値とともに得られます
  • 広いダイナミックレンジと向上した感度—少量のタンパク質やシグナル伝達分子でも検出できます(図9
  • デュアルレポーターマルチプレックス—1つのウェルで、同じビーズ上で複数のリン酸化タンパク質および総タンパク質を同時に検出できます(図10
このマルチプレックス処理能力により、時間と貴重なサンプルを節約し、より包括的なデータをより効率的に取得できます。ELISAやウェスタンブロットと比較してハンズオン時間が短縮され、スループットが向上しているため、マルチプレックスアッセイはシグナル伝達研究の生産性を大幅に向上させます。
表4. ProcartaPlex細胞シグナル伝達アッセイは複数のフォーマットでご利用いただけます。
ProcartaPlexProcartaPlex デュアルレポーター
総タンパク質(のみ)x
リン酸化タンパク質(のみ)x
総タンパク質およびリン酸化タンパク質*
x
細胞シグナリングのマルチプレックス容量最大8最大16
(8検体の2パラメーター)
プレートフォーマット96ウェル96ウェル
Luminex装置xMAP INTELLIFLEXおよびxMAP INTELLIFLEX DR-SEシステム
FLEXMAP 3Dシステム
Luminex 200システム
MAGPIXシステム
xMAP INTELLIFLEX DR-SE Systemのみ
サンプル量希釈済みライセート:25 µL希釈済みライセート:25 µL
読み取り時間4時間4時間
アッセイフォーマット
設定済みパネル
ミックス&マッチ
シンプレックスキットx
原理:
Schematic images of the ProcartaPlex and ProcartaPlex Dual Reporter assay designs
A) ProcartaPlexアッセイ用のLuminexビーズは、リン酸化状態に関係なく、シグナル伝達タンパク質に特異的に結合する捕捉抗体と結合します。固有の番号で識別できるビーズに特異的抗体を結合させることで、1ウェルで複数の分析物を分析することができる。レポーターチャンネル1(532 nm)用のPE色素を用いた非リン酸化特異的検出抗体またはリン酸化特異的検出抗体を使用して、総タンパク質またはリン酸化シグナリングタンパク質のマルチプレックス分析用に別々のパネルが作成されており、すべてのLuminex装置でご利用いただけます。
(B) ProcartaPlexデュアルレポーターアッセイの場合は、同じ捕捉抗体が適用されますが、リン酸化シグナリングタンパク質の定量には、Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE装置の追加レポーターチャンネル2(405 nm)を利用する、BV421結合を持つリン酸化特異的検出抗体を使用します。総タンパク質は、PE色素を使用したレポーターチャンネル1(532 nm)を介して検出されます。このアプローチでは、同一のビーズ上の1つのウェルで総タンパク質とリン酸化タンパク質の両方を同時に定量できます。
マルチプレックス細胞シグナル伝達経路の利点
ウェスタンブロッティングは、タンパク質ターゲットやその翻訳後修飾状態を同定および検出するために一般的に使用される技術です。ウェスタンブロッティング技術のシンプルさと柔軟性は、基礎研究や検証に特に有用です。しかし、細胞シグナリング研究では、複数のタンパク質を分析する必要があり、そのリン酸化状態は多くの場合、多数のサンプルと組み合わされます。この事実により、マルチプレキシングは、1つのサンプルで複数の分析物を同時に定量すると同時に、時間やサンプル量を節約し、ハイスループットを実現するため、この研究分野で重要なツールとなっています。マルチプレックスプロトコルはELISAアッセイのようなものです。ProcartaPlexアッセイは、ELISA(図7)およびウェスタンブロット(図8)と高い相関性を示し、優れた感度を示しました(図9)。さらに、新しいProcartaPlexデュアルレポーターアッセイにより、1つのウェル内の同じビーズ上で総タンパク質およびリン酸化タンパク質を同時に定量できます(図10)。
ProcartaPlexシグナルパネルと性能データ
図7.ProcartaPlexシグナル伝達アッセイと従来のELISAとの相関を示す比較データ。さまざまな細胞株のライセートをデュプリケートで使用し、ProcartaPlex Signaling Simplex kits(カタログ番号EPX010-97101-PHO、カタログ番号EPX010-97106-PHO、カタログ番号EPX010-97102-PHO)およびELISAキット(カタログ番号KHO0111、カタログ番号KHO0421、カタログ番号KHO0241)を用いて同時に解析しました。Akt [pS473]、PRAS40 [pT246]、およびCREB [pS133]の測定濃度データは、高い相関を示しています(R2 > 0.8)。このことは、ProcartaPlex Signaling Simplexキットが従来のELISAキットと同等の定量結果を達成することを示しています。サンプル量の削減、アッセイ/ハンズオン時間の短縮、データポイントあたりのコストの削減など、マルチプレックス機能のさらなる利点があります。
図8.ProcartaPlexとウェスタンブロットの比較データ。ウェスタンブロットおよびProcartaPlex Human Akt Pathway Dual Reporter Panel, 2x8plex(カタログ番号EPX080-97200-DR)は、2つのアッセイシステム間で高い相関性を示します。ウェスタンブロットデータは、溶解したNIH-3T3細胞におけるPRAS40 [pT246]レベル(40 kDa)を示しています。同量のタンパク質(10 μ g)をウェスタンブロットおよびProcartaPlexアッセイに使用しました。ProcartaPlex Human Akt Pathway Dual Reporter Panel, 2x8plex(カタログ番号EPX080-97200-DR)は、ユーザーガイドに従って実行しました。ウェスタンブロット解析では 、Bolt 4 to 12%, Bis-Tris, 1.0 mm, Mini Protein Gels 17slots (カタログ番号 NW04127BOX)XCell SureLock Electrophoresis System(カタログ番号 EI0002)および PageRulerPlus Prestained Protein Ladder, 10 to 250 kDa(カタログ番号 26619)を用いて、タンパク質サンプルを電気泳動しました。溶解したタンパク質は、ニトロセルロースメンブレンiBlot 2 Transfer Stacks, nitrocellulose(カタログ番号 IB23002)上に、iBlot 2 Dry Blotting Systemで転写しました。メンブレンはiBind Solution Kit(カタログ番号SLF1020)を用いてブロッキング後、関連する一次抗体と二次抗体でプローブしました。化学発光検出は、SuperSignal West Pico PLUS Chemiluminescent Substrate(カタログ番号34577)を用いて行いました。
図9.ProcartaPlexシグナル伝達アッセイとウェスタンブロットの分析感度の比較。Jurkat細胞を最適増殖条件下で培養し、細胞ライセートを使用してリン酸化CREBを測定しました。同量(10 µg)のタンパク質を1:2の連続希釈に使用し、ProcartaPlex CREB [pS133]Simplex kit(カタログ番号EPX010-97102-PHO))を用いてウェスタンブロットアッセイで測定しました。ウェスタンブロットでは、シンプレックスキットに含まれているものと同じPRAS40 [pT246]に対するリン酸化特異的検出抗体を使用しました。ウェスタンブロットで測定した最低濃度は5 μ g/ウェルで、ProcartaPlexシンプレックスキットで測定した最低濃度は0.6 µg/ウェルでした。
図10.従来のProcartaPlexとProcartaPlexデュアルレポーターフォーマットの相関。ProcartaPlex Human Akt Pathway Dual Reporter Panel, 2x8plex(カタログ番号EPX080-97200-DR)を、ProcartaPlex Human Akt Pathway Panel (total), 8plex(カタログ番号EPX080-97000-901)およびProcartaPlex Human Akt Pathway Panel (phospho), 8plex(カタログ番号EPX080-97100-PHO)と共に使用して、Aktシグナル伝達経路に関与する総タンパク質またはリン酸化タンパク質を評価しました。得られたデータは、デュアルレポーターパネルと、総タンパク質またはリン酸化タンパク質(R2 > 0.9)の従来のパネルとの間に強い相関を示しています。
表5.細胞シグナル伝達を研究するための事前構成済みProcartaPlexマルチプレックスイムノアッセイパネル。
総タンパク質およびリン酸化タンパク質の定量用のデュアルレポーターパネル
製品名サイズ製品番号
ProcartaPlex Human Akt Pathway Dual Reporter Panel, 2x 8plex
ターゲットリスト [ビーズ領域]:
Akt + Akt[pS473] [47], CREB + CREB[pS133] [43], GSK-3 beta + GSK-3 beta[pS9] [56], IGF-1R + IGF-1R[pYpY1135/1136] [34], IRS-1 + IRS-1[pS312] [37], mTor + mTOR[Ser2448] [26], PRAS40 + PRAS40[pT246] [42], p70S6K + p70S6K[pTpS421/424] [27]
96ウェルEPX080-97200-DR
総タンパク質の定量用パネル
製品名サイズ製品番号
ProcartaPlexヒトAkt Pathway Panel (total), 8plex
ターゲットリスト [ビーズ領域]:
AKT [47]、CREB [43]、GSK-3 β[56]、IGF-1R [34]、IRS-1 [37]、 mTOR [26]、PRAS40 [42]、p70S6K [27]
96ウェルEPX080-97000-901
リン酸化タンパク質定量用パネル
製品名サイズ製品番号
ProcartaPlex Human Akt Pathway Panel (phospho), 8plex
ターゲットリスト [ビーズ領域]:
AKT [pS473][47]、CREB [PS133][43]、GSK-3 β[PS9][56]、IGF-1R [pYpY1135/1136][34]、IRS-1 [pS312][37]、 mTOR [Ser2448][26]、PRAS40 [pT246][42]、p70S6K [pTpS421/424][27]
96ウェルEPX080-97100-PHO
注記:総タンパク質用ProcartaPlexシンプレックスキットは、相互に組み合わせることができます。同じことが、リン酸化タンパク質のシンプレックスキットにも当てはまります。全タンパク質およびリン酸化タンパク質用のシンプレックスキットを組み合わせることはできません。単一のパネルで総タンパク質とリン酸化タンパク質の両方を定量する場合は ProcartaPlexパネルコンフィギュレーター を使用してパネルを設計できます。ただし、これらのパネルはLuminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE装置でのみ実行できることに注意することが重要です。
Luminex装置の詳細を見る ›
細胞シグナリングの概要
細胞シグナリングは、細胞が相互に通信して活動を調整し、環境の変化に応答する複雑なプロセスです。このプロセスには、さまざまなシグナル伝達経路を介した細胞間のシグナル伝達が含まれます。通常、細胞表面の受容体にリガンドが結合することで開始されます。細胞間でシグナルを伝達する多様なメカニズムを含むシグナル伝達経路には、いくつかの異なるタイプがあります。
シグナル伝達経路の種類:
  • 細胞内シグナル伝達経路は 、単一細胞内でのシグナル伝達であり、通常、さまざまなタンパク質キナーゼや他のシグナル伝達分子の活性化を通じて行われます。
  • パラクリンシグナル伝達経路は隣接する細胞間でのシグナル伝達を含み、オートクリンシグナル伝達経路は細胞から細胞自身へのシグナル伝達を伴います。
  • 内分泌シグナル伝達 経路には、血流を介した全身へのシグナル伝達が含まれます。
関与するシグナル伝達経路の種類にかかわらず、細胞シグナル伝達により、細胞は活性を調整し、環境の変化に適切に反応することができます。このプロセスは、体内の恒常性を維持するために重要であり、細胞が調整された効率的な方法でさまざまな機能を実行できることを保証します。
顕著な関連性を持つ最も広範囲に研究されたシグナル伝達経路の1つが Akt経路です 。これは、細胞の増殖、生存、代謝の調節に重要な役割を果たしているためです。Akt経路は、成長因子、ホルモン、サイトカインを含む様々な細胞外シグナルによって活性化されます。活性化されると、Akt経路はグルコース代謝、タンパク質合成、細胞増殖の調節を含む幅広い細胞プロセスを調節します。これは、mTOR複合体やグリコーゲン合成酵素キナーゼ3(GSK3)などのさまざまな下流ターゲットをリン酸化することで実現します(図1)。
Graphic of the Akt signaling cascade with the involved proteins
図1.Aktシグナル伝達経路。Aktシグナル伝達経路は、インスリンやインスリン増殖因子(IGF)などの増殖因子を介して活性化され、IGF-1Rなどの対応する受容体チロシンキナーゼ(RTK)のリン酸化を促進し、IRS-1、Akt、GSK-3 β、p70S6K、 mTORまたはCREBを用いて、アポトーシス、遺伝子転写、細胞周期進行、細胞代謝の調節因子など、腫瘍発生に関連する細胞プロセスを調節します。
一般的なテスト方法
細胞シグナル伝達経路を研究するためのもっとも一般的な手法の1つは、生化学的アッセイおよびタンパク質アッセイを使用することです。これらのアッセイでは、細胞成分の単離と操作を行い、経路内の特定のシグナル伝達分子の活性化と調節を調査します。
アッセイの例:
  • 免疫ブロッティングおよびウェスタンブロッティング(またはウェスタンブロッティング)により、特定のタンパク質の検出と定量が可能です
  • 免疫沈降。タンパク質間相互作用の研究に使用できます
  • 酵素活性アッセイでは、シグナル伝達経路に関与する酵素の活性を測定します
  • 特定のタンパク質の濃度を測定するELISA (酵素結合免疫吸着アッセイ)
  • ProcartaPlexなどのマルチプレックスアッセイは、ビーズベースの技術を用いて複数のタンパク質を同時に定量するものです
表1. 選択したアッセイの比較表。
ウェスタンブロッティングELISAProcartaPlexProcartaPlex
デュアルレポーター
対象タンパク質のバリデーション、確認、および視覚的同定特異性と感度を有する単一ターゲット分析ハイスループット、より少ないサンプルでより多くのバイオマーカーをプロファイルマルチプレックスで同一タンパク質の2つのパラメーターを測定
サンプルタイプさまざま(ライセートや精製タンパク質など)さまざま(細胞および組織ライセート、血漿、血清、その他の体液、細胞培養上清など)
タンパク質形態変性天然
タンパク質抽出が必要です不可
定量半/相対的 定量的定量的;検量線を用いる 
検出範囲
低濃度から中濃度まで低濃度から高濃度まで
タンパク質のサイズタンパク質のサイズ分離と分子量(MW)測定タンパク質のサイズに関する情報はありません
マルチプレックス
最大4-Plex蛍光マルチプレックス、またはストリップおよび再プローブによる化学発光検出なし最大80分析物8つの分析項目に対して最大2つのパラメータ
ELISA法とビーズ法
ELISAおよびビーズベースのマルチプレックスアッセイは、細胞シグナル伝達経路の研究にすでに広く使用されているツールです。イムノアッセイを使用する主な理由は、感度、特異性、シンプルなプロトコル、ハイスループット機能です。さらに、ELISAおよびProcartaPlexアッセイはどちらも、ウェスタンブロットなどの従来の検出法と高い相関性を示しています。ELISAおよびProcartaPlexアッセイを利用することで、細胞シグナル伝達経路の複雑なメカニズムを解明し、さまざまな疾患に対処することを目的とした革新的な治療介入の進歩を促進できます。
表2. 細胞シグナル伝達研究のための免疫学に基づくアッセイをハイライトした文献のリスト。
参考文献出版物のタイトル使用する標的タンパク質/パネルテスト方法
Vallés-Martí et al.2023 In-depth phosphoproteomics study for identification of hyperactive kinases in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC).EGFREGFR(完全長)ヒトELISAキット
EGFR (リン酸化)EGFR(リン酸化)[pY1173]ヒトELISAキット
Walker et al.2023 Identification and functional validation of Twinfilin-2 (TWF2) as a potential regulator of thin dendritic spine length.TauTau(トータル)ヒトELISAキット 
Tau (リン酸化)Tau (リン酸化)[pS199] ヒトELISAキット
Tau (リン酸化)[pT231] ヒトELISAキット
Tau (リン酸化)[pS396] ヒトELISAキット
Scuruchi et al.2023 Endocan acts as a key molecule in inflamed articular chondrocytes that modulates proangiogenic factors expression and NF-kB activity.NF-KB (リン酸化)NF-KB p65 (リン酸化)[pS536] ヒトInstantOne ELISAキット
Inostroza-Nieves et al.2023 Endothelin-1 (ET-1) promotes CREB activation and recruitment to MHC promoter in endothelial cells.CREBCREB(トータル)ヒトELISAキット
CREB(リン酸化)
CREB(リン酸化)[pS133] ヒトELISAキット
Tamura et al.2023 Somatostatin receptor (SSTR5) antagonists may represent a novel and attractive therapeutic agent for type 2 diabetes.AKTAKT(トータル)ヒトELISAキット
AKT(リン酸化)AKT(リン酸化)[pS473] ヒトELISAキット
J et al.2022 Interleukin 8 signaling in intestinal epithelial cell line, HT-29 cells.NF-KBNF-κ B p65(トータルサービス)InstantOne ELISAキット
p38、p38(リン酸化)p38(トータル/リン酸化)InstantOne ELISAキット
ERK、ERK(リン酸)ERK 1/2(トータル/リン酸化)InstantOne ELISAキット
Cornwell et al.2022 PI3k/Akt and NF-kB are critical for LPS-induced Glut1 expression.NF-kB (リン酸化)NF-κ B phospho-p65 InstantOne ELISAキット
AKT (リン酸化)AKT(リン酸化)[pS473] Multispecies InstantOne ELISAキット
Wang et al.2022 Development of IL-2K35C-moFA and its potential as an immunotherapeutic agent for cancer therapy.STAT5 (リン酸化)STAT5 α/β (リン酸化)[pY694/pY699] ヒトInstantOne ELISAキット
Marfella et al.2022 Novel insights into pathophysiology of diabetic cardiomyopathy.IRS1(リン酸化)IRS1(リン酸化)[pS312] ヒトELISAキット
Oliveira-Santos et al.2022 Sunitinib could serve as a novel treatment for skeletal and cardiac muscle dysfunction in Duchenne muscular dystrophy (DMD).STAT3(リン酸化)STAT3(リン酸化)[pY705] Multispecies ELISAキット
Okabe et al.2022 Administration of PFKFB3 and PFKFB4 inhibitors stops the growth of myeloma cells and enhances the cytotoxic effects of proteasome inhibitor, carfilzomib in hypoxic conditions.NF-kB(リン酸化)NF-kB p65 (リン酸化) [pS536] ヒトInstantOne ELISAキット
p38(リン酸化)p38 MAPK(リン酸化)[pT180/pY182] Multispecies InstantOne ELISAキット
Miyagishima et al.2021 Novel insights into the role of CTRP5 in the retinal pigment epithelium (RPE) and potential treatment strategies for late-onset retinal degeneration (L-ORD) patients.AMPKα(リン酸化)AMPK α-1、2(リン酸化)[pT172] ヒトELISAキット
Nasca et al.2021 Exosomes might act as novel regulators of glutamate-related neuroplasticity in affective diseases, such as depression.IRS1(リン酸化)
IRS1(リン酸化)[pS312] ヒトELISAキット
リン酸化特異的ELISAキット
リン酸化状態の異常は、がんを含む多くのヒト疾患に関係しています。主要な標的タンパク質のリン酸化および翻訳後修飾を研究することは、疾患の根底をなすメカニズムを理解するために不可欠です。当社では、STAT3、CREB、PRAS40、p38、AMPKα、PTK2、Caspase 3シグナリングなど、様々な疾患に関与する多くの主要標的およびシグナル伝達経路のリン酸化状態に特異的なELISAキットを提供しています。これらのキットは、標準的なサンドウィッチELISAキットとInstantOne ELISAキットの2種類のフォーマットで提供されています。どちらのタイプのキットも、優れた品質と再現性を担保できるよう製造されています。このキットは、感度、ダイナミックレンジ、精度、特異性、リカバリー率、ロット間の一貫性について品質管理された仕様を満たさなければなりません。
リン酸化 ELISAキットを調べる
一般的な研究用タンパク質ターゲットおよびELISAの性能データ
表3.以下の一般的なリン酸化標的に関する当社のELISAキットをご覧ください。
コーティング済みPhospho-ELISAキット
Invitrogenのコーティング済みPhospho-ELISAキットは、標準的なサンドウィッチELISAフォーマットを使用しており、プレコーティングされた補足抗体(ターゲット特異的)にサンプルまたは標準液と検出試薬を順次追加します。これらのキットには、定量結果を得るための標準曲線を生成するタンパク質標準物質が付属しており、細胞ライセート中のリン酸化タンパク質を検出および定量するように設計されています。図2 は、Jurkat細胞における総AKTとAKT [pS473]のレベルを示しており、リン酸化AKTとPI-3キナーゼ活性の関係を示しています。あらかじめコーティングされたPhospho-ELISAキットの特異性はペプチド競合アッセイによって確認されています(図3)。分析感度は、AKT [pS473]などのリン酸化タンパク質の既知量に対して、ウェスタンブロットとELISAを比較することで決定されます(図4)。
コーティング済みPhospho-ELISAキットの利点:
  • 定量—ウェスタンブロット画像を補完する定量データが得られます
  • 特異性—分析物に対する 2 種類の抗体は、ウェスタンブロッティングよりも特異性が高いです
  • 感度—ウェスタンブロッティングよりも感度が高く、通常2,000 ~ 3,000個の細胞しか必要としません
  • 中程度のスループット—96 ウェルフォーマット、4 時間で結果取得、デンシトメトリー分析不要
AKT-in-jurkat-cells-1200x638
図2:AKT ELISAを用いたJurkat細胞における総AKTとリン酸化AKTの測定。Jurkat細胞を、さまざまな濃度(0~500 nM)のwortmannin(PI -3キナーゼ阻害剤)で処理しました。細胞を溶解し、AKT (Total) Human ELISA Kit (カタログ) 番号KHO0101)およびAKT (Phospho) [pS473] Human ELISA Kit (カタログ番号KHO0111)を用いて、それぞれAKT [トータル]およびリン酸化AKT [pS473]を同時に測定しました。このグラフは、AKTの総量は同等であったが、セリン473でのリン酸化レベルは、Wortmanninの増加に伴って用量依存的に減少したことを示しています。
specificity-of-AKT-ELISA-1200x825
図3.AKT [pS473] ELISAの特異性。AKT[pS473]の特異性を確認するために、ペプチド競合アッセイを実施しました。AKT [pS473]のリン酸化に対する特異的ブロッキングペプチドの滴定は、AKT (Phospho) [pS473] Human ELISA Kit(カタログ番号KHO0111)を用いて測定しました。このグラフは、セリン473を囲む領域に対応するペプチドのみがELISAシグナルをブロックしていることを示しています。
sensitivity-of-AKT-ELISA-1200x243
図4.AKT [pS473] ELISAの分析感度。Jurkat細胞を最適条件下で培養し、リン酸化AKT細胞抽出物を得ました。リン酸化AKT [pS473]の刺激を、}AKT (Phospho) [pS473] Human ELISA Kit(カタログ 番号KHO0111)およびウェスタンブロッティングで測定しました。AKT [pS473] ELISAの分析感度は, ゼロ標準で30回のアッセイから得られた平均O.D.に2つの標準偏差を加えて決定しました。 <0.8 Units/mLの値は、4,000個のJurkat細胞から抽出されたAKT [pS473]の量に相当します。その結果、既知量のAKT [pS473]を用いて試験した場合、ELISAの感度はウェスタンブロットの感度よりも約2倍高いことが示されました。
InstantOne Phospho-ELISA キット
Invitrogen InstantOne Phospho-ELISAキットには、InstantOneアッセイプレートに添加するための、従来のサンドイッチELISAで使用されるすべての試薬が含まれています。これらのキットには、ターゲット検体が溶液中の2つのサンドイッチELISA抗体に結合し、捕捉抗体が独自のメカニズムを介してプレートに結合する凝縮されたワークフローがあります。このアッセイプレートはサンプルの迅速な分析を実現し、シンプルな1回洗浄のプロトコルを可能にします。特定の分析物の検出は、3,3',5,5'-tetramethylbenzidine(TMB)比色基質を使用して行います。
これらのキットは、細胞ライセート中の総タンパク質および/またはリン酸化タンパク質を正確に測定するように設計されています。InstantOneアッセイは、NF-KB、p38 MAPK(図5)、SMAD1(図6)などのいくつかの主要ターゲットの検出についてELISAにより検証されており、イムノブロット分析により特異性が評価されています。
InstantOne Phospho-ELISAキットの利点:
  • フレキシビリティ—1枚のプレートで単一タンパク質の総タンパク質量および/またはリン酸化タンパク質量を検出可能です
  • 特異性—分析物に対する 2 種類の抗体は、ウェスタンブロッティングよりも特異性が高いです
  • 感度—ウェスタンブロットよりも感度が高く、通常2,000~3,000個の細胞しか必要としません
  • ハイスループット—1時間で完了する1回洗浄のプロトコルです
p38-MAPK-pT180-pY182-in HEK293-cells-1200x488
図5.InstantOne ELISAを使用したHEK293細胞中のヒトp38 MAPK [pT180/pYの検出182]。HEK293細胞を2 µ g/mLのAnisomycin(p38/JNK MAPK経路の強力な活性化因子)で30分間処理しました。未処理のHEK293細胞(-)をネガティブコントロールとしました。これらの細胞を、p38 MAPK (Phospho) [pT180/pY182] Multispecies InstantOne ELISA Kit(カタログ番号85-86022-11)を用いてウェスタンブロット法(右)とELISA法(左)で分析しました。イムノブロットで検出された38 kDaのバンド強度は、InstantOne ELISAの吸収値と相関しています。
total-and-phosphorylated-SMAD1-i- C2C12-cells-1200x573
図6.InstantOne ELISAを使用したC2C12細胞中のSMAD1(総/リン酸)の検出。C2C12細胞をDosomorphin(50 mM)で60分間阻害(-)するか、BMP4(10 ng/mL)で30分間刺激(+)しました。ライセートは、InstantOne ELISAユーザーマニュアルに従い調製しました。細胞(10 µ g/アッセイ)は、SMAD1 (Total/Phospho) InstantOne ELISA Kit(カタログ 番号85-86183-11)を用いて、total SMAD1(左)またはリン酸化SMAD1 [S463/S465](右)について解析しました。
細胞シグナリングProcartaPlexマルチプレックスイムノアッセイ
ProcartaPlexはLuminexビーズベースのマルチプレックスイムノアッセイで、1つのウェル内で複数のアナライトを同時に定量できます。総タンパク質および/またはリン酸化タンパク質を同時に定量できます。これは、細胞シグナル伝達経路の研究における複雑な相互作用を明らかにするのに役立ちます。
Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SEシステムで使用する新しいProcartaPlexデュアルレポーターアッセイは、最大8種類の総タンパク質またはリン酸化タンパク質を同じビーズ上で同時に測定するために特別に設計されました(表4)。
ProcartaPlex細胞シグナル伝達アッセイの利点:
  • 比較性能—ELISA法(図7)やウェスタンブロット法(図8)に匹敵する結果がマルチプレックスという付加価値とともに得られます
  • 広いダイナミックレンジと向上した感度—少量のタンパク質やシグナル伝達分子でも検出できます(図9
  • デュアルレポーターマルチプレックス—1つのウェルで、同じビーズ上で複数のリン酸化タンパク質および総タンパク質を同時に検出できます(図10
このマルチプレックス処理能力により、時間と貴重なサンプルを節約し、より包括的なデータをより効率的に取得できます。ELISAやウェスタンブロットと比較してハンズオン時間が短縮され、スループットが向上しているため、マルチプレックスアッセイはシグナル伝達研究の生産性を大幅に向上させます。
表4. ProcartaPlex細胞シグナル伝達アッセイは複数のフォーマットでご利用いただけます。
ProcartaPlexProcartaPlex デュアルレポーター
総タンパク質(のみ)x
リン酸化タンパク質(のみ)x
総タンパク質およびリン酸化タンパク質*
x
細胞シグナリングのマルチプレックス容量最大8最大16
(8検体の2パラメーター)
プレートフォーマット96ウェル96ウェル
Luminex装置xMAP INTELLIFLEXおよびxMAP INTELLIFLEX DR-SEシステム
FLEXMAP 3Dシステム
Luminex 200システム
MAGPIXシステム
xMAP INTELLIFLEX DR-SE Systemのみ
サンプル量希釈済みライセート:25 µL希釈済みライセート:25 µL
読み取り時間4時間4時間
アッセイフォーマット
設定済みパネル
ミックス&マッチ
シンプレックスキットx
原理:
Schematic images of the ProcartaPlex and ProcartaPlex Dual Reporter assay designs
A) ProcartaPlexアッセイ用のLuminexビーズは、リン酸化状態に関係なく、シグナル伝達タンパク質に特異的に結合する捕捉抗体と結合します。固有の番号で識別できるビーズに特異的抗体を結合させることで、1ウェルで複数の分析物を分析することができる。レポーターチャンネル1(532 nm)用のPE色素を用いた非リン酸化特異的検出抗体またはリン酸化特異的検出抗体を使用して、総タンパク質またはリン酸化シグナリングタンパク質のマルチプレックス分析用に別々のパネルが作成されており、すべてのLuminex装置でご利用いただけます。
(B) ProcartaPlexデュアルレポーターアッセイの場合は、同じ捕捉抗体が適用されますが、リン酸化シグナリングタンパク質の定量には、Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE装置の追加レポーターチャンネル2(405 nm)を利用する、BV421結合を持つリン酸化特異的検出抗体を使用します。総タンパク質は、PE色素を使用したレポーターチャンネル1(532 nm)を介して検出されます。このアプローチでは、同一のビーズ上の1つのウェルで総タンパク質とリン酸化タンパク質の両方を同時に定量できます。
マルチプレックス細胞シグナル伝達経路の利点
ウェスタンブロッティングは、タンパク質ターゲットやその翻訳後修飾状態を同定および検出するために一般的に使用される技術です。ウェスタンブロッティング技術のシンプルさと柔軟性は、基礎研究や検証に特に有用です。しかし、細胞シグナリング研究では、複数のタンパク質を分析する必要があり、そのリン酸化状態は多くの場合、多数のサンプルと組み合わされます。この事実により、マルチプレキシングは、1つのサンプルで複数の分析物を同時に定量すると同時に、時間やサンプル量を節約し、ハイスループットを実現するため、この研究分野で重要なツールとなっています。マルチプレックスプロトコルはELISAアッセイのようなものです。ProcartaPlexアッセイは、ELISA(図7)およびウェスタンブロット(図8)と高い相関性を示し、優れた感度を示しました(図9)。さらに、新しいProcartaPlexデュアルレポーターアッセイにより、1つのウェル内の同じビーズ上で総タンパク質およびリン酸化タンパク質を同時に定量できます(図10)。
ProcartaPlexシグナルパネルと性能データ
図7.ProcartaPlexシグナル伝達アッセイと従来のELISAとの相関を示す比較データ。さまざまな細胞株のライセートをデュプリケートで使用し、ProcartaPlex Signaling Simplex kits(カタログ番号EPX010-97101-PHO、カタログ番号EPX010-97106-PHO、カタログ番号EPX010-97102-PHO)およびELISAキット(カタログ番号KHO0111、カタログ番号KHO0421、カタログ番号KHO0241)を用いて同時に解析しました。Akt [pS473]、PRAS40 [pT246]、およびCREB [pS133]の測定濃度データは、高い相関を示しています(R2 > 0.8)。このことは、ProcartaPlex Signaling Simplexキットが従来のELISAキットと同等の定量結果を達成することを示しています。サンプル量の削減、アッセイ/ハンズオン時間の短縮、データポイントあたりのコストの削減など、マルチプレックス機能のさらなる利点があります。
図8.ProcartaPlexとウェスタンブロットの比較データ。ウェスタンブロットおよびProcartaPlex Human Akt Pathway Dual Reporter Panel, 2x8plex(カタログ番号EPX080-97200-DR)は、2つのアッセイシステム間で高い相関性を示します。ウェスタンブロットデータは、溶解したNIH-3T3細胞におけるPRAS40 [pT246]レベル(40 kDa)を示しています。同量のタンパク質(10 μ g)をウェスタンブロットおよびProcartaPlexアッセイに使用しました。ProcartaPlex Human Akt Pathway Dual Reporter Panel, 2x8plex(カタログ番号EPX080-97200-DR)は、ユーザーガイドに従って実行しました。ウェスタンブロット解析では 、Bolt 4 to 12%, Bis-Tris, 1.0 mm, Mini Protein Gels 17slots (カタログ番号 NW04127BOX)XCell SureLock Electrophoresis System(カタログ番号 EI0002)および PageRulerPlus Prestained Protein Ladder, 10 to 250 kDa(カタログ番号 26619)を用いて、タンパク質サンプルを電気泳動しました。溶解したタンパク質は、ニトロセルロースメンブレンiBlot 2 Transfer Stacks, nitrocellulose(カタログ番号 IB23002)上に、iBlot 2 Dry Blotting Systemで転写しました。メンブレンはiBind Solution Kit(カタログ番号SLF1020)を用いてブロッキング後、関連する一次抗体と二次抗体でプローブしました。化学発光検出は、SuperSignal West Pico PLUS Chemiluminescent Substrate(カタログ番号34577)を用いて行いました。
図9.ProcartaPlexシグナル伝達アッセイとウェスタンブロットの分析感度の比較。Jurkat細胞を最適増殖条件下で培養し、細胞ライセートを使用してリン酸化CREBを測定しました。同量(10 µg)のタンパク質を1:2の連続希釈に使用し、ProcartaPlex CREB [pS133]Simplex kit(カタログ番号EPX010-97102-PHO))を用いてウェスタンブロットアッセイで測定しました。ウェスタンブロットでは、シンプレックスキットに含まれているものと同じPRAS40 [pT246]に対するリン酸化特異的検出抗体を使用しました。ウェスタンブロットで測定した最低濃度は5 μ g/ウェルで、ProcartaPlexシンプレックスキットで測定した最低濃度は0.6 µg/ウェルでした。
図10.従来のProcartaPlexとProcartaPlexデュアルレポーターフォーマットの相関。ProcartaPlex Human Akt Pathway Dual Reporter Panel, 2x8plex(カタログ番号EPX080-97200-DR)を、ProcartaPlex Human Akt Pathway Panel (total), 8plex(カタログ番号EPX080-97000-901)およびProcartaPlex Human Akt Pathway Panel (phospho), 8plex(カタログ番号EPX080-97100-PHO)と共に使用して、Aktシグナル伝達経路に関与する総タンパク質またはリン酸化タンパク質を評価しました。得られたデータは、デュアルレポーターパネルと、総タンパク質またはリン酸化タンパク質(R2 > 0.9)の従来のパネルとの間に強い相関を示しています。
表5.細胞シグナル伝達を研究するための事前構成済みProcartaPlexマルチプレックスイムノアッセイパネル。
総タンパク質およびリン酸化タンパク質の定量用のデュアルレポーターパネル
製品名サイズ製品番号
ProcartaPlex Human Akt Pathway Dual Reporter Panel, 2x 8plex
ターゲットリスト [ビーズ領域]:
Akt + Akt[pS473] [47], CREB + CREB[pS133] [43], GSK-3 beta + GSK-3 beta[pS9] [56], IGF-1R + IGF-1R[pYpY1135/1136] [34], IRS-1 + IRS-1[pS312] [37], mTor + mTOR[Ser2448] [26], PRAS40 + PRAS40[pT246] [42], p70S6K + p70S6K[pTpS421/424] [27]
96ウェルEPX080-97200-DR
総タンパク質の定量用パネル
製品名サイズ製品番号
ProcartaPlexヒトAkt Pathway Panel (total), 8plex
ターゲットリスト [ビーズ領域]:
AKT [47]、CREB [43]、GSK-3 β[56]、IGF-1R [34]、IRS-1 [37]、 mTOR [26]、PRAS40 [42]、p70S6K [27]
96ウェルEPX080-97000-901
リン酸化タンパク質定量用パネル
製品名サイズ製品番号
ProcartaPlex Human Akt Pathway Panel (phospho), 8plex
ターゲットリスト [ビーズ領域]:
AKT [pS473][47]、CREB [PS133][43]、GSK-3 β[PS9][56]、IGF-1R [pYpY1135/1136][34]、IRS-1 [pS312][37]、 mTOR [Ser2448][26]、PRAS40 [pT246][42]、p70S6K [pTpS421/424][27]
96ウェルEPX080-97100-PHO
注記:総タンパク質用ProcartaPlexシンプレックスキットは、相互に組み合わせることができます。同じことが、リン酸化タンパク質のシンプレックスキットにも当てはまります。全タンパク質およびリン酸化タンパク質用のシンプレックスキットを組み合わせることはできません。単一のパネルで総タンパク質とリン酸化タンパク質の両方を定量する場合は ProcartaPlexパネルコンフィギュレーター を使用してパネルを設計できます。ただし、これらのパネルはLuminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE装置でのみ実行できることに注意することが重要です。
Luminex装置の詳細を見る ›
参考文献
  1. Vallés-Martí A., Mantini G., Manoukian P., et al.Phosphoproteomics guides effective low-dose drug combinations against pancreatic ductal adenocarcinoma.Cell Rep, 2023.42(6): 112581.
  2. Walker C.K., Greathouse K.M., Tuscher J.J., et al.Cross-Platform Synaptic Network Analysis of Human Entorhinal Cortex Identifies TWF2 as a Modulator of Dendritic Spine Length.J Neurosci, 2023.43(20): 3764-3785
  3. Scuruchi M., Aliquò F., Avenoso A., et al.Endocan Knockdown Down-Regulates the Expression of Angiogenesis-Associated Genes in Il-1ß Activated Chondrocytes.Biomolecules, 2023.13(5): 851
  4. Inostroza-Nieves Y., Rivera A., Romero J.R.Blockade of endothelin-1 receptor B regulates molecules of the major histocompatibility complex in sickle cell disease.Front Immunol, 2023.14: 1124269.
  5. Tamura Y.O., Sugama J., Abe S.I., et al.Selective somatostatin receptor 5 inhibition improves hepatic insulin sensitivity.Pharmacol Res Perspect, 2023.11(1): e01043.
  6. An J. and Cho J. Effect of long-chain inorganic polyphosphate treated with wheat phytase on interleukin 8 signaling in HT-29 cells.Anim Biosci, 2022.35(6): 892-901.
  7. Cornwell A., Fedotova S., Cowan S., et al.Cystathionine γ-lyase and hydrogen sulfide modulates glucose transporter Glut1 expression via NF-κB and PI3k/Akt in macrophages during inflammation.PLoS One, 2022.17(12): e0278910.
  8. Wang X., Chen G., Nie L., et al.IL-2K35C-moFA, a Long-Acting Engineered Cytokine with Decreased Interleukin 2 Receptor α Binding, Improved the Cellular Selectivity Profile and Antitumor Efficacy in a Mouse Tumor Model.Cancers (Basel), 2022.14(19): 4742
  9. Marfella R., D'Onofrio N., Trotta M.C., et al.Sodium/glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitors improve cardiac function by reducing JunD expression in human diabetic hearts.Metabolism, 2022.127: 154936.
  10. Oliveira-Santos A., Dagda M., Burkin D.J.Sunitinib inhibits STAT3 phosphorylation in cardiac muscle and prevents cardiomyopathy in the mdx mouse model of Duchenne muscular dystrophy.Hum Mol Genet, 2022.31(14): 2358-2369
  11. Okabe S., Tanaka Y., Gotoh A. Therapeutic targeting of PFKFB3 and PFKFB4 in multiple myeloma cells under hypoxic conditions.Biomark Res, 2022.10(1): 31.
  12. Miyagishima K.J., Sharma R., Nimmagadda M., et al.AMPK modulation ameliorates dominant disease phenotypes of CTRP5 variant in retinal degeneration.Commun Biol, 2021.4(1): 1360.
  13. Nasca C., Dobbin J., Bigio B., et al.Insulin receptor substrate in brain-enriched exosomes in subjects with major depression: on the path of creation of biosignatures of central insulin resistance.Mol Psychiatry, 2021.26(9): 5140-5149.
BRILLIANT VIOLETは、Becton, Dickinson and Companyまたはその関連会社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
Hero banner dark gradient overlay
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments