ProcartaPlex Custom Panels
ProcartaPlex カスタムパネル:推測よりも実行
Luminex xMAP 技術を基盤とするカスタムマルチプレックスイムノアッセイは実験デザインのフレキシビリティーを最大限に高め、お客様の考案による独自のパネルに含まれる単一または複数の標的タンパク質の定量を可能にします。利便性を考慮し、カスタマイズされた各パネルには、特定の Luminex システム(Luminex 200、FLEXMAP 3D または MAGPIX)用に混合、最適化、試験、考案された試薬が付属します。
お客様のためのマルチプレックス化
下記のツールを使用して興味のあるアナライトを選択すると、お客様のパネルにもっとも有効なソリューションがただちに推奨されます。
ProcartaPlex パネル設定および選択ツール
ProcartaPlex マルチプレックスイムノアッセイによる研究の最適化:ガイドのダウンロード
サポートが必要ですか?
弊社のフィールドアプリケーションスペシャリスト(FAS)による無料の個別相談を行っています。弊社のスペシャリストチームは無料で対面または電話で技術的な質問に答え、お客様がアッセイを選んだり、パネルを設定したり、問題を解決するのを手助けしています。
個別のサポートについては LuminexFAS@thermofisher.com までお問い合わせください。
Performance guarantee
If an Invitrogen immunoassay does not perform as described on our data sheet, we will replace the product at no cost to you, or if you prefer, we will provide you with a credit for future purchase.*
Learn more about performance guarantee
We're here to help
Our team of field application specialists are trained in immunoassay workflows.We can help you choose an assay or configure a panel, optimize an experiment, troubleshoot and more – face to face or on the phone at no cost.
Contact a field application specialist