Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen ProcartaPlex マルチプレックスイムノアッセイは、Luminex 技術を使用して単一サンプル中の複数のタンパク質ターゲットの定量分析を行うための、設計済み複数アナライト試薬パネルの調製磁気ビーズから成ります。「コンビニエンス(convenience)」マルチプレックスパネルは、そのまま使用できるようプレミックスおよび最適化されたビーズセットです。「組み合わせ可能(combinable)」マルチプレックスパネルは、他の組み合わせ可能パネルとの組み合わせまたはシンプレックスキットのビーズの添加が可能な標的セットです。
ProcartaPlex マルチプレックスパネルは、単一サンプル中の複数の標的の定量分析のための、標的特異的な磁気ビーズの設計済み混合物です。6 種類の動物種(ヒト、マウス、ラット、サル、ブタ、イヌ)由来のサンプル用のパネルが入手可能です。
すべての設計済み複数アナライト試薬パネルには、組み合わせ可能性、妨害性および交叉性の広範な試験が行われています。
画像をクリックして拡大
シンプレックスおよびマルチプレックスのフォーマットでのアナライトサンプルの妨害性試験。
交叉性(%) | |||||||||||||||
BTLA | GITR | HVEM | IDO | LAG-3 | PD-1 | PD-L1 | PD-L2 | TIM-3 | CD28 | CD80 | CD137 | CD27 | CD152 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLA | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
GITR | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
HVEM | 0.0% | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
IDO | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
LAG-3 | 0.2% | 1.3% | 0.3% | 0.9% | -- | 0.8% | 1.8% | 2.7% | 9.8% | 0.8% | 0.2% | 0.8% | 0.9% | 1.3% | |
PD-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
PD-L1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
PD-L2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
TIM-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
CD28 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
CD80 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
CD137 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | |
CD27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -- | 0.0% | |
CD152 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -- |
ProcartaPlex 設計済みパネル中のアナライトの交叉性試験。
他の組み合わせ可能パネルやシンプレックスキットとの組み合わせが可能な製品です。使用前に検出抗体(50X)の希釈が必要です。アッセイには 1 バイアル以上のビーズと検出抗体が必要です。
ヒトパネル名 | 製品番号 | 抗原 |
---|---|---|
Cytokine/Chemokine/Growth Factor 45-Plex Human Panel 1 | EPX450-12171-901 | BDNF, EGF, Eotaxin, FGF-basic, GM-CSF, GROα, HGF, IFNγ, IFNα, IL-1RA, IL-1β, IL-1α, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12 p70, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-31, IP-10, LIF, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, NGFβ, PDGF-BB, PLGF, RANTES, SCF, SDF1α, TNFα, TNFβ, VEGF-A, VEGF-D |
Cytokine & Chemokine 34-Plex Human Panel 1A | EPX340-12167-901 | Eotaxin, GM-CSF, GROα, IFNα, IFNγ, IL-1β, IL-1α, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12 p70, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-31, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, RANTES, SDF1α, TNFα, TNFβ |
Cytokine 25-Plex Human Panel 1B | EPX250-12166-901 | GM-CSF, IFNα, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-10, IL-12 p70, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-31, TNFα, TNFβ |
Inflammation 20-Plex Human Panel | EPX200-12185-901 | E-Selectin, GM-CSF, ICAM-1, IFNα, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-17A, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, P-セレクチン, TNFα |
Th1/Th2 & Chemokine 20-Plex Human Panel 1 | EPX200-12173-901 | Eotaxin, GM-CSF, GROα, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-12 p70, IL-13, IL-18, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, RANTES, SDF1α, TNFα |
Th1/Th2 & Cytokine 18-Plex Human Panel 1C | EPX180-12172-901 | GM-CSF, IFNα, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-12 p70, IL-13, IL-15, IL-18, IL-31, TNFα, TNFβ |
Th1/Th2/Th9/Th17/Th22/Treg Cytokine 18-Plex Human Panel | EPX180-12165-901 | GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p70, IL-13, IL-17A, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, TNFα |
Th9/Th17/Th22/Treg & Chemokine 16-Plex Human Panel 1 | EPX160-12175-901 | Eotaxin, GROα, IL-8, IL-9, IL-10, IL-17A, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27,IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, RANTES, SDF1α |
Cytokine 1C & Chemokine 16-Plex Human Panel 1 | EPX160-12176-901 | Eotaxin, GROα, IFNα, IL-1α, IL-1RA, IL-7, IL-8, IL-15, IL-31, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, RANTES, SDF1α, TNFβ |
Th9/Th17/Th22/Treg & Cytokine 14-Plex Human Panel 1C | EPX140-12174-901 | Eotaxin, GROα, IL-8, IL-9, IL-10, IL-17A, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27,IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, RANTES, SDF1α |
Immuno-Oncology Checkpoint 14-Plex Human Panel 1 | EPX14A-15803-901 | BTLA, CD28, CD80, CD137, CD27, CD152, GITR, HVEM, IDO, LAG-3, PD-1, PD-L1, PD-L2, TIM-3 |
Immuno-Oncology Checkpoint 14-Plex Human Panel 2 | EPX140-15815-901 | MICA, MICB, Nectin-2, NT5E, Perforin, PVR, Siglec-7, Siglec-9, ULBP-1, ULBP-3, Tactile, E-Cadherin, Arginase-1, ULBP-4 |
Growth Factor 11-Plex Human Panel | EPX110-12170-901 | BDNF,NGFβ, EGF, FGF-basic, HGF, LIF, PDGF-BB, PlGF, SCF, VEGF-A, VEGF-D |
Th1/Th2 Cytokine 11-Plex Human Panel | EPX110-10810-901 | GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-12 p70, IL-13, IL-18, TNFα |
Chemokine 9-Plex Human Panel 1 | EPX090-12187-901 | Eotaxin, GROα, RANTES, IL-8, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, SDF1α |
Th9/Th17/Th22/Treg Cytokine 7-Plex Human Panel | EPX070-10817-901 | IL-9, IL-10, IL-17A, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27 |
Cytokine 7-Plex Human Panel 1C | EPX070-10010-901 | IFNα, IL-1α, IL-1RA, IL-7, IL-15, IL-31, TNFβ |
Essential Th1/Th2 Cytokine 6-Plex Human Panel | EPX060-10009-901 | IFNγ, IL-4, IL-5, IL-6, IL-12 p70, TNFα |
MMP 5-Plex Human Panel 1 | EPX050-10015-901 | MMP-1, MMP-7, MMP-8, MMP-12, MMP-13 |
Essential 4-Plex Human Panel 2 | EPX040-10008-901 | IL-8, IL-1β, IL-10, IL-17A |
MMP 3-Plex Human Panel 2 | EPX03A-10829-901 | MMP-2, MMP-3, MMP-9 |
ビーズと検出抗体それぞれ 1 バイアルずつをプレミックスします。パネルは他の ProcartaPlex アッセイと組み合わせることができません。
ヒトパネル名 | 製品番号 | 抗原 |
---|---|---|
Immune Monitoring 65-Plex Human Panel | EPX650-10065-901 | APRIL, BAFF, BLC, CD30, CD40L, ENA-78, Eotaxin, Eotaxin-2, Eotaxin-3, FGF-2, Fractalkine, G-CSF, GM-CSF, Groα, HGF, IFNα, IFNγ, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-18, IL-1α,IL-1β, IL-2, IL-20, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-2R, IL-3, IL-31, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IP-10, I-TAC, LIF, MCP-1, MCP-2, MCP-3, M-CSF, MDC, MIF, MIG, MIP1α, MIP-1β, MIP-3α, MMP-1,NGFβ, SCF, SDF-1α, TNFβ, TNFα, TNF-R2, TRAIL, TSLP, TWEAK, VEGF-A |
Cytokine/Chemokine/Growth Factor Convenience 45-Plex Human Panel 1 | EPXR450-12171-901 | BDNF, EGF, Eotaxin, FGF-basic, GM-CSF, GROα, HGF, IFNγ, IFNα, IL-1RA, IL-1β, IL-1α, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12 p70, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-31, IP-10, LIF, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, NGFβ, PDGF-BB, PLGF, RANTES, SCF, SDF1α, TNFα, TNFβ, VEGF-A, VEGF-D |
Cytokine & Chemokine Convenience 34-Plex Human Panel 1A | EPXR340-12167-901 | Eotaxin, GM-CSF, GROα, IFNα, IFNγ, IL-1β, IL-1α, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12 p70, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-31, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, RANTES, SDF1α, TNFα, TNFβ |
Abundant Serum Markers 26-Plex Human ProcartaPlex Panel | EPX260-15808-901 | アディポネクチン, CD14, CD44, CD44var(var6), SCGFβ, シスタチン C, エラフィン, エンドグリン, ICAM-1, ラクトフェリン, レプチン, L-セレクチン, MBL, MMP-3, MMP-9, NGAL, NRP-1, オステオポンチン, PAI-1, RANTES, RBP-4, REG3a, レジスチン, TIMP-1, VCAM-1, ZAG |
Angiogenesis 18-Plex Human ProcartaPlex Panel | EPX180-15806-901 | アンジオポエチン-1, BMP-9, EGF, EMMPRIN, FGF2, フォリスタチン, G-CSF, HB-EGF, HGF, IL-8, レプチン, LYVE-1, PDGF-BB, CD31, シンデカン-1, TIE-2, VEGF-A, VEGF-D |
TNF Superfamily 15-Plex Human Panel | EPX150-15801-901 | 4-1BBL, APRIL, BAFF, CD30L, EDA-1, FasL, GITRL, CD40L, NGFβ, TNFα, TNFβ, LIGHT, RANKL, TRAIL, TWEAK |
Apoptotic Cell Clearance 12-Plex Human Panel | EPX120-15816-901 | AXL, CD31, CD36, CRT (CALR), Gas6, LOX1, MBL, MER (MERTK), PAI1, uPAR, RAGE, TYRO-3 |
TNF Receptor Superfamily 12-Plex Human Panel | EPX120-15802-901 | Fas (APO), CD27, CD30, CD40, 4-1BB , DR6, GITR, HVEM, TNF-R1, TNF-R2, TRAIL-R1,TRAIL-R2 |
Atherosclerosis 9-Plex Human Panel 1 | EPX090-15822-901 | テネイシン C, HSP 60, LOX-1, MPO, FGF-2, PAI-1, TRAIL, IL-8, IL-6 |
Cardiac Disease 9-Plex Human Panel | EPX090-15809-901 | NTproBNP, CTF-1, GDF-15, ミオグロビン, LDH-B, FABP-3, Big ET-1, TNI, CKMB |
Metabolism/Obesity 9-Plex Human Panel 2 | EPX09A-15804-901 | C-ペプチド, コルチゾール, FGF-23, GLP-1, グレリン, インスリン, PYY, レプチン, レジスチン |
Cardiac Remodeling 8-Plex Human Panel | EPX080-15819-901 | PTX3, TREM-1, Gal-3, IL-33, IL-33R, LAP, IP-10, OPN |
Graft Versus Host Disease 8-Plex Human Panel | EPX080-15814-901 | CD30, グランザイムA, HGF, IL-2R (CD25), KRT18, ST2/IL33R, シンデカン, TNF RI |
Myokine 8-Plex Human Panel | EPX080-12186-901 | BDNF, IL-1RA, IL-10, IL-15, IL-6, IL-8, LIF, TNFα |
Arteriosclerosis 5-Plex Human Panel | EPX050-15821-901 | BMP-2, COMP, FGF-23, RANKL, OPG |
Antibody Isotyping 7-Plex Human Panel | EPX070-10818-901 | IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgE, IgA, IgM |
Apoptosis 6-Plex Human Panel | EPX060-15823-901 | Bcl-2, p53, cleaved PARP, カスパーゼ-3(活性型), チトクロム c, GAPDH |
Coagulation 6-Plex Human Panel 1 | EPX060-10824-901 | 第XI因子, 第XII因子, 第XIII因子, アンチトロンビン, プロトロンビン, CRP |
Apolipoprotein 5-Plex Human Panel | EPX050-15818-901 | APO A1, APO A2, APO B, APO C2, APO E |
Metabolism/Obesity 5-Plex Human Panel 1 | EPX050-15805-901 | アディポネクチン, ICAM-1, NGAL, ZAG, RBP4 |
Atherosclerosis 4-Plex Human Panel 2 | EPX040-15824-901 | Lp-PLA2, CHI3L1/YKL-40, ICAM-1, アディポネクチン |
Coagulation 4-Plex Human Panel 3 | EPX040-10825-901 | 第IX因子, プロテインS, プロテインC, vWF |
Angiogenesis 3-Plex Human Panel 2 | EPX030-15807-901 | アンジオゲニン,アンジオスタチン, エンドスタチン |
Coagulation 3-Plex Human Panel 2 | EPX030-10823-901 | 第 V 因子, 第 VII 因子, 第 VIII 因子 |
他の組み合わせ可能パネルやシンプレックスキットとの組み合わせが可能な製品です。使用前に検出抗体(50X)の希釈が必要です。アッセイには1バイアル以上のビーズと検出抗体が必要です。
マウスパネル名 | 製品番号 | 抗原 |
---|---|---|
Cytokine & Chemokine 36-Plex Mouse Panel 1A | EPX360-26092-901 | ENA-78, Eotaxin, G-CSF, GM-CSF, GROα, IFNα, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p70, IL-13, IL-15/IL-15R, IL-17A, IL-18, IL-22, IL-23, IL-27, IL-28, IL-31, IP-10, LIF, MCP-1, M-CSF, MCP-3, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, TNFα |
Cytokine & Chemokine 26-Plex Mouse Panel 1 | EPX260-26088-901 | Eotaxin, GM-CSF, GROα, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p70, IL-13, IL-17A, IL-18, IL-22, IL-23, IL-27, IP-10, MCP-1, MCP-3, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, TNFα |
Th1/Th2 & Chemokine 20-Plex Mouse Panel 1 | EPX200-26090-901 | Eotaxin, GROα, GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-12 p70, IL-13, IL-18, IP-10, MCP-1, MCP-3, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, TNFα |
Th1/Th2/Th9/Th17/Th22/Treg Cytokine 17-Plex Mouse Panel | EPX170-26087-901 | GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p70, IL-13, IL-17A, IL-18, IL-22, IL-23, IL-27, TNFα |
Th9/Th17/Th22/Treg & Chemokine 15-Plex Mouse Panel | EPX150-26089-901 | IL-10, IL-17A, IL-22, IL-23, IL-27, IL-9, GROα, IP-10, MCP-1, MCP-3, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, Eotaxin |
Th1/Th2 Cytokine 11-Plex Mouse Panel | EPX110-20820-901 | GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-12 p70, IL-13, IL-18, TNFα |
Cytokine 10-Plex Mouse Panel 1B | EPX100-26091-901 | ENA-78, G-CSF, IFNα, IL-1α, IL-3, IL-15/IL-15R, IL-28, IL-31, LIF, M-CSF |
Chemokine 9-Plex Mouse Panel 1 | EPX090-20821-901 | GROα, IP-10, MCP-1, MCP-3, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, Eotaxin |
Essential 8-Plex Mouse Panel 2 | EPX080-20832-901 | IL-1β, IL-10, IL-17A, GROα, MCP-1, MIP-2, MIP-1α, MIP-1β |
Th9/Th17/Th22/Treg Cytokine 6-Plex Mouse Panel | EPX060-20822-901 | IL-9, IL-10, IL-17A, IL-22, IL-23, IL-27 |
Essential Th1/Th2 Cytokine 6-Plex Mouse Panel | EPX060-20831-901 | IFNγ, IL-4, IL-5, IL-6, IL-12 p70, TNFα |
ビーズと検出抗体それぞれ1バイアルずつをプレミックスします。パネルは他のProcartaPlexアッセイと組み合わせることができません。
マウスパネル名 | 製品番号 | 抗原 |
---|---|---|
Immune Monitoring 48-Plex Mouse ProcartaPlex Panel | EPX480-20834-901 | BAFF, BTC, ENA-78, Eotaxin, G-CSF, GM-CSF, GRO-a, IFN-a, IFN-g, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-19, IL-1a, IL1-b, IL-2, IL-22, IL-23, IL-25, IL-27, IL-28, IL-2Ra, IL-3, IL-31, IL-33, IL-33R, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-7Ra, IL-9, IP-10, レプチン, LIF, MCP-1, MCP-3, M-CSF, MIP-1a, MIP-1b, MIP-2, RANKL, RANTES, TNF-a, VEGF-A |
Cytokine & Chemokine Convenience 36-Plex Mouse Panel 1A | EPXR360-26092-901 | ENA-78, Eotaxin, G-CSF, GM-CSF, GROα, IFNα, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p70, IL-13, IL-15/IL-15R, IL-17A, IL-18, IL-22, IL-23, IL-27, IL-28, IL-31, IP-10, LIF, MCP-1, M-CSF, MCP-3, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, TNFα |
Cytokine & Chemokine Convenience 26-Plex Mouse Panel 1 | EPXR260-26088-901 | Eotaxin, GM-CSF, GROα, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p70, IL-13, IL-17A, IL-18, IL-22, IL-23, IL-27, IP-10, MCP-1, MCP-3, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, TNFα |
Antibody Isotyping 7-Plex Mouse Panel 2 | EPX070-20816-901 | IgG1, IgG2b, IgG2c, IgG3, IgA, IgE, IgM |
Antibody Isotyping 7-Plex Mouse Panel | EPX070-20815-901 | IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, IgE, IgM |
Immuno-Oncology Checkpoint 7-Plex Mouse Panel 2 | EPX070-20835-901 | PD-L1, PD-L2, CD80, PD-1, CD137L (4-1BBL), CD276 (B7-H3), CTLA-4 (CD152) |
Myokine 5-Plex Mouse Panel | EPX050-20833-901 | IL-10, IL-15/IL-15R, IL-6, LIF, TNFα |
Immuno-Oncology Checkpoint 4-Plex Mouse Panel 1 | EPX040-20830-901 | TIM-3, LAG-3, BTLA, CD27 |
IFN alpha/IFN beta 2-Plex Mouse Panel | EPX020-22187-901 | IFNα, IFN β |
イヌパネル名 | 製品番号 | 抗原 |
---|---|---|
Cytokine/Chemokine/Growth Factor 11-Plex Canine Panel 1 | EPX11A-50511-901 | IFNγ, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 p40, MCP-1, NGFβ, SCF, TNFα, VEGF-A |
ブタパネル名 | 製品番号 | 抗原 |
---|---|---|
Cytokine & Chemokine 9-Plex Porcine Panel 1 | EPX090-60829-901 | IL-1 β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p40, IFNα, IFNγ, TNFα |
他の組み合わせ可能パネルやシンプレックスキットとの組み合わせが可能な製品です。使用前に検出抗体(50X)の希釈が必要です。アッセイには 1 バイアル以上のビーズと検出抗体が必要です。
ラットパネル名 | 製品番号 | 抗原 |
---|---|---|
Cytokine & Chemokine 22-Plex Rat Panel | EPX220-30122-901 | IL-1α, G-CSF, IL-10, IL-17A, IL-1β, IL-6, TNFα, IL-4, GM-CSF, IFNγ, IL-2, IL-5, IL-13, IL-12p70, Eotaxin, GROα, IP-10, MCP-1, MCP-3, MIP-1α, MIP-2, RANTES |
Th Complete 14-Plex Rat Panel | EPX140-30120-901 | L-1 α, IL-1 β, GM-CSF, G-CSF, IFNγ, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-17A/CTLA-8, TNFα |
Chemokine 8-Plex Rat Panel | EPX080-30121-901 | GROα, MCP-1, MIP-1α, RANTES, Eotaxin, IP-10, MCP-3, MIP-2 |
ビーズと検出抗体それぞれ 1 バイアルずつをプレミックスします。パネルは他の ProcartaPlex アッセイと組み合わせることができません。
ラットパネル名 | 製品番号 | 抗原 |
---|---|---|
Antibody Isotyping 6-Plex Rat Panel | EPX060-30123-901 | IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c, IgA, IgM |
Kidney Toxicity 5-Plex Rat Panel 1 | EPX050-30124-901 | KIM-1, オステオポンチン, TFF3, VEGF-A, カルビンディン |
Kidney Toxicity 5-Plex Rat Panel 2 | EPX050-30125-901 | アルブミン, クラスタリン, シスタチン, NGAL, TIMP-1 |
他の組み合わせ可能パネルやシンプレックスキットとの組み合わせが可能な製品です。使用前に検出抗体(50X)の希釈が必要です。アッセイには 1 バイアル以上のビーズと検出抗体が必要です。
サルパネル名 | 製品番号 | 抗原 |
---|---|---|
Cytokine/Chemokine/Growth Factor 37-Plex NHP Panel | EPX370-40045-901 | BDNF, BLC, Eotaxin, FGF-2, G-CSF, GM-CSF, IFNα, IFNγ, IL-1β, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-1RA, IL-2, IL-23, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IP-10, I-TAC, MCP-1, MIG, MIP-1α, MIP-1β, NGF β, PDGF-BB, sCD40L, SCF, SDF-1α, TNFα, VEGF-A, VEGF-D |
Cytokine & Chemokine 30-Plex NHP Panel | EPX300-40044-901 | BLC, Eotaxin, G-CSF, GM-CSF, IFNα, IFNγ, IL-1β, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-17A /CTLA-8, IL-18, IL-1RA, IL-2, IL-23, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IP-10, I-TAC, MCP-1, MIG, MIP-1α, MIP-1β, sCD40L, SDF-1α, TNFα |
Th 14-Plex NHP Panel | EPX140-40040-901 | IFNγ, IL-12p70, IL-13, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, TNFα, GM-CSF, IL-18, IL-10, IL-17A, IL-23 |
Chemokine 10-Plex NHP Panel | EPX100-40041-901 | IL-8, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, Eotaxin, SDF-1α, BLC, I-TAC, MIG |
Growth Factor 7-Plex NHP Panel | EPX070-40043-901 | BDNF, FGF-basic, PDGF-BB, SCF, VEGF-A, VEGF-D, NGFβ |
Cytokine 6-Plex NHP Panel 1B | EPX060-40042-901 | G-CSF, IFNα, IL-1RA, IL-15, IL-7, CD40L |
製品番号 | アナライト | Chim- panzee(チンパンジー) | Afr. gr. Monkey(アフリカミドリザル) | Ba-boon(ヒヒ) | Cyno- molgus(カニクイザル) | Pigtail macaque(ブタオザル) | Rhesus monkey(アカゲザル) | Mar- moset(マーモセット) | Squirrel monkey(リスザル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPX01A-42032-901 | アディポネクチン | +++ | N.T. | + | + | N.T. | ++ | - | - |
EPX01A-42116-901 | BDNF | +++ | ++ | + | + | + | ++ | + | + |
EPX01A-42147-901 | BLC/CXCL13 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | + |
EPX01A-40239-901 | CD40L | +++ | + | +++ | - | - | +++ | +++ | + |
EPX01A-42120-901 | Eotaxin | +++ | + | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
EPX01A-42074-901 | FGF-2 | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
EPX01A-42001-901 | G-CSF | +++ | + | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + |
EPX01A-40283-901 | GM-CSF | +++ | +++ | + | +++ | + | + | + | + |
EPX01A-42027-901 | グランザイム B | +++ | - | - | - | - | - | - | - |
EPX01A-40201-901 | ICAM-1 | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ |
EPX01A-40216-901 | IFNα | ++ | - | + | ++ | - | ++ | ++ | - |
EPX01A-40228-901 | IFNγ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
EPX01A-40224-901 | IL-1β | +++ | + | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
EPX01A-40642-901 | IL-10 | +++ | + | + | + | - | + | ++ | + |
EPX01A-42090-901 | IL-12p40 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
EPX01A-40238-901 | IL-12p70 | +++ | ++ | ++ | + | + | + | +++ | +++ |
EPX01A-40231-901 | IL-13 | +++ | + | +++ | + | +/- | ++ | +/- | +/- |
EPX01A-42089-901 | IL-15 | +++ | ++ | ++ | ++ | + | +++ | +++ | + |
EPX01A-42017-901 | IL-17A | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | + |
EPX01A-42160-901 | IL-17F | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + |
EPX01A-40267-901 | IL-18 | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
EPX01A-42080-901 | IL-1RA | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | + | +/- |
EPX01A-40221-901 | IL-2 | +++ | - | - | - | - | - | + | + |
EPX01A-42023-901 | IL-23 | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
EPX01A-40225-901 | IL-4 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
EPX01A-40278-901 | IL-5 | +++ | ++ | +++ | ++ | + | ++ | ++ | - |
EPX01A-40213-901 | IL-6 | +++ | + | ++ | +++ | +++ | +++ | +/- | +/- |
EPX01A-40237-901 | IL-7 | +++ | - | ++ | ++ | - | +++ | +++ | + |
EPX01A-40204-901 | IL-8 | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +/- | +/- |
EPX01A-40284-901 | IP-10 | +++ | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
EPX01A-42124-901 | I-TAC | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
EPX01B-40281-901 | MCP-1 | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +/- | +/- |
EPX01A-42125-901 | MCP-3 | + | + | + | + | + | + | +++ | + |
EPX01A-42127-901 | MIF | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
EPX01A-40285-901 | MIG | +++ | + | ++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
EPX01A-42029-901 | MIP-1α | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ |
EPX01A-42030-901 | MIP-1β | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
EPX01A-42117-901 | NGFβ | +++ | + | ++ | - | - | +++ | +++ | +++ |
EPX01A-42033-901 | PAI-1 | +++ | ++ | + | + | + | +++ | +++ | ++ |
EPX01A-42071-901 | PDGF-BB | +++ | ++ | +++ | +++ | +/- | +++ | +++ | +++ |
EPX01A-40287-901 | RANTES | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
EPX01A-42040-901 | レジスチン | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | + | +++ | +/- |
EPX01A-42137-901 | SCF | + | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | + | ++ | + |
EPX01A-42138-901 | SDF-1α | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | + | +/- |
EPX01A-42139-901 | TGFα | ++ | + | + | + | + | - | - | + |
EPX01A-40249-901 | TGFβ1 | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ |
EPX01A-40223-901 | TNFα | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | + |
EPX01A-40202-901 | TNFβ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ | - | - |
EPX01A-42004-901 | TRAIL | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
EPX01A-40232-901 | VCAM-1 | +++ | +/- | +/- | - | +/- | - | - | - |
EPX01A-40277-901 | VEGF A | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
EPX01A-42076-901 | VEGF D | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | ++ | N.T. |
N.T.=未試験
仕様 | 製品概要 |
---|---|
特異性 | 特定サンプル中の内在性天然タンパク質検出 |
感度 | 天然タンパク質濃度の同定 |
分注精度 | アッセイ間 CV:<15%、アッセイ内 CV:<15% |
希釈の直線性 | アッセイの全範囲における直線性 |
柔軟性 | 90%以上の ProcartaPlex 標的が相互に組み合わせ可能 |
ロット間の均一性 | 新バッチはそれぞれリファレンススタンダードに対してキャリブレーションを実行 |
ダイナミックレンジ | すべての ProcartaPlex アッセイの広いダイナミックレンジ |
下記のリンクをクリックすると、マルチプレクシング法を使用した単一の Luminex プラットフォーム上での分泌タンパク質および mRNA 発現量の確認に関する文献をご覧いただけます。この文献には、Luminex プラットフォーム上で単一サンプルランにおいてタンパク質とメッセンジャー RNA(mRNA)の両方を測定するための、ProcartaPlex アッセイと QuantiGene Plex アッセイの組み合わせ方法が特に詳細に記載されています。
If an Invitrogen immunoassay does not perform as described on our data sheet, we will replace the product at no cost to you, or if you prefer, we will provide you with a credit for future purchase.*
Learn more about performance guaranteeOur team of field application specialists are trained in immunoassay workflows.We can help you choose an assay or configure a panel, optimize an experiment, troubleshoot and more – face to face or on the phone at no cost.
Contact a field application specialist