Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen ProcartaPlex High Sensitivity Assaysは、細胞培養上清、血漿および血清サンプルにおいて、LLOQs(定量下限)よりも10倍低い濃度域で違いを測定するためにデザインされたものであり、すべてのアナライトでフェムトグラムレンジの感度を測定できます。従来のマルチプレックスイムノアッセイの検出限界を克服しています。
高感度パネル名 | 製品番号 | 抗原 |
---|---|---|
9-Plex Human Panel、 High Sensitivity | EPXS090-12199-901 | IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-12 p70, IL-17A, TNFα |
5-Plex Mouse Panel、 High Sensitivity | EPXS050-22199-901 | IFNγ, IL-2, IL-4, IL-6, TNFα |
ProcartaPlex high sensitivity simplex kit は、個々のアナライトを検出するための磁気ビーズセットです。これらのキットは、マルチプレックスパネルに標的を追加したり、個々の高感度シンプレックスキットを組み合わせてカスタムパネルを作成できるようにデザインされています。シンプレックスキットを組み合わせる場合には、マルチプレックスパネルとは別の適切な基本キットが必要です。
シンプレックス製品番号 | アナライト | ULOQ* (pg/mL) | LLOQ* (pg/mL) | アッセイ間 %CV | アッセイ内 %CV |
---|---|---|---|---|---|
EPXS010-10283-901 | GM-CSF | 7330 | 1.80 | <10 | <10 |
EPXS010-10228-901 | IFNγ | 260 | 0.31 | <10 | <10 |
EPXS010-10224-901 | IL-1β | 1330.0 | 0.32 | <10 | <10 |
EPXS010-10221-901 | IL-2 | 490 | 0.44 | <10 | <10 |
EPXS010-10225-901 | IL-4 | 560 | 0.86 | <10 | <10 |
EPXS010-10278-901 | IL-5 | 2720 | 0.66 | <10 | <10 |
EPXS010-10213-901 | IL-6 | 2850 | 1.03 | <10 | <10 |
EPXS010-10204-901 | IL-8 | 890 | 0.22 | <10 | <10 |
EPXS010-10215-901 | IL-10 | 750.0 | 0.18 | <10 | <10 |
EPXS010-10238-901 | IL-12p70 | 3090.0 | 0.75 | <10 | <10 |
EPXS010-12017-901 | IL-17A | 1030.0 | 0.25 | <10 | <10 |
EPXS010-10281-901 | MCP-1 | 650 | 0.16 | <10 | <10 |
EPXS010-10223-901 | TNFα | 1390 | 0.45 | <10 | <10 |
シンプレックス製品番号 | アナライト | ULOQ* (pg/mL) | LLOQ* (pg/mL) | アッセイ間 %CV | アッセイ内 %CV |
---|---|---|---|---|---|
EPXS010-20606-901 | IFNγ | 1250.0 | 0.31 | <10 | <10 |
EPXS010-20601-901 | IL-2 | 1820.0 | 0.44 | <10 | <10 |
EPXS010-20613-901 | IL-4 | 3530.0 | 0.86 | <10 | <10 |
EPXS010-20603-901 | IL-6 | 4230.0 | 1.03 | <10 | <10 |
EPXS010-20607-901 | TNFα | 1830.0 | 0.45 | <10 | <10 |
*最初のロットで測定
If an Invitrogen immunoassay does not perform as described on our data sheet, we will replace the product at no cost to you, or if you prefer, we will provide you with a credit for future purchase.*
Learn more about performance guaranteeOur team of field application specialists are trained in immunoassay workflows.We can help you choose an assay or configure a panel, optimize an experiment, troubleshoot and more – face to face or on the phone at no cost.
Contact a field application specialist