Search Thermo Fisher Scientific
スタートマテリアル、および分離後の濃縮された標的細胞の細胞表現型 洗浄前のスタートマテリアルにおける標的細胞純度は約52%でした(n=4) 。Gibco™ CTS™ Dynabeads™ CD3/CD28およびCTS DynaCellect Magnetic Separation Systemを使用して細胞を分離した後に、フローサイトメトリーにより測定した結果、標的細胞CD4およびCD8(陽性および陰性)の純度は約97%でした 。
細胞生存率に影響を与えない、強力な分離効率 CTS Dynabeads CD3/CD28およびCTS DynaCellect Magnetic Separation Systemを使用した後に、フローサイトメトリーにより測定した結果、分離効率は>86%(n=4)、細胞生存率は>87%で維持されていました。
分離された標的細胞の活性化を確認 Day 1にCTS Dynabeads CD3/CD28を使用すると、Early activationマーカーであるCD69の発現が向上し、Day 7までに減少しました (n=4)。Late activationマーカーであるCD25はDay 1に発現し、Day 7まで継続して発現が認められました。
ビーズ除去プロセスにより、高い細胞回収率が達成 CTS Dynabeads CD3/CD28を除去した後の細胞回収率は>91%(n=4)でした。回収率は、ビーズ除去前後の細胞カウントによって評価されました。
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing:
研究用または細胞、遺伝子あるいは組織を利用した製品の製造に使用できます。
注意:ヒトおよび動物への直接的な使用はできません