Gibco CTS DynaCellect Magnetic Separation System
CTS DynaCellect Magnetic Separation Systemは、最新のcGMP、ISO認証施設で製造されており、再現性ある結果を得るための品質と一貫性を実現します。閉鎖系の細胞治療製造ワークフローの一部として運用するよう設計されており、プロセス開発から治験薬製造および商用生産までを見据えて幅広いスケールに対応できます。
お問い合わせ  3Dツアーを見る
The CTS DynaCellect Magnetic Separation System is able to scale from small to large volumes for process development and clinical and commercial manufacturing.
装置の仕様
Processing time
70–90 minutes
Efficiency
>85% isolation
DeltaV<54/>compatibility<55/>(OPC UA)
Yes
Reproducibility
CV of 3%
Purity
95% (with Gibco CTS Dynabeads CD3/CD28)
Viability
Unaffected
Isolation scale
Max 1,000 mL working volume (equivalent to ~10 billion T-cells as input)
Bead removal scale
Unlimited, verified up to 10 L
Max. cell input
~10 billion T-cells (1,000 mL isolation volume)
Pump speed
1–150 mL/min
Rocker angle
-30° to +30°
Rocker speed
1–30 cpm (cycles per minute)
Max. air pressure
2 bar
21 CFR Part 11 compliant
Yes, with upgrade
Open Platform Communications–Unified Architecture (OPC-UA) compatible
Yes
Cloud connect utility
Yes
Touch display
20.32 cm
Voltage
100–240 V AC ±10%, 50/60 Hz, 600 W
Weight
50 kg
Depth
562 mm
Width
749.5 mm
Height
485 mm with pole
消耗品
専用シングルユースキット(CTS DynaCellect Isolation KitおよびCTS DynaCellect Bead Removal Kit)の詳細はアクセサリーをご参照ください。
Bioprocessing resources
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing:
研究用または細胞、遺伝子あるいは組織を使用した製品の製造用に使用できます。注意:ヒトおよび動物への直接的な使用はできません