脾臓は、造血、赤血球クリアランス、および免疫機能の場であり、それゆえに、細胞の良好な供給源です。細胞破片、病原体、および不規則な細胞がろ過されます。脾臓は赤血球と白血球の両方の供給源であり、また、顆粒球、単球、マクロファージ、樹状細胞(DC)、NK細胞、T細胞、およびB細胞などいくつかの免疫細胞サブタイプの供給源でもあります。白血球は、粗脾臓調製物中に認められます。DCとマクロファージは、粗細胞調製物からの細胞の酵素的遊離により単離できます。
室温でステップ1~7を実施し、冷緩衝液を用いて氷上でステップ8~12を実施します。
- 新鮮なマウス脾臓全体を得ます。
|
- マウスの脾臓を5 mLのHBSS(Hankの平衡塩類溶液)緩衝液を加えたペトリ皿に置きます。
|
- カミソリまたは解剖用のメスの刃を用いて脾臓を慎重に細かく切り刻みます(約0.2 cm2)。
|
- 骨髄細胞の調製用(粗調製のためのステップ5に進みます):切除した脾臓片をコラゲナーゼIV(100 U/mL)および1%FBS含有DNase(20 μg/mL)溶液を含む5 mLのHBSSとともに、37℃で20~30分間インキュベートします。
4a. EDTAを終濃度1 mMとなるように添加し、室温で5分間静置して、酵素反応を停止させます。
|
- 細胞ろ過器を50 mLコニカルチューブの上に置きます。
|
- 使い捨てのトランスファーピペットを使用して、切除した脾臓を細胞ろ過器の中に移します。
|
- シリンジのプランジャーの端で脾臓をつぶすか押して、細胞ろ過器に通します。必要に応じて5~10 mLのPBSを加えます。
|
- 過剰なPBSと共にろ過器に通して細胞を洗浄します。必要に応じて、ステップ5と6を繰り返します。
|
- 細胞を400~600 x gで5分間4℃で遠心分離し、上清を廃棄します。
|
- 細胞ペレットを2~5 mLの冷1倍RBC溶解バッファーに再懸濁します。
|
- 懸濁液を氷上で5分間インキュベートします。
|
- 細胞懸濁液を10~20 mLの冷PBSで洗浄します。
|
- 細胞を400~600 x gで5分間4℃で遠心分離し、上清を廃棄します。
|
- 細胞ペレットをPBSに再懸濁し、2~3 x 106細胞/mLとします。
|