Search Thermo Fisher Scientific
当社のサービス&サポートチームは、Attune Flow Cytometerをご使用になるお客様の研究を成功に導きます。各種機器サービスプランとトレーニングプログラムは、機器性能の最大化、使用方法の習熟、およびシステムを使用した研究成果を確実なものにできるよう設計されています。当社のチームはお客様の研究をサポートする専門知識を有しており、現場またはお電話でお客様が当社機器に満足されるよう対応いたします。
ご購入後、当社のサービス&サポートチームは、設置場所の準備から納入、設置まで、Attune Flow Cytometerのセットアップを丁寧に実施します。ラボラトリーが規制環境で運用されている場合は、IQ/OQサービスもご利用いただくと、機器適格性評価作業を当社で実施することも可能です。
設置後は、Attuneスマートモニターサービスによって、サービス担当者が機器の問題に積極的に対応し、リモート診断を行うことにより、機器の稼働時間を向上させます。スマートモニターサービスは遠隔地から機器トラブルを適切に把握可能なサービスです。機器ハードウェアに関するデータが弊社サービス中央拠点に安全な方法で逐次送られ、データ履歴から各部品消耗度を把握します。この情報により、性能の来歴記録が得られ、システムが設計どおりに機能していることが確保されます。サービスエンジニアが診断を行い、一部の場合には発生した問題をリモートで解決することで、稼働時間が増加し、総所有コストが削減されます。
サービスプランでできること:
大半のプランには、部品代、作業費、出張費、および送料が含まれています。
サービスプランの詳細を見る
Attuneセルアナライザーの定期メンテナンスサービス には以下が含まれます:
Attune CytPix、Attune NxT、CytKickオートサンプラー、CytKick Maxオートサンプラーをご利用のお客様は、当社提供のオンサイトサービスプランを選択できます。これらのプランには、大半の地域において応答時間保証、定期メンテナンスのスケジュール、自動ソフトウェアアップデートが含まれています。
AB Maintenance Plus | AB Assurance | AB Complete | |
応答時間 | 3営業日※1 | 2営業日※2 | 翌営業日 |
定期メンテナンス | |||
テクニカルサポートへのアクセス (月曜日~金曜日、標準営業時間) | |||
部品代、作業費、出張費 | 10%割引 | ||
機器クオリフィケーション | 追加で利用可 | アドオンとしてご利用いただけます | アドオンとしてご利用いただけます |
フィールドアプリケーションサイエンティスト(FAS)への相談 | 追加で利用可 | アドオンとしてご利用いただけます | |
※1注文書受信後の日数です。 ※2一部地域ではこの日数以上を要します。 |
CytKickオートサンプラー、CytKick Maxオートサンプラーに関しては、不具合が発生した場合は機器交換対応となります。交換品はリファーブ(再調整)品となります。
Rapid Exchange | |
応答時間 | 交換品を1営業日で出荷※2 |
送料、部品、および作業費 | |
デジタルリモートサポート | |
テクニカルサポートへのアクセス(月曜日~金曜日、標準営業時間) | |
定期メンテナンス | お問い合わせ |
機器クオリフィケーション | 追加可能:年1回の定期機器適格性評価サービスが付いた保守契約(AB Completeプラン)のご提案も可能です。詳細は本ページ下の保守契約(年間定額サービス)AB Completeプランをご確認ください。 |
※2一部地域ではこの日数以上を要します。 |
当社のトレーニングプログラムでは、スケジュール、予算、学習目標に合わせてさまざまな製品をご用意しています。
コースの内容は、さまざまな経験レベルのユーザーのニーズに合わせて設計されています。たとえば、実験のセットアップから、フローサイトメトリーにまだ慣れていない人に合わせたデータ解析まで、基本的なワークフローをカバーするコースなどです。いずれのコースプランを選択しても、当社の300人を超える高度なスキルを持つアプリケーションサイエンティストが、お客様のニーズに最適な推奨プランを作成します。トレーニングセッションは、世界各地にある当社トレーニングセンター、お客様先で実施できます。
オンサイトトレーニングは、製品に標準で付属しており、新しいユーザーにAttune CytPixまたはAttune NxT Flow Cytometerの操作方法とメンテナンス方法を紹介します。このコースは2名までを対象としています。参加者には、システムの実験用セットアップ、データ取得、補正、取得後解析、システムメンテナンス、データ管理、および基本的なトラブルシューティングの概要を説明します。参加者には、アプリケーションサイエンティストであるインストラクターとともに、各自のラボ環境で各自の機器を使用するというメリットがあります。ハンズオンラボ演習には、単色およびマルチカラーの実験が含まれています。
サーモフィッシャーのフィールドアプリケーションサイエンティスト(FAS)による時間単位のインタラクティブオンラインコンサルティングもご利用になれます。
適格性評価サービスを追加して、サービスプランを補完できます。Attune Cell Analyzerの機器適格性評価には、設置時適格性評価(IQ)、運転時適格性評価(OQ)、および機器性能確認(IPV)が含まれており、機器がメーカーの仕様にしたがって設置および動作していることを検証し文書化します。
IQ、OQ、およびIPVは、設置時、機器移設時、ソフトウェア/ハードウェアのアップグレード後、および定期メンテナンスや重要な修理後に実施が推奨されます。当社のフィールドサービスエンジニアが、お客様と協力し、信頼性の高い監査形式の文書を含む費用対効果の高い機器クオリフィケーションサービスを提供します。これにより、お客様の機器が規制要件を満たすことをサポートします。
オンラインフローサイトメトリーのリソースは、当社の細胞解析ラーニングセンターにあり、多くのフローサイトメトリートピックを説明しています。特に関心を集めているのは、Molecular Probes蛍光教室です。蛍光試薬の取り扱いを始めたときに知っておくべきことがすべて含まれています。