Search Thermo Fisher Scientific
Nalgene高密度ポリエチレン製ボトルは、液漏れ防止性能、さまざまな実験試薬との互換性、100℃までの耐衝撃性、他の多くの材料よりも低コストで、当社のもっとも一般的なラボ用ボトルです。高密度ポリエチレン製ボトルは、ほとんどの酸、アルカリ、アルコール、アルデヒド、 エステル、および脂肪族炭化水素。
特定の化学薬品およびアプリケーション温度による化学薬品耐性については、Nalgene化学薬品耐性表を参照するか、印刷したウォールチャートのコピーをご請求ください。高密度ポリエチレン製ボトルは、以下のような多くの規制に準拠した高品質のラボグレード樹脂材料のみから製造されています。USPクラスVI、EPモノグラフ適合証明、EU食品接触材料規則、CONEG、RoHS、CA Prop 65、SARA Title III Sec. 313および食品接触用の21 CFR pt 177.1520。特定のNalgeneボトルに適用される規制および認証については、Nalgene規制に関するサポートまでお問い合わせください。
お客様のラボのアプリケーションに最適なThermo Scientific Nalgeneボトルの選択サポートは、オンライン選択ガイドをご利用ください。サポートについては、Nalgene テクニカルサポートチームにお問い合わせください。
Nalgene高密度ポリエチレン製ボトル は、再利用可能で耐久性があり、使用後は簡単にリサイクルできます。 Nalgeneボトルのサステナビリティとグリーンな製造方法については、My Green LabのACT ラベルプログラムに参加ししていますので、ご覧になってください。
細口 丸型ラボ 高品質ボトル (2002シリーズ) | 細口 丸型エコノミーボトル (2089シリーズ) | 細口 丸型エコノミー ボトルバルクパック (332089シリーズ) | 細口 丸型褐色 ラボ品質ボトル (2004シリーズ) | 細口 丸型褐色 エコノミーボトル (DS2085シリーズ) |
再使用可能な ラボ用ボトル 長期使用、重要なアプリケーション向け | 低価格、軽量、薄型、 軽作業アプリケーション向け | バルクパック、低価格 軽量、薄型、軽作業 アプリケーション向け | 褐色が光に敏感な溶を 保護、従来の再使用可能なラボ用ボトル 長期使用、重要なアプリケーション向け | 褐色が光に敏感な溶を 保護、低価格、軽量、 薄型、軽作業アプリケーション向け |
HDPEボトル PPキャップ | HDPEボトル PPキャップ | HDPEボトル PPキャップ | 褐色HDPEボトル 褐色PPキャップ | 褐色HDPEボトル 褐色PPキャップ |
白色半透明 | 半透明色 | 半透明色 | 褐色ボトル | 褐色ボトル |
4 mL~1 L | 30 mL~1 L | 125 mL~1 L | 4 mL~1 L | 30 mL~1 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* |
温度範囲 -100℃ ~ 120℃ | 温度範囲 -100℃ ~ 120℃ | 温度範囲 -100℃ ~ 120℃ | 温度範囲 -100℃ ~ 120℃ | 温度範囲 -100℃ ~ 120℃ |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠1 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
ACTラベル | ACTラベル | ACTラベル | ||
バルクでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、 ラボ用(少量)も提供 |
細口 丸型ラボ 高品質ボトル (2002シリーズ) | 細口 丸型エコノミーボトル (2089シリーズ) | 細口 丸型エコノミー ボトルバルクパック (332089シリーズ) | 細口 丸型褐色 ラボ品質ボトル (2004シリーズ) | 細口 丸型褐色 エコノミーボトル (DS2085シリーズ) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E | E | E |
酸^(濃縮/強酸) | G | G | G | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G | G | G |
アルカリ | E | E | E | E | E |
エステル | G | G | G | G | G |
脂肪族炭化水素 | G | G | G | G | G |
芳香族炭化水素 | N | N | N | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N | N | N |
ケトン | N | N | N | N | N |
強酸化剤 | F | F | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 推奨しない。即座に損傷が生じることがあります |
広口丸型ラボ 高品質ボトル (2104シリーズ) | 広口丸型ボトル (2120シリーズ) | 広口丸型 エコノミーボトル (2189シリーズ) | 広口 丸型エコノミー ボトル バルクパック (332189シリーズ) | 広口 丸型褐色 ラボ品質ボトル (2106シリーズ) | 広口 丸型褐色エコノミーボトル (DS2185シリーズ) |
従来の再利用可能なラボ用ボトル 長期使用、重要なアプリケーション向け | より大きなサイズ、堅牢なラボ品質構造 | 低価格、軽量、薄型、軽作業アプリケーション向け | さらなるコスト削減を実現するバルクパック、 軽量、薄型、軽作業アプリケーション向け | 褐色が光に敏感な溶液を保護、 従来の再使用可能なラボ用ボトル、長期使用、重要なアプリケーション向け | 褐色が光に敏感な溶液を保護、低価格、軽量、薄型 軽作業アプリケーション向け |
HDPEボトル PPキャップ | HDPEボトル 白色PPキャップ | HDPEボトル PPキャップ | HDPEボトル PPキャップ | 褐色HDPEボトル 褐色PPキャップ | 褐色HDPEボトル 褐色PPキャップ |
半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 褐色ボトル | 褐色ボトル |
30 mL~1.5 L | 2 L~4 L | 30 mL~1 L | 60 mL~1 L | 30 mL~1 L | 30 mL~1 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止構造ではありません | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* |
温度範囲-100℃~120℃ | 温度範囲-100℃~120℃ | 温度範囲-100℃~120℃ | 温度範囲-100℃~120℃ | 温度範囲-100℃~120℃ | 温度範囲-100℃~120℃ |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 |
食品用途に Part 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途に Part 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途に Part 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途に Part 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途に Part 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途に Part 21 CFR 177.1520 に準拠1 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
ACTラベル | ACTラベル | ACTラベル | |||
バルクでも提供、ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、ラボ用(少量)も提供 |
広口丸型ラボ 高品質ボトル (2104シリーズ) | 大型広口丸型ボトル (2120シリーズ) | 広口丸型 エコノミーボトル (2189シリーズ) | 広口 丸型エコノミー ボトル バルクパック (332189シリーズ) | 広口 丸型褐色 ラボ品質ボトル (2106シリーズ) | 広口 丸型褐色エコノミーボトル (DS2185シリーズ) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E | E | E | E |
酸^(濃縮/強酸) | G | G | G | G | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G | G | G | G |
アルカリ | E | E | E | E | E | E |
エステル | G | G | G | G | G | G |
脂肪族炭化水素 | G | G | G | G | G | G |
芳香族炭化水素 | N | N | N | N | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N | N | N | N |
ケトン | N | N | N | N | N | N |
強酸化剤 | F | F | F | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない。 |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
細口角型 HDPE製ボトル (2018シリーズ) | 広口角型 HDPE製ボトル (2114シリーズ) | 広口角型 HDPEボトル (2123シリーズ) |
省スペースの角型形状、 細口、目盛り付き | 省スペースの角型形状、 広口 | 省スペースの角型形状、 広口、大容量、 成型ハンドグリップ |
半透明 | 半透明 | 半透明 |
30 mL~1 L | 60 mL~1 L | 4 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止構造ではありません |
成型目盛り付き | 目盛りなし | 目盛りなし |
細口 | 広口 | 広口 |
温度範囲 -100℃ ~ 120℃ | 温度範囲 -100℃ ~ 120℃ | 温度範囲 -100℃ ~ 120℃ |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠1 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
ACTラベル | ACTラベル |
細口角型 HDPE製ボトル (2018シリーズ) | 広口角型 HDPE製ボトル (2114シリーズ) | 広口角型 HDPEボトル (2123シリーズ) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E |
酸^(濃縮/強酸) | G | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G |
アルカリ | E | E | E |
エステル | G | G | G |
脂肪族炭化水素 | G | G | G |
芳香族炭化水素 | N | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N |
ケトン | N | N | N |
強酸化剤 | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります |
広口角型ボトル (2007シリーズ) | 広口褐色角型ボトル (2009シリーズ) |
省スペース形状 | 褐色のため、光に敏感な溶液を保護、 省スペース形状 |
褐色HDPE ボトル/PPキャップ | 褐色HDPE ボトル/PPキャップ |
半透明 | 褐色ボトル |
125 mL~2 L | 125 mL~2 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止* |
目盛りなし | 目盛りなし |
広口 | 広口 |
温度範囲 -100℃ ~ 120℃ | 温度範囲 -100℃ ~ 120℃ |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠1 |
BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
ACTラベル |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります |
細口 丸型ラボ 高品質ボトル (2002シリーズ) | 細口 丸型エコノミーボトル (2089シリーズ) | 細口 丸型エコノミー ボトルバルクパック (332089シリーズ) | 細口 丸型褐色 ラボ品質ボトル (2004シリーズ) | 細口 丸型褐色 エコノミーボトル (DS2085シリーズ) |
再使用可能な ラボ用ボトル 長期使用、重要なアプリケーション向け | 低価格、軽量、薄型、 軽作業アプリケーション向け | バルクパック、低価格 軽量、薄型、軽作業 アプリケーション向け | 褐色が光に敏感な溶を 保護、従来の再使用可能なラボ用ボトル 長期使用、重要なアプリケーション向け | 褐色が光に敏感な溶を 保護、低価格、軽量、 薄型、軽作業アプリケーション向け |
HDPEボトル PPキャップ | HDPEボトル PPキャップ | HDPEボトル PPキャップ | 褐色HDPEボトル 褐色PPキャップ | 褐色HDPEボトル 褐色PPキャップ |
白色半透明 | 半透明色 | 半透明色 | 褐色ボトル | 褐色ボトル |
4 mL~1 L | 30 mL~1 L | 125 mL~1 L | 4 mL~1 L | 30 mL~1 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* |
温度範囲 -100℃ ~ 120℃ | 温度範囲 -100℃ ~ 120℃ | 温度範囲 -100℃ ~ 120℃ | 温度範囲 -100℃ ~ 120℃ | 温度範囲 -100℃ ~ 120℃ |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠1 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
ACTラベル | ACTラベル | ACTラベル | ||
バルクでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、 ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、 ラボ用(少量)も提供 |
細口 丸型ラボ 高品質ボトル (2002シリーズ) | 細口 丸型エコノミーボトル (2089シリーズ) | 細口 丸型エコノミー ボトルバルクパック (332089シリーズ) | 細口 丸型褐色 ラボ品質ボトル (2004シリーズ) | 細口 丸型褐色 エコノミーボトル (DS2085シリーズ) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E | E | E |
酸^(濃縮/強酸) | G | G | G | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G | G | G |
アルカリ | E | E | E | E | E |
エステル | G | G | G | G | G |
脂肪族炭化水素 | G | G | G | G | G |
芳香族炭化水素 | N | N | N | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N | N | N |
ケトン | N | N | N | N | N |
強酸化剤 | F | F | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 推奨しない。即座に損傷が生じることがあります |
広口丸型ラボ 高品質ボトル (2104シリーズ) | 広口丸型ボトル (2120シリーズ) | 広口丸型 エコノミーボトル (2189シリーズ) | 広口 丸型エコノミー ボトル バルクパック (332189シリーズ) | 広口 丸型褐色 ラボ品質ボトル (2106シリーズ) | 広口 丸型褐色エコノミーボトル (DS2185シリーズ) |
従来の再利用可能なラボ用ボトル 長期使用、重要なアプリケーション向け | より大きなサイズ、堅牢なラボ品質構造 | 低価格、軽量、薄型、軽作業アプリケーション向け | さらなるコスト削減を実現するバルクパック、 軽量、薄型、軽作業アプリケーション向け | 褐色が光に敏感な溶液を保護、 従来の再使用可能なラボ用ボトル、長期使用、重要なアプリケーション向け | 褐色が光に敏感な溶液を保護、低価格、軽量、薄型 軽作業アプリケーション向け |
HDPEボトル PPキャップ | HDPEボトル 白色PPキャップ | HDPEボトル PPキャップ | HDPEボトル PPキャップ | 褐色HDPEボトル 褐色PPキャップ | 褐色HDPEボトル 褐色PPキャップ |
半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 褐色ボトル | 褐色ボトル |
30 mL~1.5 L | 2 L~4 L | 30 mL~1 L | 60 mL~1 L | 30 mL~1 L | 30 mL~1 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止構造ではありません | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* |
温度範囲-100℃~120℃ | 温度範囲-100℃~120℃ | 温度範囲-100℃~120℃ | 温度範囲-100℃~120℃ | 温度範囲-100℃~120℃ | 温度範囲-100℃~120℃ |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 |
食品用途に Part 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途に Part 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途に Part 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途に Part 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途に Part 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途に Part 21 CFR 177.1520 に準拠1 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
ACTラベル | ACTラベル | ACTラベル | |||
バルクでも提供、ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、ラボ用(少量)も提供 | バルクでも提供、ラボ用(少量)も提供 |
広口丸型ラボ 高品質ボトル (2104シリーズ) | 大型広口丸型ボトル (2120シリーズ) | 広口丸型 エコノミーボトル (2189シリーズ) | 広口 丸型エコノミー ボトル バルクパック (332189シリーズ) | 広口 丸型褐色 ラボ品質ボトル (2106シリーズ) | 広口 丸型褐色エコノミーボトル (DS2185シリーズ) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E | E | E | E |
酸^(濃縮/強酸) | G | G | G | G | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G | G | G | G |
アルカリ | E | E | E | E | E | E |
エステル | G | G | G | G | G | G |
脂肪族炭化水素 | G | G | G | G | G | G |
芳香族炭化水素 | N | N | N | N | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N | N | N | N |
ケトン | N | N | N | N | N | N |
強酸化剤 | F | F | F | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない。 |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
細口角型 HDPE製ボトル (2018シリーズ) | 広口角型 HDPE製ボトル (2114シリーズ) | 広口角型 HDPEボトル (2123シリーズ) |
省スペースの角型形状、 細口、目盛り付き | 省スペースの角型形状、 広口 | 省スペースの角型形状、 広口、大容量、 成型ハンドグリップ |
半透明 | 半透明 | 半透明 |
30 mL~1 L | 60 mL~1 L | 4 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止構造ではありません |
成型目盛り付き | 目盛りなし | 目盛りなし |
細口 | 広口 | 広口 |
温度範囲 -100℃ ~ 120℃ | 温度範囲 -100℃ ~ 120℃ | 温度範囲 -100℃ ~ 120℃ |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠1 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
ACTラベル | ACTラベル |
細口角型 HDPE製ボトル (2018シリーズ) | 広口角型 HDPE製ボトル (2114シリーズ) | 広口角型 HDPEボトル (2123シリーズ) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E |
酸^(濃縮/強酸) | G | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G |
アルカリ | E | E | E |
エステル | G | G | G |
脂肪族炭化水素 | G | G | G |
芳香族炭化水素 | N | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N |
ケトン | N | N | N |
強酸化剤 | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります |
広口角型ボトル (2007シリーズ) | 広口褐色角型ボトル (2009シリーズ) |
省スペース形状 | 褐色のため、光に敏感な溶液を保護、 省スペース形状 |
褐色HDPE ボトル/PPキャップ | 褐色HDPE ボトル/PPキャップ |
半透明 | 褐色ボトル |
125 mL~2 L | 125 mL~2 L |
液漏れ防止* | 液漏れ防止* |
目盛りなし | 目盛りなし |
広口 | 広口 |
温度範囲 -100℃ ~ 120℃ | 温度範囲 -100℃ ~ 120℃ |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520 に準拠1 |
BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
ACTラベル |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります |
補足:
1. HDPEおよびLDPEの許容物質:非酸性の水溶液(塩、砂糖、またはその両方を含有することあり(pH 5.0以上))。乳製品およびその加工品(水中油型(o/w)乳化剤、高脂肪/低脂肪)。表面に遊離脂肪またはオイルを含まないベーカリー製品。表面に遊離脂肪または油を含まない乾燥固形物(最終製品の試験不要)、条件A-高温殺菌(例:100℃/212℃以上)を除くFDA規則177.1520の表2に記載のすべての条件下
*「「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合するThermo Scientific Nalgene製品に適用されます:a)キャップ径が100 mm未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で2 psigで2分間加圧します。水漏れがないことを確認; b)キャップ径100 mm以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で15分後に水漏れがないことを確認。注:これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全にご使用いただくために、ご使用になる前に、必ず使用条件下でテストしてください。Thermo Scientific Nalgene製品は、対応するNalgeneキャップとの併用時に常温・常圧条件下での液漏防止構造になっています。
^酸化性酸を除く、「強酸」参照:
お客様のアプリケーションに最適な製品の選択サポートは、Nalgeneテクニカルサポート担当者(+1.585.586.8800または1.800.625.4327(米国トールフリー))まで電話いただくか、またはEメールで
technicalsupport@thermofisher.comまでお問い合わせください。
オーストラリア、フランス、ドイツ、アイルランド、スイスおよび英国からは、テクニカルサポート(+800 1234 9696(トールフリー)または +49.6184.90.6321)までお電話いただくか、またはEメールでtechsupport.labproducts.eu@thermofisher.comまでお問い合わせください。
規制サポート:製品の規制文書または材質表示に関しては、Nalgene Regulatory Support宛てにRocRegSupport@thermofisher.comまでご連絡ください