PC製ボトル
Nalgeneポリカーボネート製ボトルは優れた耐衝撃性と透明性を有しています。これらは、培地の短期保存や他の水溶液の保存に適しています。ポリカーボネート製ボトルは、使用可能温度は135℃〜-135℃まで使用可能で、フリーザーからオートクレーブへの使用に適しています。
ポリカーボネート製ボトルは、弱酸、アルコール、および脂肪族炭化水素と化学的に適合します。これらは、即時の損傷や製品の故障を引き起こす可能性のあるアルカリ、溶媒、またはその他の侵食性の高い化学薬品の使用には適していません。 
特定の化学物質およびアプリケーション温度別の化学的適合性評価については、Nalgene化学薬品耐性表を参照するか、印刷したウォールチャートのコピーを請求してください。ポリカーボネート製ボトルは、以下のような多くの規制仕様に準拠した高品質のラボグレード樹脂材料のみから製造されています。USPクラスVI、EPモノグラフ適合証明、EU食品接触材料規則、CONEG、RoHS、CA Prop 65、SARA Title III Sec.食品使用用の313および21 CFR pt 177.1580。ポリカーボネート製ボトルにはBPAが含まれます。特定のNalgeneボトルに適用される規制および認証については、Nalgene規制に関するサポートまでお問い合わせください。
お客様のラボのアプリケーションに最適なThermo Scientific Nalgeneボトルの選択は、当社のオンライン選択ガイドをご使用ください。個人的なサポートについては、Nalgene テクニカルサポートチームにお問い合わせください。
細口角型ボトル
(2015シリーズ)
大型細口丸型ボトル
(2205シリーズ)
省スペースの角型形状、
細口、目盛り付き 
大型で頑丈な
ラボ品質の構造
透明 透明 
30 mL~2 L500 mL~8 L
液漏れ防止*液漏れ防止*
成型目盛り付き目盛りなし
温度範囲
-135℃~135℃
温度範囲
-135℃~135℃
オートクレーブ可オートクレーブ可
食品用途にPart 21 CFR 177.1580に準拠
食品用途にPart 21 CFR 177.1580に準拠
BPA含有BPA含有
フタル酸エステルフリーフタル酸エステルフリー
化学薬品耐性
 細口
角型ボトル
(2015シリーズ)
大型細口丸型ボトル
(2205シリーズ)
酸(希釈/弱酸)EE
酸(濃縮/強酸)NN
アルコール(脂肪族)GG
アルデヒドFF
アルカリNN
エステルNN
脂肪族炭化水素GG
芳香族炭化水素 NN
ハロゲン化炭化水素 NN
ケトンNN
強酸化剤FF
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
 E 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない。 
 G 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。
 F 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。
 N 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。
*「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合するThermo Scientific Nalgene製品に適用されます:a)キャップ径が100 mm未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で2 psigで2分間加圧します。水漏れがないことを確認;b)キャップ径100 mm以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で15分後に水漏れがないことを確認。注:これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全にご使用いただくために、ご使用になる前に、必ず使用条件下でテストしてください。Thermo Scientific Nalgene製品は、対応するNalgeneキャップとの併用時に常温・常圧条件下での液漏防止構造になっています。
^酸化性酸を除く、「強酸」参照。
テクニカルサポート
お客様のアプリケーションに最適な製品の選択サポートは、Nalgeneテクニカルサポート担当者(+1.585.586.8800または1.800.625.4327(米国トールフリー))まで電話いただくか、またはEメールで
  technicalsupport@thermofisher.comまでお問い合わせください。
オーストラリア、フランス、ドイツ、アイルランド、スイスおよび英国からは、テクニカルサポート(+800 1234 9696(トールフリー)または +49.6184.90.6321)までお電話いただくか、またはEメールでtechsupport.labproducts.eu@thermofisher.comまでお問い合わせください。
規制サポート:製品の規制文書または材質表示に関しては、Nalgene Regulatory Support宛てにRocRegSupport@thermofisher.comまでご連絡ください
リソース
追加のリソース
  • Break the Glass sHabitパンフレット
  • ボトルおよびカーボーイの選択ガイド(英語)
  • プラスチック特性の参照マグネット(英語)
  • プラスチック製ラボウェアの化学薬品耐性表ポスター(英語)
リソースをリクエストする