Search Thermo Fisher Scientific
品質と再現性の高いウェスタンブロッティングを実行するのは、決して易しくありません。高純度かつ清澄な処理結果を得るには、良質な分離と転写を行うとともに、適切な抗体を用いなければなりません。Novex®抗体により特異性と高感度が実現するため、目的のウェスタンブロッティングデータが得られ、研究のさらなる発展に貢献するでしょう。ウェスタンブロッティング分析で卓越した性能を発揮する、多種多様な一次抗体および二次抗体を取り揃えています。従来型ウェスタンブロッティングアッセイには、HRPまたはアルカリホスファターゼいずれかによる標識抗体をご利用ください。また、蛍光ベースのウェスタンブロッティングには、Alexa Fluor® 680 dyeまたはAlexa Fluor® 790 dyeいずれかとの結合抗体をご利用ください。ストレプトアビジン検出戦略でシグナルを増幅させるために、多種多様なビオチン複合体を開発しました。また、特殊用途に向けた非結合型の二次抗体も用意しております。
研究に適した抗体の特徴:
下表の主要な二次抗体複合体からご選択ください。または、弊社製の全二次抗体(ウェスタンブロットに試験済み)をご覧ください。
優れたウェスタンブロッティング結果を達成させるには、適切な抗体の使用が不可欠ですが、他にも重要な要素があります。