Search Thermo Fisher Scientific
ウェスタンブロットは細胞や組織の特定のタンパク質発現レベルを、定量的にもなる迅速で評価に使いやすいフォーマットで検出でき、非常に高い感度も提供します。様々な検出技術(化学発光、蛍光、発色)があるので、実験条件やお持ちの機器に合った技術が選択できます。
Chromogenic Detection Kits | Chemiluminescent HRP & AP Detection Kits | Alexa Fluor Conjugates | Western Dot Fluorescent Conjugates | |
---|---|---|---|---|
Detection Type | Chromogenic | Chemiluminescence | Fluorescence | Long-wavelength Fluorescence |
Sensitivity | + | +++++ | ++ | +++ |
Signal Duration | Months | Hours | Months | Years |
Multiplexing | No | No | Yes | Yes |
Means of Detection | By eye; no instrument required | X-ray film, ccd imagers | Fluorescent digital imager, NIR Imaging system | Fluorescent digital imager, UV -transilluminator, UV-gel documentation systems, direct |
Learn more | Learn more | Learn more | Learn more |
発色性または沈殿性物質は長年広く使われており、最も簡単かつ最もコスト効率のよい検出方法とされてきました。基質が適切な酵素と結びつくときに、不溶性の発色物質に変わり、メンブレンの上で沈殿します。結果生じる着色バンドまたはスポットは処理や可視化に特別な装置が必要ありません。発色によるブロッティング基質は様々な規格やフォーマットでご利用できます。適切な基質の選択は、酵素のラベル、望ましい感度、シグナルの形、必要な検出方式によって異なります。
化学発光による基質は人気がありますが、それは他の検出方法に優る利点があるからです。それらの利点のため、化学発光はほとんどのタンパク質研究室で検出方法として選ばれてきました。化学発光を使うと、最高の画像を得るための多重露出が使えるようになります。検出試薬は除去でき、ブロット全体を再検出して他のタンパク質を可視化したり、最初のタンパク質検出を最適化できたりします。応答範囲が大きな線形であるため、広い濃度範囲のタンパク質検出と定量ができます。最も重要なのは、化学発光は利用可能な検出方法のうちで最大感度が得られるということです。
蛍光試薬はウェスタンブロットにおいて人気が高まっていますが、それは化学発光による検出に比べ時間が節約でき、化学廃棄物が化学発光と発色による検出システムの両方より削減できるからです。検出限界が化学発光による検出ほど低くないので、蛍光による検出は複数のターゲットを切り取って再検出することなくアッセイできるユニークな特性があります。
発色性または沈殿性物質は長年広く使われており、最も簡単かつ最もコスト効率のよい検出方法とされてきました。基質が適切な酵素と結びつくときに、不溶性の発色物質に変わり、メンブレンの上で沈殿します。結果生じる着色バンドまたはスポットは処理や可視化に特別な装置が必要ありません。発色によるブロッティング基質は様々な規格やフォーマットでご利用できます。適切な基質の選択は、酵素のラベル、望ましい感度、シグナルの形、必要な検出方式によって異なります。
化学発光による基質は人気がありますが、それは他の検出方法に優る利点があるからです。それらの利点のため、化学発光はほとんどのタンパク質研究室で検出方法として選ばれてきました。化学発光を使うと、最高の画像を得るための多重露出が使えるようになります。検出試薬は除去でき、ブロット全体を再検出して他のタンパク質を可視化したり、最初のタンパク質検出を最適化できたりします。応答範囲が大きな線形であるため、広い濃度範囲のタンパク質検出と定量ができます。最も重要なのは、化学発光は利用可能な検出方法のうちで最大感度が得られるということです。
蛍光試薬はウェスタンブロットにおいて人気が高まっていますが、それは化学発光による検出に比べ時間が節約でき、化学廃棄物が化学発光と発色による検出システムの両方より削減できるからです。検出限界が化学発光による検出ほど低くないので、蛍光による検出は複数のターゲットを切り取って再検出することなくアッセイできるユニークな特性があります。
この製品で、ウェスタンブロットの感度、特異性、明瞭性が向上します。
Thermo Scientific SuperSignal Western Blot Enhancer にはメンブレン処理試薬と一次抗体希釈液が入っており、シグナル強度と感度をそれなしで検出を行ったときに比べて 3 ~ 10 倍 増加させます。