Search Thermo Fisher Scientific
従来の SuperSignal ウェスタンブロッティング基質キットに加え、His-タグ化されたタンパク質、リンタンパク質、O-Glc-NAc 翻訳後修飾、1 つのウェスタンブロット上の複数のターゲットタンパク質、siRNA 試薬遺伝子ノックダウンを検出するターゲットタンパク質に特化したキットを販売しています。Pierce ファストウェスタンと Far-Western ウェスタンブロットキットも Specialty ウェスタンブロッティングキットに含まれています。
最適化された試薬とウェスタンブロットキットで、一般的なウェスタンブロットを 4 時間から約 55 分に短縮できます。
ビオチン標識 bait タンパク質を一次プローブとしてゲル中またはメンブレン上のタンパク質を検出します。
O-GlcNAc 翻訳後修飾を高特異性抗体およびキットに含まれる他の試薬で検出します。
S-ニトロシル化、翻訳後修飾 (PTM) 測定をするビオチンスイッチアッセイの素晴らしい代替物は、S- ニトロシル化されたタンパク質を標識・検出します。