Search Thermo Fisher Scientific
細胞培養の主な利点の1つは、細胞が増殖する物理化学的環境(すなわち、温度、pH、浸透圧、O2 分圧および CO2 分圧)および生理学的環境(すなわち、ホルモンおよび栄養素の濃度)を操作できることです。温度を除き、培養環境は増殖培地によって制御されます。
培養の生理学的環境は、まだ物理化学的環境ほど詳細に明らかにされていませんが、血清成分のより深い理解、細胞増殖に必要な成長因子の同定、および培養中の細胞のミクロな環境(すなわち、細胞間相互作用、気体の拡散および基質との相互作用)のより深い理解によって、現在特定の細胞株では無血清培地での培養が可能となっています。
細胞培養条件は細胞の種類によって異なることに注意してください。
特定の種類の細胞に必要な培養条件から逸脱すると、結果は異常な表現型の発現から細胞培養の完全な失敗にまで及ぶ可能性があります。 したがって、目的の細胞株についてよく理解し、実験で使用している各製品に付属の指示に厳密に従うことを推奨します。
培養環境に影響する要因:
この動画では、細胞培養に使用する基本的な機器の概要と適切な実験室のセットアップについて説明しています。 細胞培養フード中での安全で無菌的な作業法のガイダンスを紹介し、デモンストレーションを行います。