トランスフェクションとは何か。
広義では、トランスフェクションとは、ウイルス感染以外の方法で核酸(DNA または RNA)を人工的に細胞に導入するプロセスです。このような外来核酸には、さまざまな化学的手法、生物学的手法または物理的手法が用いられ、それによって細胞の特性を変化をもたらし、細胞の状況においる遺伝子機能およびタンパク質発現の研究を可能にします。
トランスフェクションでは、導入された核酸が細胞内に一過的に存在し、限られた期間のみ発現され複製されない場合と、安定して宿主のゲノムに組み込まれ、宿主のゲノムが複製するときに複製される場合があります。トランスフェクションの種類
トランスフェクションの用語
さまざまな遺伝子導入システムに使用される用語は、この分野における技術の進歩とともに進化し、さまざまな手法および細胞の種類を識別するためにさらに細分化されています。
トランスフェクションは、一般的に真核細胞に、より具体的には動物細胞への核酸の導入を指します。古典的には、トランスフェクションという用語は、原核生物に感染したウイルスまたはバクテリオファージ由来のウイルス核酸の取り込みを示し、感染と成熟ウイルス粒子の産生が生じることを意味しました。しかし、この用語は現在、あらゆる人工的な手法を含む、外来核酸の細胞への導入を意味するようになりました。
形質転換は、細胞、非動物真核細胞および植物細胞への非ウイルス DNA の導入を示すためによく使用されます。しかし、形質転換とは、動物細胞の表現型に恒久的な変化をもたらす特定のイベントや一連のイベントも指し、遺伝子的に不安定で、およびがん化しやすい状態にあることをを意味します。この意味での形質転換は、形質転換ウイルスによる感染または遺伝子導入によって起こり得ますが、自然発生的に、電離放射線や化学変異原などの外部ストレッサーによっても生じ得ます。したがって、外来性遺伝物質の導入を説明する場合、動物細胞にこの用語を使用しないでください。
形質導入は、ウイルスを介した DNA 転移を説明するために使用されます。しかし、トランスフェクションという用語は、真核ウイルスまたはバクテリオファージから単離されたウイルス核酸を特異的に細胞を感染させることを指すためにも使用されます。
アプリケーション
トランスフェクションの2つの主な目的は、組み換えタンパク質を産生することと、トランスフェクションされた細胞内での遺伝子発現を特異的に増強または抑制することです。そのため、トランスフェクションは遺伝子または遺伝子産物の機能と制御に関する研究やトランスジェニック生物の作製、および遺伝子療法の方法として強力な分析ツールとなります。
遺伝子発現
トランスフェクションは、プラスミドベクターまたは mRNA を使用して培養細胞(または動物モデル)で目的のタンパク質を発現させるためにもっともよく実施されています。真核細胞でタンパク質を発現させると、その機能で必要とされる適切なフォールディングと翻訳後修飾を受けた組み換えタンパク質が産生されます。さらに、容易に検出可能なマーカーおよび他の修飾を含むタンパク質を細胞に導入することで、プロモーターおよびエンハンサーの配列またはタンパク質間相互作用に関する研究が可能になります。
さらに、トランスフェクションは、トランスフェクション方法に応じて、さまざまな形態のバイオ生産に用いることができます。たとえば、リプログラム転写因子を導入により、人工多能性幹細胞(iPSC)の作製が可能になります。一方、安定したトランスフェクションはさまざまな治療用分子のバイオ生産の手法を提供します。
遺伝子阻害
トランスフェクションでよく用いられるもう一つの方法に、RNA 干渉(RNAi)によって特定のタンパク質の発現を阻害することがあります。哺乳類細胞では、RNAi は二重鎖 RNA(dsRNA)前駆体に由来するマイクロ RNA(miRNA)の形態で内因的に発現したノンコーディング RNA を介して生じます。前駆体はプロセシングされて成熟 miRNAとなり、RNA 誘導サイレンシング複合体(RISC)の一部となります。RISC は相補的な標的 mRNA の翻訳を抑制するように作用します。
ベクターベースのシステムは miRNA 前駆体または低分子ヘアピン型 RNA(shRNA)前駆体を発現し、これらの前駆体は細胞内機構によってプロセシングされ、それぞれ miRNA または shRNAを生じ、遺伝子発現を阻害するように作用します。これらのシステムは、組み換えコンストラクトの安定したトランスフェクションを可能にし、前駆体分子の誘導発現を可能にします。
化学的に合成された短い/小さい干渉 RNA(siRNA)は RISC に組み込むこともでき、分解のために相補的なmRNA を標的とすることによって遺伝子サイレンシングを誘導します。siRNA の修飾はオフターゲット効果の防止に役立ち、 dsRNA の活性鎖を RISC に確実に組み込むことが可能になりです。