rpm(Revolution Per Minute):1分間の回転数
xg(Relative Centrifuge Force):相対遠心力
になります。
国内の安全規格はありません。使用者へ厚生労働省による労働安全衛生規則の順守が義務付けられています(労働安全衛生規則 第二編 安全基準 第一章 機械による危険の防止(第138条-第141条))。
また、これにより1年に1度の点検を実施していただくことが必要となっています。
はい。IEC61010-2-020です。弊社遠心機は全て適合済です。
PHE(Public Health England)認証のバケットがあります。
遠心分離機セレクションガイド中にがついているものがPHE認証バケットです。
詳しくは遠心分離機セレクションガイドをご覧ください。
注意点で代表的な項目は以下です。
容器側:対応サイクル数を超えて使用していないか?アダプターと容器の形状は合っているか? 容器の限界速度を超えて使用していないか?
本体側:チャンバー内に異物が無いか?ローターの限界サイクル数/対応年数を超えて使用していないか?ローターが確実にロックされているか?
の確認をお願いいたします。詳しくは製品マニュアルをご確認ください。
チタン製:5~7年 アルミ製:5~10年 カーボンファイバー製:15年です。
重量は従来のアルミ製に比べて約3分の2、加速・減速の時間比は約3分程短くなります。保証も15年です。
遠心分離機ローターを見る