단백질 및 RNA 측정(유전자 발현)을 위한 멀티플렉싱 기기
Luminex 시스템 제품군에는 다양한 멀티플렉싱 기능, 처리량 및 판독 시간에 대한 옵션이 포함되어 있습니다. 아래 시스템을 비교하여 어떤 Luminex 기기가 실험실에 적합한지 결정하십시오.
귀하에게 적합한 Luminex 모델은 무엇입니까?
xMAP INTELLIFLEX DR-SE 시스템
xMAP INTELLIFLEX 시스템
FLEXMAP 3D 시스템
Luminex 200 시스템
광학 장치
레이저, APD, PMT 
하드웨어
유세포 분석 기반 레이저, APD, PMT 
PC를 포함한 점유 공간(선형 실험대 공간)
58.4 cm x 61 cm x 76 cm
58.4 cm x 61 cm x 76 cm
110 cm x 62 cm x 63 cm
115cm x 60cm x 50cm
중량(분석기)
54.5kg(120lb) 
54.5kg(120lb) 
77.1kg(170lb) 
49kg(113lb) 
멀티플렉스 용량
최대 500 
최대 500 
최대 500 
최대 100 
(MagPlex의 경우 80) 
사용 가능한 최대 상용 어세이 플렉스
80 
80 
80 
80 
응용 분야
단백질/핵산 
샘플 부피
6.3~80µL(어세이에 따라 다름)   
25~80µL(어세이에 따라 다름)   
플레이트 형식 
96-웰 또는 384-웰 
96-웰 또는 384-웰 
96-웰 또는 384-웰 
96-웰 
판독 시간
96-웰에서 ~20분 
384-웰에서 ~75분 
96-웰에서 ~20분 
384-웰에서 ~75분 
96-웰에서 ~20분 
384-웰에서 ~75분 
45분(96-웰) 
감도(분석에 따라 다름)
0.06~1pg/mL(이뮤노어세이) 
target/well 당 1,000개의 RNA copies(RNA 어세이) 
리포터 레이저/광학 장치
532nm(녹색) 및 
405nm(자색) 
532nm(녹색) 
532nm(녹색) 
532nm(녹색) 
동적 범위
≥ 5.5 logs (RP1) 
≥ 4.5 logs (RP2) 
≥ 5.5 logs (RP1) 
≥ 4.5 logs (RP1) 
≥ 3.5 logs (RP1) 
운영 검증
보정, 검증 및 유체 공학 
21 CFR 규정 준수
2022년 출시 
2022년 출시 
예 
예 
자동화
2022년 출시 
2022년 출시 
통합 소프트웨어 
통합 소프트웨어 
분석(소프트웨어)
Luminex 분석을 위한 데이터 분석 앱
Thermo Fisher Connect 플랫폼 
xPONENT 베이직과 Thermo Fisher Connect 플랫폼
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.