Search Thermo Fisher Scientific
Mejore el rendimiento de LC-MS y obtenga una rentabilidad de la inversión más rápida con los sistemas de UHPLC multicanal Transcend LX Thermo Scientific. Este sistema UHPLC cuenta con una tecnología multicanal única que procesa hasta cuatro canales LC separados en combinación con un único espectrómetro de masas para aumentar el rendimiento. Los sistemas de UHPLC multicanal Transcend LX ofrecen un nuevo nivel de sencillez y rentabilidad. El software Aria MX Thermo Scientific incorpora una interfaz gráfica intuitiva, facilita la configuración del método y permite programar todos los aspectos del sistema, incluida la programación y gestión de varios métodos en múltiples canales, de forma espontánea.
Los sistemas multicanal Transcend tienen dos o cuatro canales de LC que operan en paralelo e independientemente, integrados en un solo espectrómetro de masas para duplicar o cuadruplicar el rendimiento. Se puede ejecutar un método en todos los canales o en cada canal se puede ejecutar un método diferente de forma simultánea.
La capacidad de la muestra se puede ampliar de seis a doce placas de 96 o 384 pocillos agregando otra pila de enfriamiento al dispositivo automático TriPlus RSI Thermo Scientific para obtener un mayor rendimiento.
La tecnología multicanal aumenta el rendimiento de dos a cuatro veces mediante el uso de un solo instrumento sin necesidad de desarrollo de nuevos métodos, lo que acelera la producción en el laboratorio y la generación de beneficios.
El software Aria MX Thermo Scientific administra y controla el funcionamiento de la bomba, el cambio de válvulas, la limpieza y los gradientes. Desarrolle rápidamente métodos y ejecute lotes de muestras mientras administra varios métodos LC-MS en distintos canales simultáneamente. El software ARIA MX es compatible con el software Thermo Scientific XCalibur o TraceFinder.
Nuestro sistema LC multicanal se ha diseñado específicamente para LC-MS y permite ejecutar dos aplicaciones idénticas o dos aplicaciones diferentes con un espectrómetro de masas. Dos canales ejecutan análisis LC-MS escalonados, lo que garantiza que el espectrómetro de masas nunca esté inactivo. En el siguiente diagrama se ilustra la señal de MS resultante al ejecutar dos aplicaciones diferentes en el sistema UHPLC multicanal Transcend LX de forma simultánea.
Maximice la utilización de la MS por medio del uso de dos canales con programación inteligente para ejecutar el segundo análisis durante el reacondicionamiento de columnas.
En la siguiente tabla se proporciona una descripción general de las especificaciones de los sistemas UHPLC multicanal Transcend LX con configuración estándar. No se indican todas las especificaciones. Sus especificaciones pueden variar en función de los componentes del sistema. Busque las hojas de especificaciones de los componentes del sistema en las Especificaciones del componente, a continuación.
Categoría | Sistemas multicanal Transcend LX |
Presión del sistema, máxima | 1000 bares |
Intervalo de flujo | 0-8 ml/min |
Opciones de bomba (volumen de retardo de gradiente predeterminado) | Binaria (100 µl) |
Biocompatible | Sí |
Intervalo de pH | 2–12, concentración de cloruro de hasta 1 mol/L |
Diseño del sistema | Modular |
Compatible con pantalla táctil de interfaz de usuario (opcional) | No |
Compatible con el sistema de control de disolventes (optativo) | No |
Volumen de retardo de gradiente personalizable para simplificar la transferencia de métodos | No |
Tecnología SmartInject para máxima precisión de inyección y aumento de la vida útil de la columna | No |
Intervalo del volumen de inyección | Estándar: 0,01-100 µl Opcional: hasta 10 000 µl |
Refrigeración de muestras | Sí |
Capacidad de muestras (estándar) Basado en viales estándar de 12 mm de D.E.(≤1,5 ml) | 6 gradillas con capacidad para 54 viales cada una |
Módulos de extensión del muestreador disponibles (opcionales) | Sí, con cajones |
Termostatización del compartimento de columna | Sí Calentador de funda opcional |
Precalentador del compartimento de columna | No disponible |
Enfriador poscolumna del compartimiento de columna | No disponible |
Detectores compatibles | Espectrómetro de masas |
Los sistemas de UHPLC de transcend multicanal LX estándar están compuestos por los siguientes componentes. Descargue la hoja de especificaciones correspondiente para obtener más detalles sobre cada componente.
Transcend LX-2 | Transcend LX-4 | |
Bomba
| ||
Muestreador automático
| Triplus RSI | |
Capacidad ampliada de muestras (opcional)
| 3- o 6 cajones cool stack (opcional) | |
Intercambio de ruta de flujo
| Módulo de interfaz de 2 válvulas | |
Detectores
| Un espectrómetro de masas |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.