Pissetas Nalgene
As pissetas plásticas Nalgene possuem estrutura resistente e são sempre simples de usar e seguras. Disponíveis em mais estilos e mais resinas para mais aplicações do que outras pissetas no mercado. Não importa se você está desinfetando uma bancada com uma solução de água sanitária, enxaguando lâminas de microscópio ou materiais de laboratório reutilizáveis, limpando eletrodos, colocando reagentes no volume, trabalhando com produtos químicos especialmente agressivos ou executando outras aplicações, há uma pisseta Nalgene da Thermo Scientific que tornará o trabalho mais fácil e seguro. 
Quais são as melhores pissetas para a sua aplicação?
As pissetas de alta dispensação Nalgene possuem um tubo de coleta justo e uma tampa. A tampa e a haste são moldadas em uma única peça para fornecer um serviço uniforme à prova de vazamentos*. Ponta moldada com precisão para um fluxo direto e constante. A ponta pode ser cortada para aumentar o fluxo.
Pissetas econômicas de LDPE NalgenePissetas de LDPE de boca larga NalgenePissetas de LDPE codificadas por cores NalgenePissetas autoclaváveis NalgenePissetas para solvente fluorado NalgenePissetas para solvente de FEP Nalgene
Pisseta simples e funcional, de qualidade, preço econômicoDesign de boca larga para um enchimento mais fácil Tampa e haste codificadas por cores para facilitar a identificação do conteúdoÚtil para a dispensação de água estéril ou reagentes para reduzir o risco de contaminaçãoFluorado para maior compatibilidade química com solventes, design de boca larga para enchimento fácilResistência química superior, resistente à exposição prolongada
Use com água deionizada (DI), a maioria dos ácidos, bases, álcoois, alvejante, detergentes, surfactantesUse com água deionizada (DI), a maioria dos ácidos, bases, álcoois, alvejante, detergentes, surfactantesUse com água deionizada (DI), a maioria dos ácidos, bases, álcoois, alvejante, detergentes, surfactantesUse com água deionizada (DI), a maioria dos ácidos, bases, álcoois, detergentes, surfactantesUse com hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, éteres, ésteres, cetonas, álcooisUse com praticamente qualquer produto químico de laboratório
Frasco de LDPEFrasco de LDPEFrasco de LDPEFrasco de PPCOHDPE fluoradoFrasco de FEP
Tampa e haste de PPTampa e haste de PPTampa e haste de PPTampa e haste de PPTampa e haste de PPCO fluoradoTampa e haste de ETFE
Tubo de coleta de PPCOTubo de coleta de PPCOTubo de coleta de PPCOTubo de coleta de PPCOTubo de coleta de PPTubo de coleta de ETFE
Boca estreitaBoca largaBoca estreitaBoca estreitaBoca largaBoca estreita
Tampa naturalTampa naturalTampa amarela, azul, verde ou vermelha Tampa azulTampa vermelhaTampa natural
Frasco branco leitoso translúcidoFrasco branco leitoso translúcidoFrasco branco leitoso translúcidoFrasco branco leitoso translúcido, claroFrasco opacoFrasco turvo, melhor clareza do que o LDPE ou PPCO  
125 ml - 1 l500 ml - 1 l500 ml500 ml - 1 l500 ml125 ml - 1 l
4 - 32 oz16 - 32 oz16 oz16 - 32 oz16 oz4 - 32 oz
Não autoclavávelNão autoclavávelNão autoclavávelAutoclavávelNão autoclavávelAutoclavável
Em conformidade com a Parte 21
CFR 177.1520,
para uso alimentar1
Em conformidade com a Parte 21
CFR 177.1520,
para uso alimentar1
Em conformidade com a
Parte 21
CFR 177.1520,
para uso alimentar1
Em conformidade com a Parte 21
CFR 177.1520,
para uso alimentar
Em conformidade com a Parte 21
CFR 177.1615,
para uso alimentar
Em conformidade com a Parte 21
CFR 177.1550,
para uso alimentar
Sem BPA (bisfenol A) Sem BPA (bisfenol A) Sem BPA (bisfenol A) Sem BPA (bisfenol A) Sem BPA (bisfenol A) Sem BPA (bisfenol A) 
Sem ftalatosSem ftalatosSem ftalatosSem ftalatosSem ftalatosSem ftalatos
Compatibilidade química geral
 Pissetas econômicas de LDPE NalgenePissetas de LDPE de boca larga NalgenePissetas de LDPE codificadas por cores NalgenePissetas autoclaváveis NalgenePissetas para solvente fluorado NalgenePissetas para solvente de FEP Nalgene
Ácidos, diluídos ou fracosEEEEEE
Ácidos^ fortes, concentradosGGGGGE
Álcoois, alifáticosEEEEEE
AldeídosGGGGGE
Bases/álcalisEEEEFE
ÉsteresGGGGGE
Hidrocarbonetos, alifáticosFFFGEE
Hidrocarbonetos, aromáticosNNNNEE
Hidrocarbonetos, halogenadosNNNNGE
Cetonas, aromáticasNNNNGE
Agentes oxidantes, fortesFFFFFE
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
 E Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C. 
 G Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C.
 F Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C.
 N Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos.
Nota de rodapé:
1. O HDPE e o LDPE são aceitáveis para: produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
^ Exceto ácidos oxidantes; para ácidos oxidantes, consulte "Agentes oxidantes, fortes"
O sistema de rotulagem personalizado "Direito de Saber" Nalgene
O sistema de rotulagem personalizado "Direito de Saber" Nalgene ajudará o laboratório a cumprir os requisitos de rotulagem de segurança de produtos químicos. Feitas com o nosso material de papel plástico, essas etiquetas são à prova de rasgos e danos e resistentes à deterioração causada pela exposição a produtos químicos. O sistema incorpora a simbologia compatível com o GHS. 
Dispense conteúdo facilmente até a última gota usando as pissetas Unitary Nalgene. Design de braço lateral com tubulação de dispensação moldada na parede do frasco em uma única peça para um serviço uniforme à prova de vazamentos* e fluxo de precisão sem respingos. Ponta moldada com precisão para um fluxo direto e constante. A ponta pode ser cortada para aumentar o fluxo. A tampa de boca larga é separada da ponta dispensadora e do tubo de coleta para facilitar o acesso e ajuda a evitar contaminação durante o enchimento.
LDPE Nalgene
Pissetas Unitary
LDPE Nalgene codificado por cores
Pissetas Unitary
LDPE vermelho Nalgene
Pissetas de segurança Unitary
Simples e funcionais, são essenciaisTampas codificadas por cores para facilitar a identificação em um pacote de sortimentosFrasco vermelho para fácil identificação e reconhecimento instantâneo
    Use com água deionizada (DI) e a maioria dos ácidos, bases, álcoois, alvejante, detergentes e surfactantesUse com água deionizada (DI) e a maioria dos ácidos, bases, álcoois, alvejante, detergentes e surfactantesUse com água deionizada (DI) e a maioria dos ácidos, bases, álcoois, alvejante, detergentes e surfactantes
Frasco de LDPEFrasco de LDPEFrasco vermelho de LDPE
Tampa de PPCO Tampa de PPCOTampa de PPCO
Boca largaBoca largaBoca larga
Tampa naturalTampa vermelha, branca, azul ou amarelaTampa vermelha
Frasco branco leitoso translúcidoFrasco branco leitoso translúcidoFrasco vermelho opaco
125 ml - 1 l500 ml250 - 500 ml
4 - 32 oz16 oz8 - 16 oz
Não autoclavávelNão autoclavávelNão autoclavável
Em conformidade com a Parte 21
CFR 177.1520
para uso alimentar
Em conformidade com a Parte 21
CFR 177.1520
para uso alimentar
Em conformidade com a Parte 21
CFR 177.1520
para uso alimentar
Sem BPA (bisfenol A) Sem BPA (bisfenol A) Sem BPA (bisfenol A) 
Sem ftalatosSem ftalatosSem ftalatos
Compatibilidade química geral
 Pissetas Unitary 
de LDPE Nalgene
Pissetas Unitary de LDPE Nalgene
codificadas por cores
Pissetas de segurança Unitary 
de LDPE vermelhas Nalgene
Ácidos, diluídos ou fracosEEE
Ácidos*** fortes, concentradosGGG
Álcoois, alifáticosEEE
AldeídosGGG
Bases/álcalisEEE
ÉsteresGGG
Hidrocarbonetos, alifáticosFFF
Hidrocarbonetos, aromáticosNNN
Hidrocarbonetos, halogenadosNNN
Cetonas, aromáticasNNN
Agentes oxidantes, fortesFFF
 E Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C. 
 G Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C.
 F Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C.
 N Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos.
Sistema de rotulagem personalizado "Direito de Saber"
O sistema de rotulagem personalizado "Direito de Saber" Nalgene ajudará o laboratório a cumprir os requisitos de rotulagem de segurança de produtos químicos. Feitas com o nosso material de papel plástico, essas etiquetas são à prova de rasgos e danos e resistentes à deterioração causada pela exposição a produtos químicos. O sistema incorpora a simbologia compatível com o GHS. 
As pissetas com rótulo de segurança Nalgene ajudam o laboratório a atender aos requisitos regulamentares para rotulagem de recipientes químicos no local de trabalho. A simbologia do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) é usada em todas as nossas pissetas rotuladas para fornecer avisos de risco instantaneamente reconhecíveis para produtos químicos de uso comum no laboratório. As pissetas do tipo "Direito de Saber" Nalgene incorporam o padrão do Departamento de Transporte dos EUA (DOT), da Associação Nacional de Proteção Contra Incêndio (NFPA) e informações de fórmulas da Sociedade Química Internacional (ISC). As novas pissetas do tipo "Direito de Entender" seguem estritamente os padrões de rotulagem do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) sem a representação de nenhuma outra rotulagem ou simbologia do sistema. Isso evita possíveis confusões causadas quando padrões diferentes e conflitantes são descritos no mesmo frasco.
Pissetas do tipo Direito de Saber Unitary de LDPE ventiladas NalgenePissetas do tipo Direito de Saber
de LDPE Nalgene
Pissetas do tipo Direito de Entender
de LDPE Nalgene
Pissetas do tipo Direito de Entender
de FEP Nalgene
Estilo de dispensação de braço lateral; fluxo constante e direto sem respingos; tampa ventilada que impede a dispensação automática; tampas codificadas por cores; diamante da NFPA de quatro cores e informações básicas do GHS impressasTampa de dispensação de peça única; tubo de gotejamento ventilado; fluxo direto enquanto evita a dispensação automática; tampas codificadas por cores; diamante da NFPA de quatro cores e informações básicas do GHS impressasTampa de dispensação de peça única; tubo de gotejamento ventilado; fluxo direto enquanto evita a dispensação automática; tampas codificadas por cores; informações de segurança estendidas do GHS impressasTampa de dispensação de peça única; tubo de gotejamento não ventilado; fluxo direto e estável sem respingos; informações de segurança estendidas do GHS gravadas a laser; inércia química excepcional
Frasco de LDPEFrasco de LDPEFrasco de LDPEFrasco de FEP
Tampa de PP
exceto NaClO
(tampa de HDPE)
Tampa de PP 
exceto NaClO
(tampa de HDPE)
Tampa de PP 
exceto NaClO
(tampa de HDPE)
Tampa de ETFE
 Tubo de coleta de PP/HDPETubo de coleta de PP/HDPETubo de coleta de ETFE
Dispensa pelo bico lateralDispensa pela tampaDispensa pela tampaDispensa pela tampa
Boca largaBoca estreitaBoca estreitaBoca estreita
Impressa com tinta resistente a produtos químicosImpressa com tinta resistente a produtos químicosImpressa com tinta resistente a produtos químicosInformações de segurança gravadas a laser na parede do frasco
Use com acetona, hipoclorito de sódio, álcool etílico, metanol, isopropanol, água destilada ou água deionizadaUse com acetona, hipoclorito de sódio, álcool etílico, metanol, isopropanol, água destilada ou água deionizadaUse com etanol, metanol, isopropanol, água destilada, hipoclorito de sódio ou água deionizadaUse com xileno, acetona, tolueno, n-hexano, cloreto de metileno ou metil etil cetona 
Tampa vermelha, branca, verde, amarela ou naturalTampa e haste vermelha, verde, branca, amarela ou naturalTampa e haste verde, amarela, natural ou brancaTampa e haste natural
O NaClO é branco opaco; outros são translúcidosO NaClO é branco opaco; outros são translúcidosO NaClO é branco opaco; outros são translúcidosTurvo, melhor clareza que o LDPE
500 ml - 1 l500 ml - 1 l500 ml500 ml
16 - 32 oz16 - 32 oz16 oz16 oz
Não autoclavávelNão autoclavávelNão autoclavávelAutoclavável
Em conformidade com a Parte 21
CFR 177.1520
para uso alimentar
Em conformidade com a Parte 21
CFR 177.1520
para uso alimentar
Em conformidade com a Parte 21
CFR 177.1520
para uso alimentar
Em conformidade com a Parte 21
CFR 177.1550
para uso alimentar
Sem BPA (bisfenol A) Sem BPA (bisfenol A) Sem BPA (bisfenol A) Sem BPA (bisfenol A) 
Sem ftalatosSem ftalatosSem ftalatosSem ftalatos
As pissetas de alta dispensação Nalgene possuem um tubo de coleta justo e uma tampa. A tampa e a haste são moldadas em uma única peça para fornecer um serviço uniforme à prova de vazamentos*. Ponta moldada com precisão para um fluxo direto e constante. A ponta pode ser cortada para aumentar o fluxo.
Pissetas econômicas de LDPE NalgenePissetas de LDPE de boca larga NalgenePissetas de LDPE codificadas por cores NalgenePissetas autoclaváveis NalgenePissetas para solvente fluorado NalgenePissetas para solvente de FEP Nalgene
Pisseta simples e funcional, de qualidade, preço econômicoDesign de boca larga para um enchimento mais fácil Tampa e haste codificadas por cores para facilitar a identificação do conteúdoÚtil para a dispensação de água estéril ou reagentes para reduzir o risco de contaminaçãoFluorado para maior compatibilidade química com solventes, design de boca larga para enchimento fácilResistência química superior, resistente à exposição prolongada
Use com água deionizada (DI), a maioria dos ácidos, bases, álcoois, alvejante, detergentes, surfactantesUse com água deionizada (DI), a maioria dos ácidos, bases, álcoois, alvejante, detergentes, surfactantesUse com água deionizada (DI), a maioria dos ácidos, bases, álcoois, alvejante, detergentes, surfactantesUse com água deionizada (DI), a maioria dos ácidos, bases, álcoois, detergentes, surfactantesUse com hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, éteres, ésteres, cetonas, álcooisUse com praticamente qualquer produto químico de laboratório
Frasco de LDPEFrasco de LDPEFrasco de LDPEFrasco de PPCOHDPE fluoradoFrasco de FEP
Tampa e haste de PPTampa e haste de PPTampa e haste de PPTampa e haste de PPTampa e haste de PPCO fluoradoTampa e haste de ETFE
Tubo de coleta de PPCOTubo de coleta de PPCOTubo de coleta de PPCOTubo de coleta de PPCOTubo de coleta de PPTubo de coleta de ETFE
Boca estreitaBoca largaBoca estreitaBoca estreitaBoca largaBoca estreita
Tampa naturalTampa naturalTampa amarela, azul, verde ou vermelha Tampa azulTampa vermelhaTampa natural
Frasco branco leitoso translúcidoFrasco branco leitoso translúcidoFrasco branco leitoso translúcidoFrasco branco leitoso translúcido, claroFrasco opacoFrasco turvo, melhor clareza do que o LDPE ou PPCO  
125 ml - 1 l500 ml - 1 l500 ml500 ml - 1 l500 ml125 ml - 1 l
4 - 32 oz16 - 32 oz16 oz16 - 32 oz16 oz4 - 32 oz
Não autoclavávelNão autoclavávelNão autoclavávelAutoclavávelNão autoclavávelAutoclavável
Em conformidade com a Parte 21
CFR 177.1520,
para uso alimentar1
Em conformidade com a Parte 21
CFR 177.1520,
para uso alimentar1
Em conformidade com a
Parte 21
CFR 177.1520,
para uso alimentar1
Em conformidade com a Parte 21
CFR 177.1520,
para uso alimentar
Em conformidade com a Parte 21
CFR 177.1615,
para uso alimentar
Em conformidade com a Parte 21
CFR 177.1550,
para uso alimentar
Sem BPA (bisfenol A) Sem BPA (bisfenol A) Sem BPA (bisfenol A) Sem BPA (bisfenol A) Sem BPA (bisfenol A) Sem BPA (bisfenol A) 
Sem ftalatosSem ftalatosSem ftalatosSem ftalatosSem ftalatosSem ftalatos
Compatibilidade química geral
 Pissetas econômicas de LDPE NalgenePissetas de LDPE de boca larga NalgenePissetas de LDPE codificadas por cores NalgenePissetas autoclaváveis NalgenePissetas para solvente fluorado NalgenePissetas para solvente de FEP Nalgene
Ácidos, diluídos ou fracosEEEEEE
Ácidos^ fortes, concentradosGGGGGE
Álcoois, alifáticosEEEEEE
AldeídosGGGGGE
Bases/álcalisEEEEFE
ÉsteresGGGGGE
Hidrocarbonetos, alifáticosFFFGEE
Hidrocarbonetos, aromáticosNNNNEE
Hidrocarbonetos, halogenadosNNNNGE
Cetonas, aromáticasNNNNGE
Agentes oxidantes, fortesFFFFFE
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
 E Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C. 
 G Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C.
 F Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C.
 N Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos.
Nota de rodapé:
1. O HDPE e o LDPE são aceitáveis para: produtos aquosos, não ácidos; podem conter sal, açúcar ou ambos (pH acima de 5,0). Laticínios e modificações; emulsões de óleo em água, alto ou baixo teor de gordura. Produtos de panificação úmidos com superfície contendo gordura não livre ou óleo. Sólidos secos com as superfícies contendo gordura não livre ou óleo (não são necessários testes finais) e em todas as condições, conforme descrito na Tabela 2 do Regulamento 177.1520 da FDA, exceto a condição A – esterilização a alta temperatura (por exemplo, acima de 100 °C/212 °F)
^ Exceto ácidos oxidantes; para ácidos oxidantes, consulte "Agentes oxidantes, fortes"
O sistema de rotulagem personalizado "Direito de Saber" Nalgene
O sistema de rotulagem personalizado "Direito de Saber" Nalgene ajudará o laboratório a cumprir os requisitos de rotulagem de segurança de produtos químicos. Feitas com o nosso material de papel plástico, essas etiquetas são à prova de rasgos e danos e resistentes à deterioração causada pela exposição a produtos químicos. O sistema incorpora a simbologia compatível com o GHS. 
Dispense conteúdo facilmente até a última gota usando as pissetas Unitary Nalgene. Design de braço lateral com tubulação de dispensação moldada na parede do frasco em uma única peça para um serviço uniforme à prova de vazamentos* e fluxo de precisão sem respingos. Ponta moldada com precisão para um fluxo direto e constante. A ponta pode ser cortada para aumentar o fluxo. A tampa de boca larga é separada da ponta dispensadora e do tubo de coleta para facilitar o acesso e ajuda a evitar contaminação durante o enchimento.
LDPE Nalgene
Pissetas Unitary
LDPE Nalgene codificado por cores
Pissetas Unitary
LDPE vermelho Nalgene
Pissetas de segurança Unitary
Simples e funcionais, são essenciaisTampas codificadas por cores para facilitar a identificação em um pacote de sortimentosFrasco vermelho para fácil identificação e reconhecimento instantâneo
    Use com água deionizada (DI) e a maioria dos ácidos, bases, álcoois, alvejante, detergentes e surfactantesUse com água deionizada (DI) e a maioria dos ácidos, bases, álcoois, alvejante, detergentes e surfactantesUse com água deionizada (DI) e a maioria dos ácidos, bases, álcoois, alvejante, detergentes e surfactantes
Frasco de LDPEFrasco de LDPEFrasco vermelho de LDPE
Tampa de PPCO Tampa de PPCOTampa de PPCO
Boca largaBoca largaBoca larga
Tampa naturalTampa vermelha, branca, azul ou amarelaTampa vermelha
Frasco branco leitoso translúcidoFrasco branco leitoso translúcidoFrasco vermelho opaco
125 ml - 1 l500 ml250 - 500 ml
4 - 32 oz16 oz8 - 16 oz
Não autoclavávelNão autoclavávelNão autoclavável
Em conformidade com a Parte 21
CFR 177.1520
para uso alimentar
Em conformidade com a Parte 21
CFR 177.1520
para uso alimentar
Em conformidade com a Parte 21
CFR 177.1520
para uso alimentar
Sem BPA (bisfenol A) Sem BPA (bisfenol A) Sem BPA (bisfenol A) 
Sem ftalatosSem ftalatosSem ftalatos
Compatibilidade química geral
 Pissetas Unitary 
de LDPE Nalgene
Pissetas Unitary de LDPE Nalgene
codificadas por cores
Pissetas de segurança Unitary 
de LDPE vermelhas Nalgene
Ácidos, diluídos ou fracosEEE
Ácidos*** fortes, concentradosGGG
Álcoois, alifáticosEEE
AldeídosGGG
Bases/álcalisEEE
ÉsteresGGG
Hidrocarbonetos, alifáticosFFF
Hidrocarbonetos, aromáticosNNN
Hidrocarbonetos, halogenadosNNN
Cetonas, aromáticasNNN
Agentes oxidantes, fortesFFF
 E Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C. 
 G Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C.
 F Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C.
 N Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos.
Sistema de rotulagem personalizado "Direito de Saber"
O sistema de rotulagem personalizado "Direito de Saber" Nalgene ajudará o laboratório a cumprir os requisitos de rotulagem de segurança de produtos químicos. Feitas com o nosso material de papel plástico, essas etiquetas são à prova de rasgos e danos e resistentes à deterioração causada pela exposição a produtos químicos. O sistema incorpora a simbologia compatível com o GHS. 
As pissetas com rótulo de segurança Nalgene ajudam o laboratório a atender aos requisitos regulamentares para rotulagem de recipientes químicos no local de trabalho. A simbologia do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) é usada em todas as nossas pissetas rotuladas para fornecer avisos de risco instantaneamente reconhecíveis para produtos químicos de uso comum no laboratório. As pissetas do tipo "Direito de Saber" Nalgene incorporam o padrão do Departamento de Transporte dos EUA (DOT), da Associação Nacional de Proteção Contra Incêndio (NFPA) e informações de fórmulas da Sociedade Química Internacional (ISC). As novas pissetas do tipo "Direito de Entender" seguem estritamente os padrões de rotulagem do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) sem a representação de nenhuma outra rotulagem ou simbologia do sistema. Isso evita possíveis confusões causadas quando padrões diferentes e conflitantes são descritos no mesmo frasco.
Pissetas do tipo Direito de Saber Unitary de LDPE ventiladas NalgenePissetas do tipo Direito de Saber
de LDPE Nalgene
Pissetas do tipo Direito de Entender
de LDPE Nalgene
Pissetas do tipo Direito de Entender
de FEP Nalgene
Estilo de dispensação de braço lateral; fluxo constante e direto sem respingos; tampa ventilada que impede a dispensação automática; tampas codificadas por cores; diamante da NFPA de quatro cores e informações básicas do GHS impressasTampa de dispensação de peça única; tubo de gotejamento ventilado; fluxo direto enquanto evita a dispensação automática; tampas codificadas por cores; diamante da NFPA de quatro cores e informações básicas do GHS impressasTampa de dispensação de peça única; tubo de gotejamento ventilado; fluxo direto enquanto evita a dispensação automática; tampas codificadas por cores; informações de segurança estendidas do GHS impressasTampa de dispensação de peça única; tubo de gotejamento não ventilado; fluxo direto e estável sem respingos; informações de segurança estendidas do GHS gravadas a laser; inércia química excepcional
Frasco de LDPEFrasco de LDPEFrasco de LDPEFrasco de FEP
Tampa de PP
exceto NaClO
(tampa de HDPE)
Tampa de PP 
exceto NaClO
(tampa de HDPE)
Tampa de PP 
exceto NaClO
(tampa de HDPE)
Tampa de ETFE
 Tubo de coleta de PP/HDPETubo de coleta de PP/HDPETubo de coleta de ETFE
Dispensa pelo bico lateralDispensa pela tampaDispensa pela tampaDispensa pela tampa
Boca largaBoca estreitaBoca estreitaBoca estreita
Impressa com tinta resistente a produtos químicosImpressa com tinta resistente a produtos químicosImpressa com tinta resistente a produtos químicosInformações de segurança gravadas a laser na parede do frasco
Use com acetona, hipoclorito de sódio, álcool etílico, metanol, isopropanol, água destilada ou água deionizadaUse com acetona, hipoclorito de sódio, álcool etílico, metanol, isopropanol, água destilada ou água deionizadaUse com etanol, metanol, isopropanol, água destilada, hipoclorito de sódio ou água deionizadaUse com xileno, acetona, tolueno, n-hexano, cloreto de metileno ou metil etil cetona 
Tampa vermelha, branca, verde, amarela ou naturalTampa e haste vermelha, verde, branca, amarela ou naturalTampa e haste verde, amarela, natural ou brancaTampa e haste natural
O NaClO é branco opaco; outros são translúcidosO NaClO é branco opaco; outros são translúcidosO NaClO é branco opaco; outros são translúcidosTurvo, melhor clareza que o LDPE
500 ml - 1 l500 ml - 1 l500 ml500 ml
16 - 32 oz16 - 32 oz16 oz16 oz
Não autoclavávelNão autoclavávelNão autoclavávelAutoclavável
Em conformidade com a Parte 21
CFR 177.1520
para uso alimentar
Em conformidade com a Parte 21
CFR 177.1520
para uso alimentar
Em conformidade com a Parte 21
CFR 177.1520
para uso alimentar
Em conformidade com a Parte 21
CFR 177.1550
para uso alimentar
Sem BPA (bisfenol A) Sem BPA (bisfenol A) Sem BPA (bisfenol A) Sem BPA (bisfenol A) 
Sem ftalatosSem ftalatosSem ftalatosSem ftalatos
Suporte
Para obter um guia mais detalhado de resistência química sobre temperatura de aplicação e produto químico, consulte o Quadro de resistência química Nalgene ou entre em contato com
  technicalsupport@thermofisher.com.