protein-drug-charge-isomers-1
获取蛋白质电荷异构体的结构信息
电荷异构体分析是生物治疗蛋白质的一项监管要求。这些大的异质分子在生产过程中历经多种酶促翻译后修饰,例如糖基化和赖氨酸切断。此外,在纯化和储存过程中可发生多种化学修饰,例如氧化或脱氨。离子交换电荷异构体分析是一种高分辨率技术,在分析这些异构体时非常有用。ICH Q6B等法规中规定使用蛋白质电荷异构体图谱分析法。
采用离子交换色谱法分析蛋白质电荷异构体
蛋白质电荷异构体可采用物理化学分离法 - 基于抗体或其他蛋白质的电荷特征进行分离。过去使用离子交换色谱盐梯度法进行蛋白质分离。盐梯度的关键挑战是需要为每个单独的目标蛋白质分子开发独特的梯度。此外,盐梯度法的重现性差,这意味着方法重现性和耐用性很差,并且方法开发非常耗时。
2009 年,Genentech 首次使用pH 梯度而不是盐梯度进行电荷异构体分离。pH 梯度法的优势包括该方法对任何单克隆抗体(mAb)均具有全球适用性,大大简化了方法开发过程。研究发现,等电点在 7-9 范围内的mAbs可采用阳离子交换柱在 pH 洗脱模式下得到很好地分离。此外,该方法更通用,可通过单个方法轻松分离大量抗体的不同电荷异构体,且 pH 梯度(30 分钟)分离较常规离子强度盐梯度(90 分钟)法用时较短。
全新色谱柱和仪器技术已呈现出进一步缩短运行时间的潜力:
较短的小粒径色谱柱与线性 pH 梯度结合,可将此分析带入真正的 UHPLC 应用领域。
该技术的难点在于如何制备真正的线性 pH 梯度。必须采用几种缓冲液来覆盖整个 pH浓度范围,以使每种缓冲液的缓冲能力相互匹配。色谱柱本身将用作对抗任何 pH 值变化的缓冲,因此需要仔细选择高分离度/低容量色谱柱。从下图可以清楚地看到使用缓冲液混合物制备线性 pH 梯度的困难,设定的线性梯度明显得到的是弯曲的梯度。这可通过使用市售的梯度缓冲液来克服,使用梯度缓冲液结合适合的色谱柱得到线性梯度。从逻辑上轻松实现方法优化,并实现各操作人员和各实验室之间的耐用性和一致性。
有替代技术吗?
毛细管电泳(CE)等电聚焦技术也是用作电荷异构体分析的快速通用方法。虽然该方法有望用于分析,但它很容易出现平衡时间过长和操作人员结果不一致的情况。如今,HPLC 或 UHPLC pH 梯度法比 CE 法更快且更具重现性。HPLC 或 UHPLC 在所有生物制药实验室中也具有全球适用性并被分析人员熟知。此外,HPLC 或 UHPLC 可以对任意检测到的新异构体峰进行分离,以便通过进一步分析得到积极鉴定。
有关蛋白质电荷异构体分析产品和技术的更多信息,请访问我们的电荷异构体产品页面.
电荷异构体分析学习专栏
视频
只需 5 分钟即可了解我们的专有 pH 梯度缓冲液试剂盒是如何使您轻松获得线性 pH 梯度,从而实现快速稳定的治疗性蛋白质分离的。
蛋白质电荷异构体分析文献库
No records were found matching your criteria
类型标题相关产品
应用简报High Salt Gradient Analysis of Post-Translational Modifications- Deamidation MonitoringHPLC / UHPLC2015
应用文档A Fast and Robust Linear pH Gradient Separation Platform for Monoclonal Antibody (mAb) Charge Variant AnalysisHPLC / UHPLC2013
应用文档A Fast and Robust Linear pH Gradient Separation Platform for Monoclonal Antibody (mAb) Charge Variant AnalysisHPLC / UHPLC2014
应用文档A Novel pH Gradient Separation Platform for Monoclonal Antibody (MAb) Charge Variant AnalysisHPLC / UHPLC2013
应用文档High-Resolution Charge Variant Analysis for Top-Selling Monoclonal Antibody Therapeutics Using a Linear pH Gradient Separation Platform化学品和耗材2015
应用文档High-Resolution Separation of Intact Monoclonal Antibody Isoforms化学品和耗材2014
应用文档High-Throughput, High-Resolution Monoclonal Antibody Analysis with Small Particle Size HPLC Columns化学品和耗材2014
应用文档Separation of Intact Monoclonal Antibody Sialylation Isoforms by pH Gradient Ion-Exchange Chromatography化学品和耗材2016
应用文档Utilizing the Native Fluorescence of Monoclonal Antibodies for the Sensitive Detection of Charge VariantsHPLC / UHPLC2016
应用文档High-Resolution Separation of a Fusion ProteinHPLC / UHPLC2016
应用文档Monoclonal Antibody Analysis on a Reversed-Phase C4 Polymer Monolith Column化学品和耗材2015
应用文档Separation of Monoclonal Antibody (mAb) Oxidation Variants on a High-Resolution HIC Column化学品和耗材2014
应用文档Separatoion of Intact Monoclonal Antibody Sialylation Isoforms by pH Gradient Ion-Exchange Chromatography化学品和耗材2014
应用文档Using the NISTmAb reference standard to demonstrate a simple approach to charge variant analysisHPLC / UHPLC2017
应用文档Evaluation and Application of Salf- and pH-Based Ion-Exchange Chromatography Gradients for Analysis of Therapeutic mAbsHPLC / UHPLC2018
应用文档Simple Charge Variant Profile Comparison of an Innovator mAb and a Biosimilar CandidateHPLC / UHPLC2018
海报Automated MAb Workflow: from Harvest Cell Culture to Intact Mass Analysis of Variants工作流程2012
海报Analysis of Monoclonal Antibodies and Antibody-Drug Conjugates Using New Hydrophobic interaction Chromatography (HIC) Columns化学品和耗材2015
海报A Fast and Robust Linear pH Gradient Separation Platform for Monoclonal Antibody (mAb) Charge Variant AnalysisHPLC / UHPLC2013
海报Advantages of High-Resolution Separation Media for Monoclonal Antibody AnalysisHPLC / UHPLC2013
海报Advantages of Small Particle High-Resolution Separation Media for Monoclonal Antibody Analysis化学品和耗材2013
海报Development of a Cation-Exchange pH Gradient Separation Platform化学品和耗材2013
海报High-Resolution Charge Variant Analysis for Top-Selling Monoclonal Antibody Therapeutics Using a Linear pH Gradient Separation Platform化学品和耗材2015
海报Intact Mass Analysis of Monoclonal Antibody (MAb) Charge Variants Separated Using Linear pH Gradient化学品和耗材2013
海报MAbPac SCX 3 and 5 µm Particle Phases for Monoclonal Antibody (MAb) Variant Analysis化学品和耗材2012
海报Monoclonal Antibody Heterogeneity Characterization Using Cation-Exchange Columns化学品和耗材2011
海报Small Particle Media for High Throughput, High Resolution Monoclonal Antibody Analysis化学品和耗材2014
海报Novel Ways to Introduce the Traditional Salt Based Chromatography Techniques of Size Exclusion and Ion Exchange Chromatography of Biopharmaceutical Proteins Into High Resolution Mass Spectrometry工作流程2017
幻灯片演示New chromatographic workflows for charge variant profiling, intact mAb analysis and DAR determination工作流程2016
产品性能指标pH Gradient Buffers化学品和耗材2013
技术文档Development of Ultra-fast pH-Gradient Ion Exchange Chromatography for the Separation of Monoclonal Antibody Charge VariantsHPLC / UHPLC2014
白皮书Characterizing Therapeutic Monoclonal AntibodiesHPLC / UHPLC2016
案例研究Bringing Biosimilar Therapeutics To Market Faster – A CRO Case Study化学品和耗材2017
CMD SchemaApp code