荧光基团使研究人员能够在高内涵分析、显微镜和流式细胞仪平台中突破其多色实验的限制。我们的荧光染料可与抗体、链霉亲和素、肽、蛋白质、示踪剂和扩增底物偶联,并针对细胞标记和检测进行了优化。它们也可用于标记试剂和试剂盒,使研究人员能够自己标记生物分子,用于各种应用以及探测生物结构、功能和相互作用。浏览下表,您可以找到每个荧光基团的信息。
在此页面上,您还可以找到荧光基团系列,了解我们不同的染料系列和资源,查看流式细胞仪和成像的实验方案和选择指南。
查看以发射波长分类的荧光基团
查看以激发波长分类的荧光基团
荧光染料激发发射化学性质检测平台
Brilliant Ultra Violet 395347399聚合物染料流式细胞仪
Alexa Fluor 350343441小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Brilliant Ultra Violet 496348493串联聚合物染料流式细胞仪
Qdot 525 探针300525量子点显微镜;流式细胞仪
Brilliant Ultra Violet 563349563串联聚合物染料流式细胞仪
Qdot 565 探针300564量子点显微镜;流式细胞仪
Qdot 605 探针300603量子点显微镜;流式细胞仪
Brilliant Ultra Violet 615350607串联聚合物染料流式细胞仪
Qdot 655 探针300654量子点显微镜;流式细胞仪
Brilliant Ultra Violet 661349659串联聚合物染料流式细胞仪
Qdot 705 探针300702量子点显微镜;流式细胞仪
Brilliant Ultra Violet 737350740串联聚合物染料流式细胞仪
Qdot 800 探针300792量子点显微镜;流式细胞仪
Brilliant Ultra Violet 805349804串联聚合物染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学性质检测平台
Alexa Fluor 405401422小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Brilliant Violet 421406423聚合物染料流式细胞仪
Super Bright 436413431聚合物染料流式细胞仪
eFluor 450405445小分子有机染料流式细胞仪
Pacific Blue404455小分子有机染料流式细胞仪
香豆素和香豆素衍生物387470小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Brilliant Violet 480437478聚合物染料流式细胞仪
青色荧光蛋白 (CFP)435485表达的荧光蛋白显微镜;流式细胞仪
eFluor 506419508小分子有机染料流式细胞仪
Pacific Green411510小分子有机染料流式细胞仪
Pacific Orange400551小分子有机染料流式细胞仪
Super Bright 600414601串联聚合物染料流式细胞仪
Brilliant Violet 605405605串联聚合物染料流式细胞仪
Super Bright 645414645串联聚合物染料流式细胞仪
Brilliant Violet 650407646串联聚合物染料流式细胞仪
Super Bright 702413702串联聚合物染料流式细胞仪
Brilliant Violet 711406711串联聚合物染料流式细胞仪
Super Bright 780413780串联聚合物染料流式细胞仪
Brilliant Violet 786406788串联聚合物染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学性质检测平台
绿色荧光蛋白(GFP)488510表达的荧光蛋白显微镜;流式细胞仪
BODIPY FL502511小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Blue 510493513基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Fluorescein (FITC)498517小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Alexa Fluor 488499520小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Oregon Green 488498526小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Blue 530508527基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Blue 555493555基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Blue 585493586基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Blue 610-30S508615基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Blue 610-70S492616基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Blue 660-40S508664基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Blue 660-120S492665基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
PerCP-Cyanine5.5489679基于 Phiton 的串联染料流式细胞仪
PerCP-eFluor 710482708基于 Phiton 的串联染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学性质检测平台
Alexa Fluor 532534553小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Cy3554566小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Yellow 570551566基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Alexa Fluor 555553568小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Alexa Fluor 561556569小分子有机染料流式细胞仪
Alexa Fluor 546561572小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
R-藻红蛋白 (R-PE)565576基于蛋白质的荧光基团流式细胞仪
Tetramethylrhodamine (TRITC)552578小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
红色荧光蛋白(RFP)555584表达的荧光蛋白显微镜;流式细胞仪
NovaFluor Yellow 590563594基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Alexa Fluor 568579603小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
PE-eFluor 610565606基于 Phiton 的串联染料流式细胞仪
Texas Red (及 Texas Red-X)595613小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Yellow 610551614基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Alexa Fluor 594590618小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Yellow 660550664基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Yellow 690551691基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Yellow 700551701基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Yellow 730551730基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Yellow 755552755基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
PE-Cyanine7569780基于 Phiton 的串联染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学性质检测平台
NovaFluor Red 660637658基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
别藻蓝蛋白 (APC)651660基于蛋白质的荧光基团流式细胞仪
Cy5647665小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
eFluor 660651668小分子有机染料流式细胞仪
Alexa Fluor 647650671小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Red 685637685基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Blue 690672688基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Alexa Fluor 660663691小分子有机染料流式细胞仪
NovaFluor Red 700637701基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Alexa Fluor 680681704小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Red 710637713基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Alexa Fluor 700696719小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Red 725636725基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Red 755636755基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学性质检测平台
Alexa Fluor 750752776小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
APC-eFluor 780756785基于 Phiton 的串联染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学性质检测平台
Brilliant Ultra Violet 395347399聚合物染料流式细胞仪
Alexa Fluor 350343441小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Brilliant Ultra Violet 496348493串联聚合物染料流式细胞仪
Qdot 525 探针300525量子点显微镜;流式细胞仪
Brilliant Ultra Violet 563349563串联聚合物染料流式细胞仪
Qdot 565 探针300564量子点显微镜;流式细胞仪
Qdot 605 探针300603量子点显微镜;流式细胞仪
Brilliant Ultra Violet 615350607串联聚合物染料流式细胞仪
Qdot 655 探针300654量子点显微镜;流式细胞仪
Brilliant Ultra Violet 661349659串联聚合物染料流式细胞仪
Qdot 705 探针300702量子点显微镜;流式细胞仪
Brilliant Ultra Violet 737350740串联聚合物染料流式细胞仪
Qdot 800 探针300792量子点显微镜;流式细胞仪
Brilliant Ultra Violet 805349804串联聚合物染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学性质检测平台
Alexa Fluor 405401422小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Brilliant Violet 421406423聚合物染料流式细胞仪
Super Bright 436413431聚合物染料流式细胞仪
eFluor 450405445小分子有机染料流式细胞仪
Pacific Blue404455小分子有机染料流式细胞仪
香豆素和香豆素衍生物387470小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Brilliant Violet 480437478聚合物染料流式细胞仪
青色荧光蛋白 (CFP)435485表达的荧光蛋白显微镜;流式细胞仪
eFluor 506419508小分子有机染料流式细胞仪
Pacific Green411510小分子有机染料流式细胞仪
Pacific Orange400551小分子有机染料流式细胞仪
Super Bright 600414601串联聚合物染料流式细胞仪
Brilliant Violet 605405605串联聚合物染料流式细胞仪
Super Bright 645414645串联聚合物染料流式细胞仪
Brilliant Violet 650407646串联聚合物染料流式细胞仪
Super Bright 702413702串联聚合物染料流式细胞仪
Brilliant Violet 711406711串联聚合物染料流式细胞仪
Super Bright 780413780串联聚合物染料流式细胞仪
Brilliant Violet 786406788串联聚合物染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学性质检测平台
绿色荧光蛋白(GFP)488510表达的荧光蛋白显微镜;流式细胞仪
BODIPY FL502511小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Blue 510493513基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Fluorescein (FITC)498517小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Alexa Fluor 488499520小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Oregon Green 488498526小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Blue 530508527基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Blue 555493555基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Blue 585493586基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Blue 610-30S508615基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Blue 610-70S492616基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Blue 660-40S508664基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Blue 660-120S492665基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
PerCP-Cyanine5.5489679基于 Phiton 的串联染料流式细胞仪
PerCP-eFluor 710482708基于 Phiton 的串联染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学性质检测平台
Alexa Fluor 532534553小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Cy3554566小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Yellow 570551566基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Alexa Fluor 555553568小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Alexa Fluor 561556569小分子有机染料流式细胞仪
Alexa Fluor 546561572小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
R-藻红蛋白 (R-PE)565576基于蛋白质的荧光基团流式细胞仪
Tetramethylrhodamine (TRITC)552578小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
红色荧光蛋白(RFP)555584表达的荧光蛋白显微镜;流式细胞仪
NovaFluor Yellow 590563594基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Alexa Fluor 568579603小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
PE-eFluor 610565606基于 Phiton 的串联染料流式细胞仪
Texas Red (及 Texas Red-X)595613小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Yellow 610551614基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Alexa Fluor 594590618小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Yellow 660550664基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Yellow 690551691基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Yellow 700551701基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Yellow 730551730基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Yellow 755552755基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
PE-Cyanine7569780基于 Phiton 的串联染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学性质检测平台
NovaFluor Red 660637658基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
别藻蓝蛋白 (APC)651660基于蛋白质的荧光基团流式细胞仪
Cy5647665小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
eFluor 660651668小分子有机染料流式细胞仪
Alexa Fluor 647650671小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Red 685637685基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Blue 690672688基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Alexa Fluor 660663691小分子有机染料流式细胞仪
NovaFluor Red 700637701基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Alexa Fluor 680681704小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Red 710637713基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Alexa Fluor 700696719小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Red 725636725基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Red 755636755基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学性质检测平台
Alexa Fluor 750752776小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
APC-eFluor 780756785基于 Phiton 的串联染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
基于激光类型查看流式荧光基团
查看以峰值发射波长分类的荧光基团
荧光染料激发发射化学特性检测平台
Brilliant Ultra Violet 395347399聚合物染料流式细胞仪
Alexa Fluor 405401422小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Brilliant Violet 421406423聚合物染料流式细胞仪
Super Bright 436413431聚合物染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学特性检测平台
Alexa Fluor 350343441小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
eFluor 450405445小分子有机染料流式细胞仪
Pacific Blue404455小分子有机染料流式细胞仪
香豆素和香豆素衍生物387470小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Brilliant Violet 480437478聚合物染料流式细胞仪
青色荧光蛋白 (CFP)435485表达的荧光蛋白显微镜;流式细胞仪
Brilliant Ultra Violet 496348493串联聚合物染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学特性检测平台
eFluor 506419508小分子有机染料流式细胞仪
绿色荧光蛋白(GFP)488510表达的荧光蛋白显微镜;流式细胞仪
Pacific Green411510小分子有机染料流式细胞仪
BODIPY FL502511小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Blue 510493513基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Fluorescein (FITC)498517小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Alexa Fluor 488499520小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Qdot 525 探针300525量子点显微镜;流式细胞仪
Oregon Green 488498526小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Blue 530508527基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学特性检测平台
Pacific Orange400551小分子有机染料流式细胞仪
Alexa Fluor 532534553小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Blue 555493555基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Brilliant Ultra Violet 563349563串联聚合物染料流式细胞仪
Qdot 565 探针300564量子点显微镜;流式细胞仪
Cy3554566小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Yellow 570551566基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Alexa Fluor 555553568小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Alexa Fluor 561556569小分子有机染料流式细胞仪
Alexa Fluor 546561572小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
R-藻红蛋白 (R-PE)565576基于蛋白质的荧光基团流式细胞仪
Tetramethylrhodamine (TRITC)552578小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
红色荧光蛋白(RFP)555584表达的荧光蛋白显微镜;流式细胞仪
NovaFluor Blue 585493586基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Yellow 590563594基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学特性检测平台
Super Bright 600414601串联聚合物染料流式细胞仪
Alexa Fluor 568579603小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Qdot 605 探针300603量子点显微镜;流式细胞仪
Brilliant Violet 605405605串联聚合物染料流式细胞仪
PE-eFluor 610565606基于 Phiton 的串联染料流式细胞仪
Brilliant Ultra Violet 615350607串联聚合物染料流式细胞仪
Texas Red (及 Texas Red-X)595613小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Yellow 610551614基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Blue 610-30S508615基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Blue 610-70S492616基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Alexa Fluor 594590618小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学特性检测平台
Super Bright 645414645串联聚合物染料流式细胞仪
Brilliant Violet 650407646串联聚合物染料流式细胞仪
Qdot 655 探针300654量子点显微镜;流式细胞仪
NovaFluor Red 660637658基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Brilliant Ultra Violet 661349659串联聚合物染料流式细胞仪
别藻蓝蛋白 (APC)651660基于蛋白质的荧光基团流式细胞仪
NovaFluor Blue 660-40S508664基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Yellow 660550664基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Cy5647665小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Blue 660-120S492665基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
eFluor 660651668小分子有机染料流式细胞仪
Alexa Fluor 647650671小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
PerCP-Cyanine5.5489679基于 Phiton 的串联染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学特性检测平台
NovaFluor Red 685637685基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Blue 690672688基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Alexa Fluor 660663691小分子有机染料流式细胞仪
NovaFluor Yellow 690551691基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Red 700637701基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Yellow 700551701基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Qdot 705 探针300702量子点显微镜;流式细胞仪
Super Bright 702413702串联聚合物染料流式细胞仪
Alexa Fluor 680681704小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
PerCP-eFluor 710482708基于 Phiton 的串联染料流式细胞仪
Brilliant Violet 711406711串联聚合物染料流式细胞仪
NovaFluor Red 710637713基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Alexa Fluor 700696719小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Red 725636725基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学特性检测平台
NovaFluor Yellow 730551730基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Brilliant Ultra Violet 737350740串联聚合物染料流式细胞仪
NovaFluor Red 755636755基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Yellow 755551755基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Alexa Fluor 750752776小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
PE-Cyanine7569780基于 Phiton 的串联染料流式细胞仪
Super Bright 780413780串联聚合物染料流式细胞仪
APC-eFluor 780756785基于 Phiton 的串联染料流式细胞仪
Brilliant Violet 786406788串联聚合物染料流式细胞仪
Qdot 800 探针300792量子点显微镜;流式细胞仪
Brilliant Ultra Violet 805349804串联聚合物染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学特性检测平台
Brilliant Ultra Violet 395347399聚合物染料流式细胞仪
Alexa Fluor 405401422小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Brilliant Violet 421406423聚合物染料流式细胞仪
Super Bright 436413431聚合物染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学特性检测平台
Alexa Fluor 350343441小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
eFluor 450405445小分子有机染料流式细胞仪
Pacific Blue404455小分子有机染料流式细胞仪
香豆素和香豆素衍生物387470小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Brilliant Violet 480437478聚合物染料流式细胞仪
青色荧光蛋白 (CFP)435485表达的荧光蛋白显微镜;流式细胞仪
Brilliant Ultra Violet 496348493串联聚合物染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学特性检测平台
eFluor 506419508小分子有机染料流式细胞仪
绿色荧光蛋白(GFP)488510表达的荧光蛋白显微镜;流式细胞仪
Pacific Green411510小分子有机染料流式细胞仪
BODIPY FL502511小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Blue 510493513基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Fluorescein (FITC)498517小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Alexa Fluor 488499520小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Qdot 525 探针300525量子点显微镜;流式细胞仪
Oregon Green 488498526小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Blue 530508527基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学特性检测平台
Pacific Orange400551小分子有机染料流式细胞仪
Alexa Fluor 532534553小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Blue 555493555基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Brilliant Ultra Violet 563349563串联聚合物染料流式细胞仪
Qdot 565 探针300564量子点显微镜;流式细胞仪
Cy3554566小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Yellow 570551566基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Alexa Fluor 555553568小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Alexa Fluor 561556569小分子有机染料流式细胞仪
Alexa Fluor 546561572小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
R-藻红蛋白 (R-PE)565576基于蛋白质的荧光基团流式细胞仪
Tetramethylrhodamine (TRITC)552578小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
红色荧光蛋白(RFP)555584表达的荧光蛋白显微镜;流式细胞仪
NovaFluor Blue 585493586基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Yellow 590563594基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学特性检测平台
Super Bright 600414601串联聚合物染料流式细胞仪
Alexa Fluor 568579603小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
Qdot 605 探针300603量子点显微镜;流式细胞仪
Brilliant Violet 605405605串联聚合物染料流式细胞仪
PE-eFluor 610565606基于 Phiton 的串联染料流式细胞仪
Brilliant Ultra Violet 615350607串联聚合物染料流式细胞仪
Texas Red (及 Texas Red-X)595613小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Yellow 610551614基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Blue 610-30S508615基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Blue 610-70S492616基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Alexa Fluor 594590618小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学特性检测平台
Super Bright 645414645串联聚合物染料流式细胞仪
Brilliant Violet 650407646串联聚合物染料流式细胞仪
Qdot 655 探针300654量子点显微镜;流式细胞仪
NovaFluor Red 660637658基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Brilliant Ultra Violet 661349659串联聚合物染料流式细胞仪
别藻蓝蛋白 (APC)651660基于蛋白质的荧光基团流式细胞仪
NovaFluor Blue 660-40S508664基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Yellow 660550664基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Cy5647665小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Blue 660-120S492665基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
eFluor 660651668小分子有机染料流式细胞仪
Alexa Fluor 647650671小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
PerCP-Cyanine5.5489679基于 Phiton 的串联染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学特性检测平台
NovaFluor Red 685637685基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Blue 690672688基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Alexa Fluor 660663691小分子有机染料流式细胞仪
NovaFluor Yellow 690551691基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Red 700637701基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Yellow 700551701基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Qdot 705 探针300702量子点显微镜;流式细胞仪
Super Bright 702413702串联聚合物染料流式细胞仪
Alexa Fluor 680681704小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
PerCP-eFluor 710482708基于 Phiton 的串联染料流式细胞仪
Brilliant Violet 711406711串联聚合物染料流式细胞仪
NovaFluor Red 710637713基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Alexa Fluor 700696719小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
NovaFluor Red 725636725基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料激发发射化学特性检测平台
NovaFluor Yellow 730551730基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Brilliant Ultra Violet 737350740串联聚合物染料流式细胞仪
NovaFluor Red 755636755基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
NovaFluor Yellow 755551755基于 Phiton 的 DNA 骨架染料流式细胞仪
Alexa Fluor 750752776小分子有机染料显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪
PE-Cyanine7569780基于 Phiton 的串联染料流式细胞仪
Super Bright 780413780串联聚合物染料流式细胞仪
APC-eFluor 780756785基于 Phiton 的串联染料流式细胞仪
Brilliant Violet 786406788串联聚合物染料流式细胞仪
Qdot 800 探针300792量子点显微镜;流式细胞仪
Brilliant Ultra Violet 805349804串联聚合物染料流式细胞仪
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光基团品牌
相关资源
流式细胞术实验方案
流式细胞术实验方案
多种实验方案可满足您的流式需求,涵盖从样品制备到多种细胞刺激条件、染色、免疫表型和数据分析方案。
获取手册
流式细胞分析适用的荧光染料和试剂选择指南
流式细胞分析适用的荧光染料和试剂选择指南
简单明了的海报形式,介绍了我们提供的各种染料和标记试剂。
获取指南
细胞成像分析实验方案
细胞成像分析实验方案
多种实验方案可满足您的成像需求,涵盖从样品与试剂制备到染色、标记和数据分析方法。
获取手册
Molecular Probes 为研究人员提供能够标记所需生物分子的标记试剂,用于免疫化学、荧光原位杂交(FISH)、细胞示踪、受体标记和细胞化学等相关应用,也可用于检测生物结构、生物功能及其相互作用。
我们也提供多种专为细胞标记及检测而优化的荧光染料标记的抗体、链霉亲和素、多肽、蛋白和追踪(指示)剂,以及信号放大底物等。
请使用下列快速指南选择最适合您实验所需的研究产品或点击资源链接查看更多选择。
我们提供种类齐全的高品质荧光染料
我们通过很多先进技术研发了一系列广谱荧光染料产品,下表列出了一些比较常用的品种。荧光染料的选择通常取决于具体实验方案及用于信号检测的仪器设备配置。如需了解更多有关荧光染料及其使用方法的详细信息,请点击下表中的染料名称。
荧光染料参数表
荧光染料参数表(下图举例)能够让您查看某一选定荧光染料的性能参数,并确定其是否适合于您的实验,以及最适合的实验方法。参数表将提供染料关键特性的介绍——更为详细的资料可到相应产品页面查看。
  • 初始亮度 是指示荧光染料的相对亮度,该值由摩尔消光系数和量子产率得出,这两个参数对于每一单个荧光染料来说都是特异性的。具有较高初始亮度的荧光染料适用于检测较低丰度的靶标。
  • 缓冲液中的光稳定性 是初始荧光强度在经过30秒连续照明后残留比率的相对百分比,该值在使用40x/1.4NA的物镜和100w汞-弧光灯作为光源的条件下,通过观察置于磷酸盐缓冲液中的样本获得。缓冲体系中光稳定性较高的染料将更适合于活细胞成像和检测等相关应用。
  • 抗淬灭剂中的光稳定性 是初始荧光强度在经历30秒连续照明后残留强度的相对百分比,该值在使用40x/1.4NA的物镜和100w汞-弧光灯作为光源的条件下,通过观察ProLong GoldSlowFade Gold抗淬灭剂中的样本获得。抗淬灭试剂中光稳定性较高的染料更适合于固定细胞样本的成像和检测实验。
  • 染色指数 是一个归一化数值,可用于比较不同荧光染料在流式细胞术应用中荧光亮度的差异;该值通过使用阳性区域的平均荧光强度(MFI)减去阴性区域的平均荧光强度得到的差值,再除以两倍的阴性区域标准差获得。
  • 激光束 表示流式细胞检测中常用的激光束
  • 通用检测通道 表示能够生成最佳成像结果的标准显微镜滤光片设置
  • 最大激发波长 表示获得峰值的激发波长(参见 荧光光谱查看器 以了解完整光谱)
  • 最大发射波长 表示获得峰值的发射波长(参见 荧光光谱查看器 以了解完整光谱)
  • 在超高分辨显微镜(SRM)中的性能 是标准化的值,可以比较不同荧光染料在SRM中的亮度。SRM值是荧光染料在最佳缓冲液体系中测定的亮度。
资源
Molecular Probes手册
Molecular Probes手册最新修订的第11版Molecular Probes手册是目前荧光标记及检测领域最完善的参考资料。Molecular Probes手册能够在荧光标记和检测实验中帮助您获得最佳的实验结果。请查看在线手册或订购纸质版手册。
抗淬灭试剂
抗淬灭试剂抗淬灭试剂能够抑制光漂白作用,最大程度地保存靶分子上标记的荧光信号。抗淬灭试剂对不同光谱的各类染料都具有很好的兼容性,是多色检测实验中特别重要的辅助工具。更为方便的是,一些抗淬灭试剂的配方中直接包含了核染料DAPI而免去了额外的复染步骤。
细胞染色工具
细胞染色工具请使用我们的模拟染色工具对您的细胞进行染色,以帮助您选择我们的招牌荧光染料获得重复性良好的实验结果。针对您的抗体探针、活性染料和复染剂来设计多色检测方案,从而创造出最完美标记的荧光细胞。
荧光光谱查看器
荧光光谱查看器对荧光光谱进行绘图和比较,并查看包括所有Molecular Probes荧光探针在内的常用荧光基团的光谱兼容性。荧光光谱查看器(Fluorescence SpectraViewer)工具在显微镜成像和流式细胞术两种应用中都适用。
CyTM 是 GE Healthcare 的商标或注册商标。
Brilliant Ultra Violet™ 和 Brilliant Violet™ 是 Becton, Dickinson 公司或其附属公司的商标或注册商标,经许可使用。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。