Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen DNA Ladder 可提供多种分子量大小范围、用于不同实验应用、以及提供不同的产品形式。对于Invitrogen DNA Ladder ,每个 DNA 片段都经过独有的色谱纯化技术进行纯化,所得到 DNA Ladder 的质量水平超越了行业标准。即使在室温长时间放置或经反复冻融,DNA Ladder 也可以保持稳定。
精确条带分析的关键在于选择最适合您特定实验应用的 DNA ladder。使用以下 Invitrogen DNA Ladder选择指南,助您选择所需的 DNA ladder。
产品 | 范围,碱基对(bp) | 片段经色谱纯化 | 即用型 | 提供的上样染料或缓冲液 |
---|---|---|---|---|
Invitrogen E-Gel DNA Ladder | 10 至 15,000 | 是 | 是 | 二甲苯蓝、柠檬黄(1X E-Gel 样品上样染料)或二甲苯蓝、Orange G(1X E-Gel 样品上样染料) |
Invitrogen TrackIt DNA Ladder | 1,000-10,000(高分子量) 100-2,000(低分子量) | 是 | 是 | TrackIt 靛蓝/黄色上样染料,TrackIt 靛蓝/橙色上样染料 |
Invitrogen Mass DNA Ladder | 10 至 15,000 | 是 | 否 | 提供 10X BlueJuice 凝胶上样缓冲液 |
Invitrogen DNA Ladder | 10 至 15,000 | 是 | 否 | 提供 10X BlueJuice 凝胶上样缓冲液 |
为了减少 DNA Ladder 包装和运输过程中的年碳排放量,我们的 DNA Ladder 使用室温(非绝热)运输。在室温下运输的产品已经过严格测试,确保室温运输不影响其品质和稳定性。
色谱纯化方法可为生产 Invitrogen DNA Ladder 提供高纯度和高品质的 DNA 片段。由于 DNA Ladder 中每个 DNA 片段的浓度均使用分光光度法进行测量,因此该方法还可实现精确的凝胶内定量。此外,色谱纯化不需要使用有机溶剂,更加环保。
查找核酸纯化和核酸分析相关的的技巧建议、疑难解答和其它资源。
输入货号或产品名称,搜索相关的手册、实验方案、材料安全数据表(MSDS)、产品文献和相关证明文件。
通过电子邮件或致电我们的技术应用科学家,咨询有关 DNA ladder 的其它问题