一体化的核酸电泳和凝胶成像系统
核酸电泳是一种常规的实验室 技术,是分子生物学研究的基础。 按照传统方法,进行凝胶电泳需要耗费大量的时间,包括制作凝胶、配制缓冲液、准备样本和 Ladder、上样和进行电泳,以及随时观察电泳结果及凝胶成像。E-Gel 核酸电泳系统的简单三步法实验流程简化了 DNA/RNA 电泳流程,节省了实验时间:无需制作凝胶、配制缓冲液或处理有毒染料。
E-Gel 预制凝胶电泳系统的三步法实验流程
E-Gel 预制琼脂糖凝胶电泳系统包括电泳仪设备、用于图像捕获的相机、预制琼脂糖凝胶、Ladder 和上样缓冲液,共同作用以简化核酸电泳实验流程。
三步法实验流程简单又方便:
  1. 上样
  2. 电泳
  3. 分析
电泳过程无需缓冲液即可进行,节省了实验时间,减少了繁琐的操作。
E-Gel 核酸电泳系统三步法
E-Gel 琼脂糖凝胶电泳和成像系统
与常规电泳方法相比,使用E-Gel 预制琼脂糖凝胶电泳系统可实现更快的电泳设置、运行和分析。
以下两种E-Gel核酸电泳系统均具备:
  • 直观的用户界面,配备预设的电泳程序
  • 内置透射仪,用于实时观察电泳情况
  • 高分辨率凝胶成像相机
  • 图像存储和联网能力
E-Gel Power Snap Plus 核酸电泳和凝胶成像系统
E-Gel Power Snap Plus 核酸电泳和凝胶成像系统为高通量核酸电泳分析而设计,同时兼容低通量核酸电泳分析。
E-Gel Power Snap 核酸电泳系统
E-Gel Power Snap 核酸电泳系统适用于运行 4 至 22 孔  的 E-Gel 预制琼脂糖凝胶。
    Invitrogen E-Gel 系列产品,使凝胶电泳体系更加完整
    为获取理想的电泳结果,E-Gel Power Snap 和 Power Snap Plus 必须与 Invitrogen E-Gel 系列产品搭配使用,其中包括:
    Invitrogen E-Gel 预制琼脂糖凝胶
    E-Gel 预制琼脂糖凝胶非常适合快速、便捷地获得 DNA 和 RNA 片段的电泳结果,可提供多种琼脂糖浓度和上样规格。
    探索 E-Gel 预制琼脂糖凝胶
    Invitrogen E-Gel DNA Ladder 和上样缓冲液
    E-Gel DNA Ladder 和上样缓冲液可使 E-Gel 预制琼脂糖凝胶具有更佳的核酸分离结果。
    探索 E-Gel Ladder 和上样缓冲液
    推荐实验室购买 E-Gel 核酸电泳系统
    使用 E-Gel 预制琼脂糖凝胶电泳系统可节省大量时间,这使其成为分子生物学实验室中的一项必要投资。查看以下这些资源,以便提出投资购买 E-Gel 核酸电泳系统的充分理由。
    申请试用下载申请书下载信函
    相关资源
    分子生物学视频
    观看分子生物学技术相关的学习视频。
    分子生物学网络研讨会
    观看实时或录制的网络研讨会,了解分子生物学相关的研究趋势。
    分子生物学文献
    查看分子生物学相关的白皮书、应用指南和技术说明。
    琼脂糖预制胶和Ladder
    查找适合您实验应用的 E-Gel 琼脂糖预制胶和 DNA Ladder。
    核酸电泳流程
    查看琼脂糖凝胶电泳和聚丙烯酰胺凝胶电泳的5大主要步骤,实现核酸样品的最佳分离和分析