Search Thermo Fisher Scientific
CRISPR 转染 |
转染是 CRISPR 核糖核蛋白 (RNP)、DNA 以及 RNA 分子被递送到细胞中的过程。CRISPR-Cas9 工作流程中具有挑战性的一个步骤是转染步骤,即如何将 CRISPR-Cas9 组分有效递送到选定的细胞系中。CRISPR 递送方法有很多,但最合适的方法根据应用的不同而不同。
在 Neon 电穿孔转染系统和 Invitrogen Lipofectamine 系列试剂之间,赛默飞世尔科技为所有 CRISPR 转染需求提供了完整的解决方案。对每个产品都开发了优化方案,以便于递送和高效转染。浏览以下指南,查找最满足您需求的基因编辑工作流程。
快速查找并购买转染工作流程中每个步骤所需的产品。
CRISPR 递送方法有几种,包括脂质纳米颗粒介导的转染和物理方法,如电穿孔转染和显微注射。
脂质转染,也称为脂质纳米颗粒介导的转染,是将 CRISPR DNA、RNA 或 RNP 通过一种称为脂质体的亚细胞结构递送到靶细胞的细胞质中的过程。
Lipofectamine 转染试剂可将 CRISPR-Cas9 轻松递送到多种细胞类型。Lipofectamine CRISPRMAX Cas9 转染试剂是递送 RNP 的优质解决方案,由TrueCut Cas9 蛋白和 TrueGuide 合成 sgRNA组成。
电穿孔转染通常用于转染难转染的细胞,其对靶细胞施加电流,在细胞膜上形成小开口。这些开口允许 CRISPR-Cas9 组分进入细胞。
Neon 转染系统是对所有哺乳动物细胞(包括原代细胞、干细胞和难转染细胞)进行 CRISPR-Cas9 转染的优秀选择。
慢病毒转导利用慢病毒载体将核酸转移到细胞内。Cas9 慢病毒进入细胞后,CRISPR-Cas9 系统就会修饰细胞 DNA。随后,这种转基因宿主将继续表达基因修饰。慢病毒转导通常用于构建持续表达感兴趣的 CRISPR 修饰序列的稳定细胞系。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。