Search Thermo Fisher Scientific
以 RNA 为模板,通过反转录反应获得互补 DNA(cDNA)。之后cDNA 可作为 RNA 研究中各种下游实验应用(如基因表达)的模板;因此,cDNA 合成是许多分子生物学研究方案的第一步。如果您是 cDNA 合成新手,或是有经验的研究人员但想要进一步优化实验方案,可以考虑使用以下五个关键步骤来助您确保获得最高的 cDNA 合成效率。
RNA 是 cDNA 合成的模板。总 RNA 通常用于合成 RT-(q)PCR 等下游实验应用所需的 cDNA,而特定类型的 RNA(例如,信使 RNA (mRNA),miRNA 等小 RNA )可经过富集用于 cDNA 文库构建和 miRNA 图谱分析等实验应用。
保持 RNA 的完整性至关重要,需要在RNA提取、处理、储存和实验使用过程中采取特殊的保护措施。防止 RNA 降解的最佳方法包括佩戴手套、使用防气溶胶吸头移取溶液、使用 无核酸酶的实验器具和试剂以及对实验区域进行 去污染 处理。
根据来源材料(如血液、组织、细胞、植物)的类型和实验目标,有 多种 RNA 分离和纯化方法可供选择。分离纯化 RNA流程的主要目标是稳定 RNA 分子、抑制 RNase 酶,并通过合适的储存和提取方法尽可能提高RNA产量。最佳的纯化方法可以去除干扰酶活性的内源性化合物,如植物组织中的复合多糖和腐殖酸,以及反转录酶的常见抑制剂,如盐、金属离子、乙醇和苯酚。分离纯化后,将 RNA 保存在 –80°C 下并尽量减少反复冻融。
有些情况下,痕量基因组 DNA(gDNA)可能会与 RNA 共同被纯化出来。污染性 gDNA 会干扰反转录反应,并导致 RT-qPCR 等一些灵敏度较的实验应用出现假阳性、高背景或低检测率。
去除 gDNA 的传统方法是在 RNA 分离纯化过程中加入 DNase I。在 cDNA 合成之前,必须完全去除 DNase I,因为残留的酶会使单链 DNA 降解。但是,DNase I 失活步骤可能会导致 RNA 降解或样品损失。
双链特异性 DNase 可用作 DNase I 的替代品来去除污染性 gDNA,同时不影响 RNA 或单链 DNA。其热失活特性使其能在相对温和的温度(如 55℃)下即可轻松失活,同时没有其它负面影响。因而在反转录反应之前,可以将这种双链特异性热失活 DNase 与 RNA 在 37°C 下孵育 2 分钟,以实现实验流程的简化(图 1)。
分子生物学中使用的大多数反转录酶来源于禽成髓细胞瘤病毒(AMV)或莫洛尼鼠白血病病毒(MMLV)的 pol 基因。AMV 反转录酶是首批分离出来用于实验室 cDNA 合成的反转录酶之一。该酶具有较强的 RNase H 活性,可降解 RNA:cDNA 复合物中的 RNA,产生较短的 cDNA 片段(<5 kb)。
MMLV 反转录酶因其为单体结构而成为常用的替代品,可对重组酶进行更方便的克隆和修饰。虽然 MMLV 的热稳定性低于 AMV 反转录酶,但其具有较低的 RNase H 活性,因此具有更高的长链 cDNA(<7 kb)合成能力。
为了进一步改善 cDNA 合成,MMLV 反转录酶经过改进具有更低的 RNase H 活性(即突变的RNase H 结构域或 RNase H–)、更高的热稳定性(高达 55℃)和更强的持续合成能力(65 倍以上)。这些属性可增加 cDNA 合成的长度和产量,提高灵敏度,增强抑制剂耐受性并缩短反应时间(表 1)。
AMV 反转录酶 | MMLV 反转录酶 | 改进型 MMLV 反转录酶 (如,Invitrogen SuperScript IV 反转录酶) | |
---|---|---|---|
RNase H 活性 | 高 | 中 | 低 |
反应温度 (推荐最高温度) | 42°C | 37°C | 55°C |
反应时间 | 60 min | 60 min | 10 min |
靶基因长度 | ≤5 kb | ≤7 kb | ≤12 kb |
相对产量 (对于复杂或不纯 RNA 样本) | 中 | 低 | 高 |
除酶和引物之外,反转录的主要反应组分还包括 RNA 模板(预处理以去除基因组 DNA)、缓冲液、dNTP、DTT、RNA酶抑制剂和无核酸酶水(图 2)。
组分 | 关键特性 |
---|---|
RNA 模板 | 保持 RNA 的完整性极为重要,需要在RNA提取、处理、储存和实验使用过程中采取一些特殊的预防措施(见第 1 步): |
反应缓冲液 |
|
dNTP |
|
DTT |
|
通常包含在反应缓冲液中或添加至反转录反应中,用于防止 RNA 降解。RNA酶可能会:
| |
通过以下方法完全去除其中可能的 RNA酶:
污染性 RNA酶不能通过简单的过滤步骤去除,并且由于 RNA 酶具有热稳定性,因此,无法通过高压去除。 |
反转录反应包含三个主要步骤:引物退火、DNA 聚合和酶失活。这些步骤的温度和持续时间因引物、靶标 RNA 和使用的反转录酶而有所不同。
关键步骤为 DNA 聚合。在此步骤中,反应温度和持续时间可能会根据引物选择和所用的反转录酶而变化。当使用随机六聚体引物时,建议在加入酶后,在室温(~25℃)下孵育 10 分钟以延伸引物。
反转录酶的热稳定性各不相同,而热稳定性决定了每种酶的最佳聚合温度。使用热稳定的反转录酶,可达到更高的反应温度(如,50℃),有助于高 GC 含量或具有复杂二级结构 RNA 的变性,同时不会影响酶活性(图 3)。使用这种酶可通过高温孵育增加 cDNA 产量和合成长度。
聚合时间取决于反转录酶的持续合成能力,即单次聚合过程中加入的核苷酸数量。例如,持续合成能力较低的野生型 MMLV 反转录酶通常需要 >60 min 才能完成 cDNA 合成。相比之下,持续合成能力较高的改进型反转录酶可能只需要 10 min 时间就可以合成 9 kb cDNA。
RNA 是 cDNA 合成的模板。总 RNA 通常用于合成 RT-(q)PCR 等下游实验应用所需的 cDNA,而特定类型的 RNA(例如,信使 RNA (mRNA),miRNA 等小 RNA )可经过富集用于 cDNA 文库构建和 miRNA 图谱分析等实验应用。
保持 RNA 的完整性至关重要,需要在RNA提取、处理、储存和实验使用过程中采取特殊的保护措施。防止 RNA 降解的最佳方法包括佩戴手套、使用防气溶胶吸头移取溶液、使用 无核酸酶的实验器具和试剂以及对实验区域进行 去污染 处理。
根据来源材料(如血液、组织、细胞、植物)的类型和实验目标,有 多种 RNA 分离和纯化方法可供选择。分离纯化 RNA流程的主要目标是稳定 RNA 分子、抑制 RNase 酶,并通过合适的储存和提取方法尽可能提高RNA产量。最佳的纯化方法可以去除干扰酶活性的内源性化合物,如植物组织中的复合多糖和腐殖酸,以及反转录酶的常见抑制剂,如盐、金属离子、乙醇和苯酚。分离纯化后,将 RNA 保存在 –80°C 下并尽量减少反复冻融。
有些情况下,痕量基因组 DNA(gDNA)可能会与 RNA 共同被纯化出来。污染性 gDNA 会干扰反转录反应,并导致 RT-qPCR 等一些灵敏度较的实验应用出现假阳性、高背景或低检测率。
去除 gDNA 的传统方法是在 RNA 分离纯化过程中加入 DNase I。在 cDNA 合成之前,必须完全去除 DNase I,因为残留的酶会使单链 DNA 降解。但是,DNase I 失活步骤可能会导致 RNA 降解或样品损失。
双链特异性 DNase 可用作 DNase I 的替代品来去除污染性 gDNA,同时不影响 RNA 或单链 DNA。其热失活特性使其能在相对温和的温度(如 55℃)下即可轻松失活,同时没有其它负面影响。因而在反转录反应之前,可以将这种双链特异性热失活 DNase 与 RNA 在 37°C 下孵育 2 分钟,以实现实验流程的简化(图 1)。
分子生物学中使用的大多数反转录酶来源于禽成髓细胞瘤病毒(AMV)或莫洛尼鼠白血病病毒(MMLV)的 pol 基因。AMV 反转录酶是首批分离出来用于实验室 cDNA 合成的反转录酶之一。该酶具有较强的 RNase H 活性,可降解 RNA:cDNA 复合物中的 RNA,产生较短的 cDNA 片段(<5 kb)。
MMLV 反转录酶因其为单体结构而成为常用的替代品,可对重组酶进行更方便的克隆和修饰。虽然 MMLV 的热稳定性低于 AMV 反转录酶,但其具有较低的 RNase H 活性,因此具有更高的长链 cDNA(<7 kb)合成能力。
为了进一步改善 cDNA 合成,MMLV 反转录酶经过改进具有更低的 RNase H 活性(即突变的RNase H 结构域或 RNase H–)、更高的热稳定性(高达 55℃)和更强的持续合成能力(65 倍以上)。这些属性可增加 cDNA 合成的长度和产量,提高灵敏度,增强抑制剂耐受性并缩短反应时间(表 1)。
AMV 反转录酶 | MMLV 反转录酶 | 改进型 MMLV 反转录酶 (如,Invitrogen SuperScript IV 反转录酶) | |
---|---|---|---|
RNase H 活性 | 高 | 中 | 低 |
反应温度 (推荐最高温度) | 42°C | 37°C | 55°C |
反应时间 | 60 min | 60 min | 10 min |
靶基因长度 | ≤5 kb | ≤7 kb | ≤12 kb |
相对产量 (对于复杂或不纯 RNA 样本) | 中 | 低 | 高 |
除酶和引物之外,反转录的主要反应组分还包括 RNA 模板(预处理以去除基因组 DNA)、缓冲液、dNTP、DTT、RNA酶抑制剂和无核酸酶水(图 2)。
组分 | 关键特性 |
---|---|
RNA 模板 | 保持 RNA 的完整性极为重要,需要在RNA提取、处理、储存和实验使用过程中采取一些特殊的预防措施(见第 1 步): |
反应缓冲液 |
|
dNTP |
|
DTT |
|
通常包含在反应缓冲液中或添加至反转录反应中,用于防止 RNA 降解。RNA酶可能会:
| |
通过以下方法完全去除其中可能的 RNA酶:
污染性 RNA酶不能通过简单的过滤步骤去除,并且由于 RNA 酶具有热稳定性,因此,无法通过高压去除。 |
反转录反应包含三个主要步骤:引物退火、DNA 聚合和酶失活。这些步骤的温度和持续时间因引物、靶标 RNA 和使用的反转录酶而有所不同。
关键步骤为 DNA 聚合。在此步骤中,反应温度和持续时间可能会根据引物选择和所用的反转录酶而变化。当使用随机六聚体引物时,建议在加入酶后,在室温(~25℃)下孵育 10 分钟以延伸引物。
反转录酶的热稳定性各不相同,而热稳定性决定了每种酶的最佳聚合温度。使用热稳定的反转录酶,可达到更高的反应温度(如,50℃),有助于高 GC 含量或具有复杂二级结构 RNA 的变性,同时不会影响酶活性(图 3)。使用这种酶可通过高温孵育增加 cDNA 产量和合成长度。
聚合时间取决于反转录酶的持续合成能力,即单次聚合过程中加入的核苷酸数量。例如,持续合成能力较低的野生型 MMLV 反转录酶通常需要 >60 min 才能完成 cDNA 合成。相比之下,持续合成能力较高的改进型反转录酶可能只需要 10 min 时间就可以合成 9 kb cDNA。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。