トランスレーショナル研究や臨床研究に固有の要件に応えるシンプルで使用が簡単な遺伝子解析アッセイをさまざまご提供しています。特記がない限り、すべての試薬は研究用途にのみ使用でき、人間や動物への診断や治療への利用はできません。
TaqMan アッセイ:リアルタイム PCR 用のプローブおよびプライマーのセット
試験管を見つめる科学者。
TaqMan™ アッセイは、リアルタイム PCR 用に予め設計されたプローブとプライマーのセットです。すぐに使用可能な状態で提供され、共通のサーマルサイクルコンディションで使用できる設計になっています(複数の目的アッセイを同時にランできます)。TaqMan® アッセイは定量的な遺伝子発現解析のゴールドスタンダードテクノロジーとして認められており、ゲノム DNA 解析にも広く使用されています。各 TaqMan® アッセイは、個々のチューブまたはプレートフォーマットで利用できます。
  • TaqMan® アレイプレート:96 ウェルまたは 384 ウェルのプレートは、これらのプレートサイズに対応しているすべての リアルタイム PCR 機器で使用できます。標準および高速サイクルのプレートが利用可能。
  • TaqMan® アレイカード:シングルまたはマルチチャネルピペッターでロードできる 384 ウェルマイクロ流体カードで、ViiA™ 7 または 7900HT Fast リアルタイム PCR システムで使用可能
  • OpenArray® プレート: QuantStudio™ 12K Flex で実行できる 3,072 反応の OpenArray® プレートでは多数のアッセイを実行可能
  • Lyophilized TaqMan® Gene Expression Assays、マスターミックス付き:TaqMan® Gene Expression Assays、凍結乾燥マスターミックス付き — サンプルを追加するだけで使用可能
TaqMan 遺伝子発現アッセイ
遺伝子発現解析用にデザインされたリアルタイム PCR プライマー・プローブセットです。 (ヒト遺伝子転写産物に対して >210,000 アッセイ) —すべてのアッセイは、 弊社のバイオインフォマティクスパイプラインを使用してデザインされています。優れた特異性、高い感度、広いダイナミックレンジを特長とし、FAM™ または VIC® の蛍光ラベルを選択できます。
TaqMan SNP ジェノタイピング解析
TaqMan SNP Genotyping Assays はとてもシンプルなワークフローで迅速かつ正確なジェノタイピングを行えます。450 万のヒト SNP アッセイが事前に設計済みで、160,000(コード領域アッセイは 70,000 以上)が検証済みであり、さらに、がんや遺伝子疾患の標的に関わる研究に特異的な多数のアッセイがあります。
TaqMan 薬物代謝ジェノタイピング解析
薬剤の有効性や毒性への影響が大きいことが示されている薬物代謝酵素(DMEs)や薬物輸送体をコードする 221 遺伝子の中の遺伝子多型を検出するアッセイです。約2700アッセイが該当します。
TaqMan Fusion 転写産物解析
融合遺伝子転写産物のあらゆる切断点をカバーするよう設計された TaqMan アッセイです。がん関連のマーカーをターゲットにしています。
TaqMan コピー数多型解析
ヒトゲノムのコピー数多型(CNV)を迅速かつ簡単に解析できます。現在利用可能な CNV 解析手法のうち極めてシンプルなワークフローを用いることで、わずか 3 ~ 4 時間で結果を取得できます。
TaqMan 変異検出解析
TaqMan Mutation Detection Assays は、野生型ゲノム DNA(gDNA)をバックグラウンドとして特定 DNA の変異を検出あるいは混入割合を定量できるようにデザインされています。こうしたアッセイの基礎となっているのは castPCR™ として知られる 競合的対立遺伝子特異的 TaqMan® PCR テクノロジーであり、特異性が高く、ヒトがん細胞の gDNA サンプル中の存在率 0.1%未満の変異が検出可能です。弊社の豊富な製品ラインを用いたアッセイを用いて、KRAS、BRAF、EGFR などの主要な遺伝子変異を検出・定量できます。
TaqMan PreAmp プールおよび PreAmp マスターミックス
貴重なサンプルからより多くの遺伝子をリアルタイム PCR で検出できるように、少量の cDNA を増幅バイアスなしで増やすことができます。TaqMan® PreAmp プール は、各 TaqMan® アッセイから構築、または TaqMan® アレイカードと組み合わせて事前に構成されたプールとして購入することもできます。
TaqMan タンパク質解析
幹細胞の多能性マーカータンパク質を定量する用に デザインされたTaqMan Protein Assay Kiや、 TaqMan Protein Assay Open Kitで任意の抗体を使用してタンパク質発現を定量できます。どちらのアッセイを使用しても、サンプルインプットは従来のタンパク質解析法に比べて 10 ~ 500 倍少なく(細胞数で 5 ~ 500、総タンパク質 1 ~ 100 ng を含む組織溶解物)、感受性の高い定量データを 4 時間未満で取得できます。
TaqMan MicroRNA アッセイ
microRNA を定量するための TaqMan アッセイです。測定ターゲットごとに個別チューブで提供しています。そのほか、miRBase データベースに記載されているほとんどすべての microRNA を網羅的に定量できる 384 ウェルの TaqMan アレイカードもご利用いただけます。
QuantiGene Plex DNA CNV Assay
QuantiGene™ Plex DNA CNV Assayは、ハイブリダイゼーションを利用した96 ウェルフォーマットのアッセイシステムです。xMAP™ Luminex™ 磁気ビーズおよび branchedDNA(bDNA)シグナル増幅技術により、1 ウェルあたり 3 ~ 33 の標的 DNA を測定します。シグナル検出には Luminex 機器を使用します。
独自の利点
  • 優れた精度で、同時に複数の標的 DNA を測定
  • 臨床で実績のある branched DNA(bDNA)シグナル増幅技術を用いた高感度検出
  • 標的 DNA を直接定量 — DNA 抽出と PCR 増幅に伴うバイアスを回避
  • アッセイの最適化が不要
  • 高精度 — 全工程(サンプルの単離から結果まで)の変動係数(CV)が 15未満
  • DNA 1 コピーの違いを区別
詳細はこちらから ›
リアルタイム PCR(qPCR)用試薬
リアルタイム PCR のために標準化されたマスターミックスには、サンプルとターゲット遺伝子に特異的なプローブとプライマーセット以外の PCR 反応に必要なすべてが含まれています。PCR では DNA テンプレートを必要とするため、最初に RNA サンプルからの逆転写により、リアルタイム PCR で使用できる cDNA を作成する必要があります。弊社は多様な要求に応えるマスターミックスおよび試薬を 15 年以上にわたり開発してきました。
RNA サンプル
One-Step SuperScript® qRT-PCR Universal Kits
高感度で使いやすく、コンタミネーションの恐れがないリアルタイム PCR 反応系として設計されています。
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR 試薬
ターゲット RNA の高感度かつ安定した増幅を可能にするように開発された、迅速なシングルチューブのリアルタイム RT-PCR 手順により、約 1 時間以内に結果を得ることができます。
TaqPath™ 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG(Applied Biosystems®)
TaqPath™ 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG は、安定的な増幅と再現性に優れたワンステップの病原体検出および遺伝子発現定量実験のために開発されています。4X 濃度のシングルチューブにはは、耐熱性 MMLV 逆転写酵素、dNTPs、UNG、ROX™ 色素、および熱安定性 Fast DNA ポリメラーゼが含まれており、試薬調整が容易に可能です。
DNA サンプル
TaqMan® Fast Advanced Master Mix
microRNA 解析や迅速な遺伝子発現解析などを含む様々なリアルタイム PCR アプリケーションにおいて、高い性能を発揮するマスターミックスです。
TaqPath™ qPCR Master Mix, CG(Applied Biosystems®)
TaqPath™ qPCR Master Mix, CG は、TaqMan® Fast Advanced Master Mix と同様の性能を備えています。さらに、本製品は汎用試薬であり、Ct の一貫性およびさまざまな反応系にわたるダイナミックレンジについて、すべてのロットにおいて、ロット間における再現性を保証する機能性試験を実施しています。 厳しい品質管理と優れた性能を有する TaqPath™ qPCR Master Mixは、疾病やウィルスの診断検査や研究開発のニーズに最適な製品です。
DNA & RNA サンプル
TaqMan® Fast Virus 1-Step Master Mix
RNA ウィルス および DNA ウィルスの両方に対応したシングルチューブ形式の試薬で、一般的な PCR 反応阻害剤の存在下でも高い感度のリアルタイム RT-PCR が可能です。
次世代半導体シーケンシング
Ion AmpliSeq™ テクノロジーは、各生物種の遺伝子またはゲノム領域を対象としたターゲットシーケンシングを手頃に実現する、シンプルで迅速なライブラリ構築を提供します。Ion AmpliSeq™ テクノロジーは非常に高度なマルチプレックス PCR をベースとしているため、遺伝子セットをターゲットとするのに必要なインプット DNA は 10 ng と少なく、 FFPE 試料のシーケンシングを Ion PGM™ システムでルーチン化します。
研究を転換させる多様な Ion AmpliSeq™ パネルからお選びください。
  • Ion AmpliSeq™ Ready-to-Use パネル:あらかじめデザインされた Ion AmpliSeq™ Ready-to-Use パネルは、がんや遺伝性疾患の遺伝子を広範囲にカバーしており、研究者はプライマー設計やターゲット遺伝子の選択ステップに労力をかけることなく、データ解析に専念できます。
  • Ion AmpliSeq™ カスタムパネル:Ion AmpliSeq™ デザイナーを使用し、オンラインで目的の遺伝子名を入力するだけでカスタム設計された Ion AmpliSeq™ パネルがデザインでき、最大限に柔軟性を発揮することが可能です。
  • Ion AmpliSeq™ Community パネル:Ion AmpliSeq™ Community パネルは主要な疾病研究者とともに設計されており、具体的な研究ニーズを満たすためにターゲット遺伝子を選択した解析が可能なだけでなく、デザイン済みの Community パネルをカスタマイズすることも可能です。
サイクルシーケンシング用の BigDye® キット
Big Dye の動画
操作性に優れた業界最高レベルのサイクルシーケンシングワークフローは、高い再現性を担保し、革新的な試薬によりプロトコルのスリム化と、高品質でロングリードなシーケンスを実現しています。
エンドポイント PCR
AmpliTaq Gold® 360 製品
AmpliTaq Gold® 360 マスターミックスと標準およびホットスタート PCR 用の DNA ポリメラーゼは、シーケンシングアプリケーション用に最適化されています。特異性、再現性、および収量に優れた広範囲なターゲットを増幅できます。環境への影響を軽減するため、これらの製品は室温で出荷されます。
汎用試薬(GPR)
妥協のない品質と性能の TaqPath™ マスターミックスとサンガー法シーケンシング用試薬、機器用消耗品は、難しいアプリケーションでも可能性が広がるように設計されています。弊社はリアルタイム PCR(qPCR)における長年の技術的リーダーシップとサンガー法シーケンシングを組み合わせ、臨床研究や診断開発向けに信頼性が高く汎用性に優れた革新的ツールを 臨床ラボにを提供しています。
GPR 試薬の詳細を見る