Ion Community と Ion AmpliSeq™ テクノロジーを活用することにより、ライフテクノロジーズから Ion AmpliSeq™ Community パネルを提供します。 最先端の疾患研究者によりデザインされた Ion AmpliSeq™ Community パネルは、がんや遺伝病研究を加速するために選定されたターゲット遺伝子群を提供します。 疾患研究は、Communityで広く利用可能なこれらのパネルにより格段にシンプルになります。 さらに、柔軟な設計により、いずれのIon AmpliSeq™ Community パネルもご自身の研究に合うようカスタマイズすることができます。
Ion AmpliSeq™ Colon and Lung Cancer パネル
- Analyzes hotspots in 22 genes with coverage of over 500 mutations implicated in colon and lung cancer. The gene content of this panel is designed with a consortium of 8 leading researchers and is currently being tested using 180 different samples including FFPE tissue.
- OncoNetwork consortium members include: Drs. Christoph Noppen1, Aldo Scarpa2, Pierre Laurent Puig3, Nicola Normanno4, Ian Cree 5, Orla Sheils6, Ludovic Lacroix7, Marjolijn Ligtenberg.8
1 VIOLLIER AG Basel, Switzerland, 2ARC-NET University of Verona Italy, 3 Université Paris Descartes, Paris, France, 4 Centro Ricerche Oncologiche Mercogliano, Italy , 5 Warwick University Medical School, United Kingdom , 6 Trinity College Dublin, Ireland, EIRE, 7 Institut Gustave Roussy (IGR) Paris, France, 8 Radboud University Nijmegen Medical Centre, The Netherlands
Ion AmpliSeq™ AML パネル
- Analyzes the coding regions of known mutations in 21 commonly mutated genes in acute myeloid leukemia (AML).
- Design is currently in progress with input from Drs. Kojo Elenitoba-Johnson and Bryan Betz from the Molecular Diagnostics Laboratory at the University of Michigan, Department of Pathology.
Ion AmpliSeq™ BRCA1&2 Panel
- Analyzes the coding regions of BRCA1 and BRCA2 genes. Mutations in tumor suppressor genes BRCA1 and BRCA2 have been implicated in hereditary breast and ovarian cancer
- Design and validation is currently in progress with input from Drs. Marjolijn Ligtenberg and Arjen Mensenkamp from Radboud University Nijmegen Medical Centre, The Netherlands, and with Drs. Jose Carlos Machado and Jose Luis Costa from The Institute of Molecular Pathology and Immunology of the University of Porto.
Ion AmpliSeq™ CFTR パネル
Analyzes all exons, intron-exon boundaries and UTRs that contain common mutations in the cystic fibrosis transmembrane regulator (
CFTR) gene. Mutations of this gene are associated with cystic fibrosis.
Ion AmpliSeq™ Cardio パネル
Analyzes all exons and UTRs of 62 genes commonly implicated in cardiomyopathies, channelopathies/arrhythmias, and structural heart defects.
Ion AmpliSeq™ TP53 パネル
- Analyzes all exons and UTRs of TP53 gene. This gene encodes tumor suppressor protein p53 and is one of the most studied genes in human cancer research.
- Design is currently in progress with Dr. Anne-Lise Børresen-Dale and her lab at the Norwegian Radium Hospital, Institute for Cancer Research.
Developed with input from the community, available to the community
最先端の研究者によりデザインされた Ion AmpliSeq™ Community パネルは現在性能の確認中ですが、まもなくampliseq.comからご利用頂けます。
- Ion Community にてIon Community アカウントを作成
- ampliseq.com から Ion Community アカウントでログイン
- 「Panels」タブを選択し、「community panels」からパネルデザインの確認とご注文が可能
ここで提供している内容は、開発中製品に関連するため、予告なしに変更される場合があります。
本製品は研究用にのみ使用できます。 診断用には使用できません。