Search Thermo Fisher Scientific
使いやすさ | 拡張性 | 速度 |
---|---|---|
ご自分のパネルにカスタマイズ | 1 プールあたり 12から6,144アンプリコン | デザインの登録はわずか数分 |
10 ng of input DNA | 1 ~数百の遺伝子 | 2時間で自動でプライマーデザイン |
シンプルなPCRによるターゲットセレクション | マルチプレックスのための 96 バーコード | • 3.5 時間でのライブラリ作製 |
If the Ion AmpliSeq™ カタログパネルが 目的に合わない場合でも、オンラインで一部のターゲット領域だけを選択したり、特定のゲノム領域を入力して、自分だけのIon AmpliSeq™ カスタムパネルを作成することもできます。
カスタムパネルのデザインとオーダーは Ion AmpliSeq™ Designer—無料のオンラインデザインツールで簡単にできます。 このツールは、ヒトゲノムの配列解析のために開発、最適化および検証しました。 お客様は、HUGO の遺伝子シンボルまたは hg19 座標をもとにした遺伝子領域のリストを準備するだけです。 このソリューションを使用するには、Ion Community への登録が必要です。
カスタムパネルは2種類の形状で届けられます: すぐに使うことができるマルチプレックスプライマープールのチューブとそれぞれのプライマーペアが濃縮された384ウェルプレート。 ≤96 プライマーペアのカスタムパネルの場合は、2,250反応分が届きます。 > 96 プライマーペアのカスタムパネルの場合は、9,000反応分が届きます。
製品仕様 | 実測値 |
---|---|
1プールあたりの必要DNA量 | 10 ng |
1プールあたりのプライマーペア数 | 12 ~ 6,144 |
ターゲットサイズ | 1 kb to 5 Mb |
ターゲットデザイン領域 | >90% |
カバレッジ形成領域 | >85% |
*Performance values will vary with each custom design
Target design rate—bases covered by the insert region of amplicons out total target bases submitted
Typical coverage uniformity—bases covered at > 20% of the mean coverage
Ion AmpliSeq™ Cancer Hotspot Panel Flyer v2
Ion AmpliSeq™ Cancer Panel Application Note
Ion AmpliSeq™ DNA Custom Panels Flyer
Ion AmpliSeq™ Custom Panels Application Note
Ion AmpliSeq™ Comprehensive Cancer Panel Flyer
Ion AmpliSeq™ Comprehensive Cancer Panel Target Gene List
Ion AmpliSeq™ Inherited Disease Panel Flyer
研究目的のみに使用できます。 動物またはヒトの治療もしくは診断用には使用できません。