Search Thermo Fisher Scientific
自動サンプル抽出技術には、高速溶媒抽出や自動固相抽出があります。
食品包装材料、食品接触材料、食品サンプルの検査、および半揮発性・非揮発性化合物の分析をする際に、主に高速溶媒抽出が用いられます。ポリマー材料から化合物を確実に抽出することで、特に効のよく前処理を行なえます。抽出プロセス中に材料が変形したり損傷を受けたりしないように、条件を精密に制御することができます。
ハイスループットラボに最適なこの方法は、分析物の抽出効率を向上させるために高温で有機酸と水性溶媒または酸と塩基を使用、また固体や半固体サンプルから化合物を高速抽出するために高圧下で、少量の溶媒を用い、溶媒の液体状態を維持します。これにより、ソックスレー法や超音波処理などの従来の方法に比べて、時間、溶媒、費用を削減し、分析に費やす時間を圧倒的に短縮できます。
ASE 法は 1 サンプルあたり 30 分未満、溶媒使用量は 30 mL 未満の溶媒しか必要とせず、マトリックスにより浸透し、特定の種類の発生残留物が効果的に抽出されることから、より正確な結果を得られます。