食品包装および接触材料の情報
食品安全性を確保するための食品包装の分析
食品包装および接触材料化合物は、食品や飲料の包装に使用される高分子材料から食品や飲料自体に化学物質が移行する可能性があります。包装材料成分は、食品または飲料製品に移行する可能性がある化学物質を、消費者へのリスクに相当する量で放出するものであってはなりません。食品および飲料サンプル中のこれらの包装材料化学物質の検査に関する当社のソリューションをご確認ください。
食品および飲料は、さまざまな包装形態で消費者のお手元に届きます。例を挙げると、ダンボール、紙に加えて、プラスチックや金属の多様な包装形態があります。食品接触材料自体は、食料品や飲料と直接接触している最も内側の素材です。接触する表面と強く相互作用を起こし、製品の品質に悪影響を与える可能性があります。  解説画像を見る
規制
食品類似物は、食品接触材料からの化学物質の移行に関する実際の食品の溶出作用を再現することを目的とした単純化された食品モデルです。類似物を使用するメリットは、広範な種類の食品および飲料を検査できることです。多くの規制は食品類似物を用いて、特定移行限度(SML、specific migration limit)を設定しました。ところが、方法論や分析装置が進歩するにつれて、食品への溶出を測定する能力は急速に発展しています。
Material is safe for food use
The international symbol that is used to identify materials that have been used in the packaging and come into contact with the food are safe.
食品医薬品局が連邦法(CFR - 21、CFR 174 - 21、CFR 190)で包装および食品接触材料(FCS)コードを規定している米国内、EU 内、および化学物質の製品への溶出の許容レベルを規定している、ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、カナダ、オーストラリア、日本などの各国々に数多くの規制があります。このような化学物質の濃度や化合物の組成は、ガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)を用いて測定する必要があります。
溶出
溶出は、食品接触材料自体から食品や飲料へ浸出する化学物質の移行です。これらは、単量体または高分子添加物である可能性があります。プラスチックに関する欧州委員会規則(EU)No. 10/2011 のリストには、食品接触材料への使用が認められている 1,000 種類を超える化合物が指定されており、食品接触材料から食品に直接溶出する物質には総移行限度(OML、overall migrationlimit)が使用されます。また、製品は特定移行限度 (SML) の規制対象であり、これらの物質は分析法を用いて同定されます。
残念ながら、完全に不活性な包装材料は存在しません。ガラス、紙、プラスチック、セラミックスはすべて、化学物質を食品や飲料にかなりの濃度で浸出させる可能性があります。たとえば、ガラス瓶やボトルの蓋はプラスチックを含有する可能性があり、フタル酸エステルの製品への浸出を生じさせます。
また、食品や飲料に溶出する化合物の速度や種類に影響を与える重要な要因に、温度、時間、食品の種類 (脂肪、油、乾燥食品)、および包装自体のサイズなどが挙げられます。
さまざまな包装材料の細孔サイズによって、対象となる分析物は本質的に揮発性または半揮発性(1,000 Da 未満)のいずれかです。それ故、クロマトグラフィーの分解能、再現性、ピークキャパシティに加えて、同定に役立つ広範なスペクトルライブラリの利点を有する、GC/MS による分析に適しています。
Heat
Higher temperatures increase leaching.
Time
Long storage time increases leaching.
Food Type
Fatty/acidic foods and liquids have influence on migration.
Packaging Size
Smaller packaging leaches more per volume of food.
非意図的添加物質
非意図的添加物質(NIAS)は、不純物、反応中間体、ポリマー/添加剤の分解産物、およびリサイクルからの汚染物質などの化合物です。それらは、プラスチックなどの食品包装からの不用意な溶出により、食品や飲料中に見られます。意図的添加物質(IAS)は既知の物質であり、(EC)規制番号 1935/2004 にリストされている食品や飲料製品中に含まれる、添加が許可された物質で、厳密に管理されています。
IAS: 意図的添加物質NIAS:非意図的添加物質
  • 単量体&その他の出発物質
  • 添加剤/添加物
  • ポリマー生成補助剤
  • 重合の補助
  • 着色剤
  • 溶媒
  • プレポリマー
  • 不純物
  • 分解産物
  • オリゴマー
  • 反応中間体
  • 副産物
  • 汚染物質
プラスチックに関する EU 規制 10/2011 の条件として、NIAS 化合物を測定する必要があります。ただし、食品や飲料中の NIAS を調べる際に、関係する化学物質の可能性がある物質の情報がほとんどないため、分析は困難であると考えられます。 
したがって、NIAS では、定量と定性の両方の最大限の情報を測定するために、また可能な限り既知物質と未承認物質(検出されるもの、同定されないもの、単に検出されずに食物連鎖に入るもの)を同定するために、可能な限り非選択的でなければなりません。
ターゲット化合物およびノンターゲット化合物に対する NIAS の検出に適した、さまざまな効果的な分析技術があります。
既知および未知の NIAS 化合物を両方検出するには、ターゲットおよびノンターゲット化合物分析において、類似物、包装または食料品を検査するために、より堅牢な技術を採用する必要があります。 
このような場合は、フルスキャンの高分解能精密質量(HRAM)と組み合わせた質量分析三重四重極(QQQ)などの検出器が必要であり、自動データ処理や拡大を続ける化合物データベースで補完されます。これらの技術は、揮発性物質分析や非揮発性物質分析に使用できます。
このホワイトペーパーで、包装材料から食品に溶出する化学物質の問題、溶出するこれらの化学物質の安全性を評価する必要性、高分解能質量分析が関連分析で果たす役割の詳細をご覧ください。
食品接触材料の食品分析検査ページにアクセスして、お客様の分析に適した当社が提供する機器の詳細をご覧ください。
食品接触材料からの溶出を測定(英語)
食品接触材料からの溶出を測定し、GC & LC Orbitrap 質量分析を用いて包装材からの溶出およびプロセスの不純物を確実に同定する際の課題に詳しい業界の専門家、分析科学者によるオンデマンド e-learning をご覧ください。
高分解能質量分析による食品接触材料由来の汚染物質の検出(英語)
この動画では、サーモフィッシャーサイエンティフィックの環境および食品の安全性部門のアプリケーション研究主幹である Ed George が、食品接触材料の分析について説明します。高分解能質量分析は、包装材料から食品に浸出した化合物の検出・同定を可能にします。 
食品の安全性における新興および非規制リスクの分析(英語)
この動画では、Barilla G. e R. Fratelli の食品化学および安全性の研究管理者である Michele Suman 博士が、彼の施設がどのように食品の安全性に関する新たなリスクを検査しているかを説明します。彼のラボは、ガラス瓶の蓋のプラスチックガスケットなど、包装から食品サンプルに浸出した可塑剤の検出を研究しています。
すべての食品包装と接触材料のリソースを検索
条件に一致するレコードは見つかりませんでした
タイプタイトル
サンプル調製朝食用シリアル中のベンゾフェノンおよび 4- ヒドロキシベンゾフェノンの分析(英語)
クロマトグラフィー溶出物および漏出物のワークフロー – すべての疑わしい物質の同定(英語)
クロマトグラフィー朝食用シリアル中のベンゾフェノンおよび 4- ヒドロキシベンゾフェノンの分析(英語)
クロマトグラフィーヘッドスペース GC による包装資材中 VOC の超高速測定(英語)
質量分析ガスクロマトグラフィー質量分析と結合した固相マイクロ抽出による、段ボール梱包素材からの予想移行物質の定量的スクリーニング(英語)
質量分析HPLC- 高分解能高精度質量分析手法による、既知および未知の食品接触材料の同定メソッド(英語)
質量分析大気イオン化高分解能 MS/MS 質量分析による、食品パッケージ中のフタル酸スクリーニング(英語)
質量分析自動サンプル調製および液体クロマトグラフィー-質量分析を用いた、乳児用調製粉乳中のビスフェノール A の測定(英語)
質量分析GC-MS を用いたソフトドリンク中のフタル酸エステルの測定(英語)
微量元素分析ICP-MSを使用したナノ粒子の特性評価:食品中のナノ粒子における利点と課題(英語)
記事食品接触材料に囲まれた暮らし
記事食品接触材料に関する John Gilbert 氏の Q & A:食品接触材料からの溶出を測定する際の分析課題(英語)
e-learning食品包装の安全性 - 食品包装材からの溶出を分析する際の課題(英語)
動画食品接触材料について語る(英語)
記事食品接触材料 - アプリケーション概要一覧(英語)
Share