質量分析によるインタクトタンパク質の特性評価
質量分析によるインタクトタンパク質の特性評価
バイオ医薬品に対する包括的な特性評価は、規制機関が定めた安全性基準を満たすため、またタンパク質医薬品の有効性を確保するために不可欠です。液体クロマトグラフィー(LC)と質量分析(MS)の組み合わせによるインタクトタンパク質分析は、タンパク質の精密質量およびタンパク質アイソフォームの相対量に関する情報を提供します。これらの複雑かつ不均質なタンパク質医薬品の分析には、高分解能精密質量(HR/AM)分析計が有効ですHR/AM と併せて、強力なデコンボリューションアルゴリズムを用いることで、タンパク質修飾の構造確認および精確な同定が加速します。
インタクト質量分析およびネイティブ質量分析
バイオ医薬品の特性評価は医薬品の開発・製造のあらゆる工程で必要です。医薬品開発では、細胞株から産生したたモノクローナル抗体(mAb)の構造特性評価に液体クロマトグラフィー質量分析(LC-MS)を使用します。その主な目的は、特定の抗原に対して高い特異性と活性を示す、望みの mABb を産生するモノクローナル細胞集団を特定することです。製造工程を通してインタクトな生物製剤の分析は続けられ、ロット出荷に向けて純度および不均質性を評価します。
バイオ医薬品分子をインタクトな状態で評価するためには、複数の分析手法を活用します。タンパク質の精密質量および不均一性に関する情報は短い脱塩ステップに続く質量分析で得られます。その情報はさまざまなグリコフォームの定量やタンパク質バリアントの分析に重要で、医薬品の製剤化および保管の際の重要な考慮事項です。バイオ医薬品は還元および/または消化を施すことで、サブユニットレベルで解析可能です。治療用抗体サブユニットを分析すると、その重鎖および軽鎖の正確な分子量が得られ、さらなるトップダウン分析により配列確認もできます。
タンパク質をネイティブまたはネイティブ様条件下で分析すると荷電の程度が低減され、その結果 mAb をより高い m/z 範囲でより高い空間分解能で検出できます。たとえば、ネイティブ質量分析条件下では、システイン結合抗体薬物複合体(ADC)の分析に欠かせない構造上重要な非共有結合が維持されます。
インタクトタンパク質分析の関連する学習用コンテンツ
ポスター動画
質量分析の専門家 Stephane Houel 博士が米国製薬科学者(AAPS)協会のポスター発表で、インタクトプロテイン質量分析を用いた抗体薬物複合体の特性評価について解説しています。
ポスター動画
バイオ医薬品クロマトグラフィーの専門家 Shanhua Lin 博士が HPLC 2016 協会のポスター発表で、抗体サブユニットの特性評価のための新規アプローチ法について詳細に解説しています。
ポスターノート
この科学ポスターでは、モノクローナル抗体(mAb)を還元剤および IdeS 酵素で複数の大きなサブユニット断片に分解しています。2 つのアプリケーション、すなわち完全な脱グリコシル化の確認、および電荷変異と酸化変異を兼ね備えた変異体のモニタリングに対して、高速 LC/MS 分離法を行います。
ポスター動画
クロマトグラフィーの専門家 Shane Bechler 博士が、高速かつ再現性の高いワークフローにおいて質量分析で医薬品タンパク質を高塩濃度溶液から迅速に精製するための簡便な方法について解説しています。
ポスターノート
モノクローナル抗体の特性評価において、質量分析は不可欠なツールです。しかし、サンプルマトリクスにはさまざまな塩、安定剤、界面活性剤、その他のアダクト形成イオンが含まれるのが一般的です。本ポスターでは、これらの干渉種を迅速に除去する方法をご覧ください。
インタクトタンパク質分析の文献ライブラリ
条件に一致するレコードは見つかりませんでした
アプリケーションタイプタイトル製品の対象分野
ADCアプリケーションノート疎水性相互作用クロマトグラフィーを用いたシステイン結合抗体薬物複合体模倣体の高分解能分離(英語)化学薬品および消耗品
ADCポスターノート新たな疎水性相互作用クロマトグラフィー(HIC)カラムを用いたモノクローナル抗体および抗体薬物複合体の分析(英語)化学薬品および消耗品
ADCアプリケーションノート一体型のマイクロ流体キャピラリ電気泳動と質量分析を用いたインタクトタンパク質および抗体薬物複合体の迅速スクリーニング(英語)ライフサイエンスの質量分析
ADCポスターノート四重極/Orbitrap ハイブリッド質量分析計 High Mass Range モードを用いて実行した、システイン結合抗体薬物複合体の完全な特性評価(英語)ライフサイエンスの質量分析
ADCポスターノート四重極/Orbitrap ハイブリッド質量分析計 High Mass Range モードを用いて実行した、システイン結合抗体薬物複合体の完全な特性評価(英語)ライフサイエンスの質量分析
ADCポスターノート抗体グリカンにより改変された抗体薬物複合体の Orbitrap ベースの質量分析による特性評価(英語)ライフサイエンスの質量分析
ADCプレゼンテーション電荷バリアントプロファイリング、インタクトモノクローナル抗体分析、および DAR 測定のための新しいクロマトグラフィーワークフロー(英語)ワークフロー
ADCe-learningADC バイオアナリシスの課題の克服(英語)MSIA
ADCケーススタディ創薬および開発のための治療用タンパク質の特性評価(英語)ワークフロー
フラグメント解析アプリケーションノート超微細孔の逆相クロマトグラフィーを用いた治療用モノクローナル抗体断片の高速分析(英語)化学薬品および消耗品
フラグメント解析アプリケーションノート逆相脱塩カートリッジおよび高分解能精密質量分析法(HRAMS)による消化された mAb の LC-MS 分析(英語)ライフサイエンスの質量分析
フラグメント解析アプリケーションノート高分解能 HIC カラムでの mAb フラグメントの分離(英語)化学薬品および消耗品
フラグメント解析ポスターモノクローナル抗体の変異体&脱グリコシル化をモニタリングするためのミドルダウンアプローチ(英語)化学薬品および消耗品
フラグメント解析ポスターLC/MS/MS による PD バイオマーカー測定 – 高分解能質量分析を用いることで感度およびスループットに関する課題を解決(英語)ライフサイエンスの質量分析
フラグメント解析ポスターノートモノクローナル抗体の変異体&脱グリコシル化をモニタリングするためのミドルダウンアプローチ(英語)化学薬品および消耗品
インタクト質量アプリケーションノートサイズ排除クロマトグラフィーと Orbitrap 質量分析計の併用によるモノクローナル抗体とそのフラグメントの分析(英語)ライフサイエンスの質量分析
インタクト質量アプリケーションノートサイズ排除クロマトグラフィーと Orbitrap 質量分析計の併用によるモノクローナル抗体とそのフラグメントの分析(英語)ライフサイエンスの質量分析
インタクト質量アプリケーションノートOrbitrap 質量分析計と連結したサイズ排除クロマトグラフィーを用いた、モノクローナル抗体、凝集体、それらのフラグメントの分析(英語)ライフサイエンスの質量分析
インタクト質量アプリケーションノートベンチトップ質量分析計を用いた、未変性条件下でのモノクローナル抗体および関連製品の特性評価(英語)ライフサイエンスの質量分析
インタクト質量アプリケーションノートバイオ医薬品特性評価用揮発性緩衝液を用いた SEC-MS(英語)HPLC/UHPLC
インタクト質量カタログ質量分析を用いたタンパク質定量:探索および標的分析専用試薬(英語)ライフサイエンスの質量分析
インタクト質量カタログQ Exactive BioPharma(英語)ライフサイエンスの質量分析
インタクト質量カタログ高分解能精密質量 MS を用いた、標的タンパク質の定量(英語)ライフサイエンスの質量分析
インタクト質量ポスターオービトラップ質量分析による、インタクト抗体特性評価の改善(英語)ライフサイエンスの質量分析
インタクト質量ポスターノートベンチトップ Orbitrap 質量分析計を用いたモノクローナル抗体および ADC の特性評価(英語)ライフサイエンスの質量分析
インタクト質量ポスターノート四重極/Orbitrap ハイブリッド質量分析計により、未変性条件下でインタクトタンパク質の質量分析を可能にする(英語)ライフサイエンスの質量分析
インタクト質量ポスターノート四重極/Orbitrap ハイブリッド質量分析計を使用した、変性または未変性条件下での異種抗体サンプルの完全な特性評価(英語)ライフサイエンスの質量分析
インタクト質量ポスターノートモノクローナル抗体質量分析用の超微細孔逆相カートリッジを用いた高速オンライン脱塩(英語)化学薬品および消耗品
インタクト質量ポスターノートインタクトタンパク質の LC/MS データを分析するためのスライドウィンドウアルゴリズム(英語)ライフサイエンスの質量分析
インタクト質量プレスリリース単一のプラットフォームで包括的にバイオ医薬品を特性評価するというワークフローを可能にする新技術(英語)ライフサイエンスの質量分析
インタクト質量ウェブページBioPharma Finder ソフトウェア - Planet Orbitrap(英語)ライフサイエンスの質量分析
インタクトタンパク質分析ポスターノートスライドウィンドウデコンボリューションパラメーターを最適化することで、LC/MS インタクトタンパク質分析におけるタンパク質の同定および相対定量の質を最大化(英語)ライフサイエンスの質量分析
インタクト質量ポスターノートOrbitrap 質量分析計に連結されたマイクロ流体電気泳動およびサイズ排除クロマトグラフィーを用いた、リジン結合抗体薬物複合体のインタクト質量分析(英語)ライフサイエンスの質量分析
インタクト質量ポスターノート抗体および抗体薬物複合体のインタクト質量分析のためのキャピラリー電気泳動–質量分析(英語)ライフサイエンスの質量分析
インタクト質量ケーススタディシンプルかつ堅牢で、質の高いインタクト質量分析 — バイオシミラー(英語)ライフサイエンスの質量分析
インタクトタンパク質分析アプリケーション概要翻訳後修飾の高塩濃度グラジエント分析 - 脱アミド化モニタリング(英語)HPLC/UHPLC
インタクトタンパク質分析アプリケーションノートLC-MS 分析用逆相脱塩カートリッジを使用した mAb の高速オンライン脱塩(英語)化学薬品および消耗品
インタクトタンパク質分析アプリケーションノート融合タンパク質の高分解能分離(英語)HPLC/UHPLC
インタクトタンパク質分析アプリケーションノートQ Exactive ベンチトップ Orbitrap 質量分析計を用いたモノクローナル抗体リツキシマブの LC/MS 分析(英語)ライフサイエンスの質量分析
インタクトタンパク質分析アプリケーションノート治療用抗体用のリガンド結合質量分析免疫測定法(LB-MSIA)ワークフロー: 血漿中の完全なヒト治療用モノクローナル抗体のバイオアナリシスにおける普遍的な前臨床ソリューション(英語)MSIA
インタクトタンパク質分析アプリケーションノート逆相 C4 ポリマーモノリスカラムによるモノクローナル抗体分析(英語)化学薬品および消耗品
インタクトタンパク質分析アプリケーションノートバイオ医薬品タンパク質の特性評価のための新たな統合インフォマティクスソリューション(英語)ライフサイエンスの質量分析
インタクトタンパク質分析アプリケーションノートAccucore 150-C4 HPLC カラムでのモノクローナル抗体の逆相分析(英語)化学薬品および消耗品
インタクトタンパク質分析アプリケーションノートVanquish Flex UHPLC システムを用いた治療用インタクト抗体の逆相分離(英語)HPLC/UHPLC
インタクトタンパク質分析アプリケーションノート高分解能 HIC カラムによるモノクローナル抗体(mAb)酸化バリアントの分離(英語)化学薬品および消耗品
インタクトタンパク質分析アプリケーションノートpHグラジエントを用いたイオン交換クロマトグラフィーによるインタクトモノクローナル抗体のシアリル化アイソフォームの分離(英語)化学薬品および消耗品
インタクトタンパク質分析ポスターノート超微細孔逆相カラムと Orbitrap 質量分析計とを組み合わせて用いた、治療用モノクローナル抗体、断片、酸化変異体の高速分析(英語)化学薬品および消耗品
インタクトタンパク質分析ポスターノートインタクトモノクローナル抗体の高温、ハイスループット逆相分離(英語)HPLC/UHPLC
インタクトタンパク質分析ポスターノート疎水性相互作用クロマトグラフィー(HIC)を用いた二重特異性モノクローナル抗体の分離(英語)化学薬品および消耗品
インタクトタンパク質分析ポスターノート疎水性相互作用クロマトグラフィー(HIC)を用いた二重特異性モノクローナル抗体の分離(英語)化学薬品および消耗品
インタクトタンパク質分析ポスターノート相補的フラグメンテーションメカニズムの独自の組み合わせによる、バイオ後続品およびリファレンス製品の構造特性評価および識別(英語)ライフサイエンスの質量分析
インタクトタンパク質分析プレゼンテーションRP UHPLC HRAM MS を用いた mAb の特性評価(英語)ライフサイエンスの質量分析
インタクトタンパク質分析テクニカルノートカラム温度がインタクト抗体の逆相クロマトグラフィーに与える影響(英語)HPLC/UHPLC
インタクトタンパク質分析e-learningQ Exactive プラットフォームによるタンパク質のインタクト分析(英語)ライフサイエンスの質量分析
インタクトタンパク質分析ホワイトペーパー治療用モノクローナル抗体の特性評価(英語)HPLC/UHPLC
質量分析ポスターノートサイズ排除用の塩ベースの従来型クロマトグラフィー技術とバイオ医薬品タンパク質用のイオン交換クロマトグラフィーとを高分解能質量分析に導入するための新手法(英語)ワークフロー
トップダウンポスターノートOrbitrap Fusion Lumos トライブリッド質量分析計によるタンパク質トップダウン分析の最適化(英語)ライフサイエンスの質量分析
インタクトタンパク質分析の動画