サンプルの核酸、タンパク質、および不純物を迅速に評価できます
サンプルの量と純度を把握すると、ダウンストリーム実験でそのサンプルを使用するかについて、情報に基づいて判断できます。Thermo Scientific NanoDrop分光光度計ファミリーは、サンプルが目的のものを適切な量で含んでいるかどうかを迅速に評価するのに役立ちます。選択された装置によっては、不純物が存在する場合にソフトウエアが警告し、その不純物を同定できます。
NanoDrop分光光度計のコア機能である核酸およびタンパク質の定量と純度評価は、RT-qPCRや品質管理などの多くのダウンストリームアプリケーションに不可欠です。また、細菌培養増殖およびカイネティクスなどのアプリケーションや、液体ポリマーのQCなどのケモメトリクスアプリケーションにも対応しています。当社のプレミアモデルでは、カスタムメソッドを作成および共有したり、当社のウェブサイトからダウンロードすることもできます。
核酸定量
核酸は従来、次の3つの分析波長の紫外線吸光度を測定することで定量されます:230 nm、260 nm、および280 nm。これらの吸光度測定により、核酸濃度を測定したり、サンプルの純度を知ることができます。260 nmでの最大吸光度ピークの強度は、核酸濃度に比例します。
この核酸定量法の利点はシンプルかつ直接的で、少量のサンプルしか使用しないことです。しかし、これらの波長で吸光する不純物は結果的に核酸濃度の不正確さにつながるため、特異性の欠如が課題です。
紫外可視ソフトウエアの進歩により、現在は化学物質や核酸サンプルの不純物の存在下で核酸の吸光度を選択的に定量できます。Thermo Scientific Acclaroインテリジェンステクノロジーソフトウエア(当社のプレミアNanoDrop One/OneCおよびNanoDrop Eight分光光度計に標準装備)は、フルスペクトルデータと高度なアルゴリズムを使用して一般的な核酸サンプルの不純物を同定し、補正された核酸濃度を提供します。AcclaroアルゴリズムはRNA中のdsDNAの混入、およびdsDNA中のRNAの混入を検出できます。また、カスタムオリゴの配列を入力することもでき、ソフトウエアが核酸定量に適用する要素を自動的に計算します。
NanoDrop One/Oneᶜ分光光度計にプログラム済みの核酸アプリケーション
核酸のホーム画面で必要なアプリケーションをタップして選択します。
標識核酸の定量
蛍光標識した核酸を、核酸および標識色素(2つの色素まで)の濃度を測定するマイクロアレイ事前設定ソフトウエアメソッドを使用して定量できます。このメソッドは、NanoDrop One/OneCおよびNanoDrop Eight装置で事前設定されたアプリケーションとして利用できます。
不純物同定
Acclaroサンプルインテリジェンステクノロジーにより、NanoDrop One/OneCおよびNanoDrop Eight微量分光光度計は一般的な不純物を同定して真のサンプル濃度を提供することにより、サンプルの品質に関してより多くの情報を提供できます。Acclaroソフトウエアは、スペクトルのリファレンスライブラリに依存するアルゴリズムを取り入れています。ソフトウエアはこれらのアルゴリズムをサンプルスペクトルに適用し、化学数学的原理を利用してサンプルの不純物を予測します。
Acclaroによる不純物同定
このdsDNAサンプルにはフェノールが混入しているため、Acclaroソフトウエアはこのサンプルにフラグを付けています(黄色のアイコン)。サンプル中の真の補正済みdsDNA濃度(緑)を得るため、フェノールからの吸光度(オレンジ色)の寄与が元の結果(総A260、青色)から差し引かれます。
Acclaroリファレンスライブラリは現在、dsDNAサンプル中のタンパク質、フェノール、グアニジンHCl、およびRNAの検出に対応しています。またRNAサンプル中のタンパク質、フェノール、グアニジンイソチオシアン酸、およびdsDNAの検出にも対応しています。そして、タンパク質サンプル中のDNAも検出できます。今後、他の不純物がライブラリに追加される予定です。
不純物の同定は、研究者に2つの重要な情報を提供します。1つ目は、サンプル中に存在する可能性のある特定の不純物を同定することです。この情報は、抽出や精製が困難な際のトラブルシューティングや、サンプルをダウンストリーム実験で使用するかどうかの決定に役立ちます。2つ目は、分析物の補正濃度を提供することです。DNA濃度が重要なパラメータであるPCRなどのダウンストリーム反応を設定する際、補正濃度はダウンストリーム実験の成功を確保するのに役立ちます。
たとえば、ゲノムDNA調製におけるRNA混入は分子生物学ワークフローの一般的な問題です。従来の分光光度法では、共精製したRNAが存在すると、DNAの濃度が人為的に高く測定される場合があります。Acclaroソフトウエアで利用可能なフルスペクトルデータおよび多変量数学アルゴリズムを使用することで、研究者はDNAサンプル中のRNA混入を同定し、補正されたDNA濃度結果を確認できます。
RT-qPCRワークフローにおける核酸の定量
信頼性の高いRT-qPCR(定量的逆転写PCR)アッセイには、慎重な実験設計、詳細な品質管理(QC)、および透明性の高いデータ解析が必要です。 
RT-qPCRのQCにおける核酸定量の重要性
核酸の定量はRT-qPCRプロセスの両酵素ステップで重要です。逆転写ステッでは、反応に投入されるRNA量を知る(および標準化する)ことは、cDNA生成におけるばらつきを最小限に抑えるのに役立ちます。PCRステップでは、サンプルの遺伝子型を決定するのに十分なcDNAテンプレートが確実になければいけません。
MIQE guidelines—minimum information for publication of quantitative real-time PCR experimentsでは、qPCRを使用する文献にはインプットRNAの量と純度を報告することを要求しています。
qPCRワークフローにおけるNanoDrop分光光度計の使用
NanoDrop OneおよびNanoDrop Eight分光光度計は、ダウンストリームRT-qPCRアッセイのための品質管理ステップとして核酸サンプルを定量および定性評価するのに最適です。これらの装置は、正確な核酸濃度を提供し、実験結果を変える可能性のある不純物を同定することにより、実験の失敗や発表できない実験を防止するのに役立ちます。
NanoDrop OneおよびEightの両装置に装備されているAcclaroサンプルインテリジェンステクノロジーは、サンプル中の一般的な不純物の存在を特定し、不純物のおおよその濃度を計算します。核酸抽出キットに含有している一般的な分子は、分生物の濃度を過大に推定したり、qPCRポリメラーゼを変性させる可能性があります。いずれの場合も、qPCR実験は失敗する可能性があります。Acclaroソフトウエアは補正した核酸濃度を提供し、不純物を同定するため、失敗した実験のトラブルシューティングや対処にかかる時間を最小限に抑えるのに役立ちます。
タンパク質定量
NanoDrop装置を使用して、直接測定または間接測定によりサンプル中のタンパク質量を定量できます。NanoDrop紫外可視分光光度計は、スペクトルの紫外領域でA280およびA205の直接測定を、可視領域で比色分析を適用することにより、タンパク質サンプルの定量に対応します。
NanoDrop One/Oneᶜ分光光度計のプログラム済みタンパク質アプリケーション
タンパク質のホーム画面から必要なアプリケーションをタップして選択します。
タンパク質A280は、280または205 nmにおけるサンプルの吸光度と、タンパク質に特異的なモル吸光係数に直接基づいてタンパク質濃度を計算する直接測定アプリケーションです。直接測定は簡単に実行できて試薬や標準物質は必要なく、サンプルをほとんど使用しないため、研究者にとって一般的な選択肢です。タンパク質は核酸とは異なり、多様性に富んでいます。タンパク質A280アプリケーションは、トリプトファン(Trp)残基またはチロシン(Tyr)システインジスルフィド結合(Cys-Cys)を含有し、280 nmで吸光を示す精製タンパク質に適しています。
BCA法、Bradford法、Lowry法、およびPierce 660 nmなどの比色アッセイは間接測定アプリケーションで、検量線の作成と、サンプル中のタンパク質量に比例して色が変化する反応が必要です。細胞抽出物やライセートなどの複合混合物中のタンパク質は、タンパク質比色アッセイを使用して測定するのが最適です。
Webセミナー:NanoDrop One紫外可視分光光度計を使用したタンパク質サンプルの評価
タンパク質サンプルの評価は多くのタンパク質ワークフローにおいて重要なステップです。このWebセミナーでは、NanoDrop装置がどのようにしてプロセスを合理化するかについて説明し、利用可能なさまざまなタンパク質アッセイを比較し、正確なタンパク質定量を実現するためのベストプラクティスを考察します。
タンパク質またはペプチドサンプルに最適な定量アッセイの選択
以下の表は、NanoDrop紫外可視分光光度計で利用できるタンパク質定量法の濃度範囲、概要、および考慮事項とともに、どの装置でどの方法を利用できるかを示しています。これらのアッセイの詳細は、当社のタンパク質アッセイ選択ガイドをご確認ください。
NanoDrop分光光度計でサポートされているタンパク質法
メソッド
NanoDrop One/OneCの濃度範囲
概要
考慮事項
A280
  • 台座:0.06~820 mg/mL BSA(0.03~400 mg/mL IgG)
  • キュベット:0.006~2.38 mg/mL BSA
  • 直接測定、迅速かつ容易。
  • TrpおよびTyr残基を含有する純粋タンパク質に最適な方法。
  • ベールの法則(Beer's Law)を使用して濃度を算出。正確な結果を得るには、適切なモル吸光係数を入力する必要あり。
  • 検量線は不要。
  • タンパク質混合物を測定する場合、1 Abs = 1 mg/mL「サンプルタイプ」 を使用。
  • 280 nm付近で吸収する不純物やバッファーはタンパク質濃度の計算に影響。
  • Acclaroサンプルインテリジェンステクノロジーはタンパク質サンプル中の核酸の混入を検出し、濃度結果を補正。
A205
  • ペプチドにより異なる;おおよその範囲は0.003~10.74 mg/mL 
  • 205 nmにおけるペプチド骨格の吸光度を測定。TyrおよびTrp残基をほとんど、またはまったく有しないペプチド向け。
  • 多量のTrpおよびTyrを有するタンパク質の測定のためにScopesメソッドオプションを使用可能。
  • A205のモル吸光係数はA280のものより高いためより高感度。
  • PBSおよびTEなどの塩濃度の高いタンパク質バッファーは近紫外光で吸収。Brij®バッファーなどの塩濃度の低いバッファーを0.01%に希釈して使用。
Pierce 660
  • 50~2,000 μg/mL BSA(試薬:サンプル量 = 15:1)
  • 25~1,000 μg/mL BSA(試薬:サンプル量 = 7.5:1)
  • もっとも正確、迅速、かつ簡単な比色アッセイ。 
  • ほとんどの界面活性剤、還元剤、およびLaemmliローディングバッファーに適合。 
  • アッセイは室温で、短いインキュベーション時間で完了。
  • 試薬は室温で保存。 
  • 検量線が必要。検量線の直線範囲がBradford法と比べて広い。
  • タンパク質間のばらつきはBradfordアッセイより小さい。
Bradford法
  • 100~8,000 μg/mL BSA(試薬:サンプル量 = 50:1)
  • 15~100 μg/mL BSA(試薬:サンプル量 = 1:1)
  • タンパク質に結合した際の595 nmにおけるCoomassie Blueのシフトを測定。 
  • 室温で実行できる迅速かつ容易なアッセイ。
  • 直線範囲は100~1,000 μg/mL BSA(50:1比の場合)。
  • 検量線が必要。
  • 界面活性剤が試薬の沈殿を引き起こす場合あり。 
  • Coomassie-色素結合アッセイのタンパク質間のばらつきはBCAアッセイの2倍。
BCA法
  • 200~8,000 μg/mL BSA(試薬:サンプル量 = 20:1) 
  • 10~200 μg/mL BSA(試薬:サンプル量 = 1:1)
  • タンパク質の存在下で形成されるCu-BCAキレートを562 nmで測定。 
  • より希釈されたサンプルでよく使用される。
  • 最大5%の濃度のほとんどの界面活性剤に適合。
  • Coomassie法と比較してタンパク質間のばらつきが少ない。
  • 検量線が必要。
  • 還元剤、銅キレート剤、および大容量バッファーはアッセイに干渉する可能性あります。
Lowry法
  • 200~4,000 μg/mL BSA
  • 硫酸銅と酒石酸の複合体を650 nmで測定。
  • カスタムメソッドとして、750 nmでの改変Lowry法を実施可能。
  • 複合体は650~750 nmで測定可能。
  • 検量線が必要。
  • カリウムイオンおよび界面活性剤によって試薬が沈殿。
  • キレート剤、還元剤、および遊離チオールはこのアッセイに干渉。
NanoDrop装置別のタンパク質法
メソッド
NanoDrop One/OneC
NanoDrop Eight
NanoDrop Lite Plus
A280
A205
不可
Pierce 660
近日中
不可
Bradford法
近日中
不可
BCA法
不可
Lowry法
近日中
不可
A260/A280
Acclaro不純物同定
不可
カスタマイズ可能なProtein Editor
不可
A280ではほとんどのタンパク質およびペプチドを迅速かつシンプルに定量できます
精製済みタンパク質サンプルは、主にTrpおよびTyrアミノ酸の芳香族鎖による280 nmにおける直接吸光度を使用して、正確に測定できます。当社のソフトウエアに事前に設定されているアプリケーションであるタンパク質A280は迅速かつシンプルで、試薬や検量線が不要であり、サンプル消費量が非常に少ないため、もっとも一般的な定量法です。
純粋な各タンパク質は核酸とは異なり、そのアミノ酸配列に基づく固有のランベルト・ベール(Beer-Lambert)モル吸光係数を有しています。正確な結果を得るには、メニューから適切なサンプルタイプを選択するか、タンパク質のモル吸光係数を手動で入力します。NanoDrop OneおよびNanoDrop EightのProtein Editor機能を使用すると、特定のタンパク質のモル吸光係数を保存できるため、Sample Typeオプションをカスタマイズできます。
NanoDrop分光光度計は濃度に加えて、サンプル中の不純物に関する情報も提供します。Acclaroサンプルインテリジェンステクノロジー(NanoDrop One/OneCおよびNanoDrop Eight装置に搭載)は、数学的アルゴリズムを使用してタンパク質サンプル中の核酸を検出し、必要に応じて濃度結果を補正します。サンプルの純度も、A260/A280比を測定することで評価できます。この値が>1の場合、タンパク質サンプルの核酸混入を示している可能性があります。
A205は、チロシンやトリプトファンフリーの生体分子でも直接測定できるオプションです
タンパク質またはペプチドにTrpおよびTyr残基がないため、A280アプリケーションを使用して測定できない場合はどうすればよいでしょうか?タンパク質のペプチド骨格は190~220 nmの光を吸収するため、Tyr残基またはTrp残基を持たないペプチドは、205 nmにおける吸光度を使用して定量できます。タンパク質A205はNanoDropソフトウエアに事前に設定されているアプリケーションです。
多量のTrpおよびTyrを持つタンパク質は、Scopesメソッドオプションを選択することにより、A205アプリケーションを使用して定量することもできます。実際、A205法はA280タンパク質法と比べてタンパク質間のばらつきが少ないこと(A205吸光係数はアミノ酸組成に基づくものではないため)や、感度がより高い(205 nmにおけるタンパク質のモル吸光率が高いため)など、いくつかの利点があります。これまでは、技術的な限界によりこれらの測定は困難でしたが、NanoDropのサンプル保持技術と低い迷光性能により、少量のタンパク質のA205法による定量は簡素になりました。
A205法の限界は、一般的に使用されるタンパク質バッファーの多くが205 nmで吸光することです。この手法を使用する前に、205 nmにおける吸光度への影響についてタンパク質バッファーをチェックすることが推奨されます。
細胞抽出物またはライセート中のタンパク質の比色アッセイ
細胞抽出物やライセートなどの複合混合物中のタンパク質は、Bradford法、BCA法、Lowry法、またはPierce 660 nmアッセイなどのタンパク質比色アッセイを使用して測定するのが最適です。これらのアッセイは、紫外領域で吸光しA280測定値を増加させる細胞成分からの吸光度を避け、タンパク質に特異的な濃度を提供します。これらのアプリケーションやその他のアプリケーションは、特定のNanoDrop装置にあらかじめ構成されています。
NanoDrop One/Oneᶜ分光光度計によるBCAタンパク質アッセイ
BCAアッセイの結果は、総タンパク質濃度(3つの赤いダイヤモンド)と検量線を示しています。
標識タンパク質の定量
標識された抗体や他の蛍光標識タンパク質および金属タンパク質は、タンパク質および標識濃度(2色素まで)を設定できる事前構成済みのタンパク質と標識ソフトウエアアプリケーションを使用して定量できます。このアプリケーションは、NanoDrop One/OneCおよびNanoDrop Eight分光光度計に事前構成されたアプリケーションとして利用できます。
品質管理ラボ
今日、品質保証および管理はかつてないほど重要です。多忙なQCラボにおいて、NanoDrop分光光度計はサンプルの濃度および純度分析を再現性と信頼性の高いものにし、ルーチン作業にするのに役立ちます。時間は貴重であり、すべてのサンプルの品質は最優先事項であるため、次世代のサンプル品質評価をワークフローに統合することはこられの点で違いを生みます。
mRNAワクチンの品質管理
例として、mRNAワクチンの生産はSARS-CoV-2との闘いにおいて非常に重要であり、他のウイルスに対しての展開が増えています。生産プロセスのいくつかのステップにおいて、サンプル濃度と純度の品質チェックは有用です。
  • シーケンシング段階では、正確な結果を得るために、開始物質の品質と量の両方が重要です。
  • プラスミド生産では、精製した血漿にゲノムDNAやその他の不純物がないか確認する必要があります。
  • in vitro転写では、mRNA溶液をワクチンバイアルに充填する前に、精製mRNAの純度を確認する必要があります。
mRNAワクチン生産のワークフロー
NanoDrop One/OneCおよびNanoDrop Eight分光光度計は、mRNAワクチンの生産におけるいくつかの段階で品質管理チェックポイントとして役に立ちます。
当社のオンデマンドWebセミナーを視聴して、どのようにしてこれらすべてのタスクにNanoDrop One/OneCおよびNanoDrop Eight分光光度計をすぐに配備できるかをご確認ください。また、FDA 21 CFR Part 11規制への準拠をサポートするのに利用できるソフトウエアにより、これらの装置はGMPラボにおけるmRNAワクチンワークフローにすぐに導入できます。
Webセミナー:mRNA ワクチン:開発、製造、およびNanoDrop Eightはどのように役立つか
このWebセミナーでは、mRNAワクチンの歴史とワークフローについて簡単に説明し、研究者や生産技術者が21 CFR Part 11規制に準拠しながら核酸の濃度と純度を評価する際に、NanoDrop分光光度計がどのようにサポートできるかを検証します。
製薬、バイオテクノロジー、およびその他の規制環境におけるコンプライアンス
信頼性の高い当社のプレミアNanoDrop One/OneCおよびNanoDrop Eight分光光度計は、製薬やバイオテクノロジーなどの規制環境で使用できます。これらのモデルはわずか1~2 µLのDNA、RNA、およびタンパク質サンプルを数秒で定量および定性評価し、フルスペクトルデータを取得するため、サンプルがダウンストリームアプリケーションに適していることを確認できます。
さらに、オプションのThermo Scientific Security SuiteまたはThermo Scientific SciVaultソフトウエアは、お客様のラボが米国FDAのデータ規制に常に準拠するようにサポートします。これらのソフトウエアモジュールは、電子記録および署名に関する米国FDA連邦規制基準21章(21 CFR Part 11)への規制準拠を可能にします。
表は、ユーザーアカウントへのアクセス、監査証跡機能、電子署名、自動データバックアップなどの、NanoDrop One/OneC分光光度計用Security Suiteソフトウエアの一部の機能を示しています。NanoDrop Eight装置用のSciVaultソフトウエアは同様の機能を提供します。
Security Suiteソフトウエアはどのようにして米国FDA Title 21 CFR Part 11要件を満たすか
要件:システムへのアクセスを許可された個人に制限する。
機能:管理者はSecurity Suiteソフトウエアを介してアクセス権を付与します。ユーザーアカウントへのアクセスはWindowsのログインシステムを介して管理されます。
要件:署名された電子記録が名前、日時スタンプ、および署名の意味を含んでいる。
機能:実験は完了後すぐに署名されます。ユーザーは履歴ページから実験を修正、確認、および承認できます。
要件:安全でコンピュータ生成の時刻スタンプ付き監査証跡がオペレーターの操作と入力を記録する。
機能:監査マネージャーは、ログイン、データ作成、署名などのアクションの電子監査証跡を作成します。監査ログは必要に応じて利用できます。
製薬コンプライアンスWebセミナー
製薬やその他の規制業界の製造業者が直面する変化し続ける規制環境は、コンプライアンスに関する混乱や疑問を引き起こす場合があります。規制要件を満たすように設計された装置システムは、製造業者の負担を軽減できます。どうすればよいでしょうか?製薬QA/QCラボにおけるコンプライアンスの維持に関する当社のWebセミナーをご覧になり、Thermo Scientific Nicolet Summit FTIR分光光度計(原材料および完成品のQA/QC用)およびNanoDrop One分光光度計(DNA、RNA、およびタンパク質の定量用)の2つの異なる装置プラットフォームがラボのプロセスにおいてコンプライアンスを確保するのにどのように役立つかをご確認ください。
Webセミナー:製薬QA/QCラボにおけるコンプライアンスの維持
製薬会社が高精度のQA検査を実施しながら、医薬品開発プロセス全体でデータの完全性を確保することにおいて、新しいソフトウエアツールがどのようにしてこれらを実現するかをご確認ください。
細菌の培養増殖(OD600)
細菌の培養増殖は、600 nm(OD600)における光学密度を測定することでモニタリングできます。これは微生物学における中心的な手法ですが、これらの光学密度測定には真の化学吸光度はほとんど含まれていません。むしろ、光学密度は細菌懸濁液によって装置の検出器から散乱される光の量を表しています。
NanoDrop One/OneCおよびNanoDrop Eight分光光度計でOD600プログラム済みアプリケーションを使用して、OD600を測定できます。ソフトウエアは、ランベルト・ベール(Beer-Lambert)の式とユーザーが入力した細胞数変換係数を使用して、OD600値をミリリットルあたりの細胞数に自動的に変換します。
NanoDrop OneC装置では、OD600値は台座とキュベットのオプションで異なることにご注意ください。変換係数を使用して、台座とキュベット測定を比較できます。
経時的カイネティック測定
NanoDrop OneC装置では、キュベットのサンプルで経時的カイネティックを測定できます。190~850 nmの波長を最大3つまで指定して、最大5段階の中でユーザー定義の間隔で吸光度を連続的にモニタリングできます。キュベット測定では検出限界がより低く、オプションで37℃ヒーターおよびマイクロスターラーを使用できます。
カイネティクス実験をカスタムメソッドとして作成、編集、および保存できます。
サンプルのカイネティクス結果
このキュベットサンプルを、NanoDrop OneCで260、340、および660 nmの吸光度について、ユーザー定義の間隔で10分以上試験しました。
NanoDrop分光光度計のカスタムメソッド
上記のセクションで説明したように、NanoDrop分光光度計には核酸定量(dsDNA、ssDNA、RNAなど)およびタンパク質定量(A280、BCA、Bradford法など)用のメソッドが事前にロードされています。NanoDrop One/OneCまたはNanoDrop Eight分光光度計でカスタムメソッドを作成して、ニーズに合わせて紫外可視またはその他のユーザー定義の測定を実行することもできます。これにより、装置は従来の分光光度計としても機能できます。カスタムメソッドは190~850 nm間で最大40波長までモニタリングおよびレポートでき、直接タッチスクリーンで、またはPCコントロールソフトウエアからセットアップできます。カスタムメソッドは、装置を他のアプリケーションに使用できるという柔軟性を提供します。
  • ナノ粒子、クロロフィル、ヘモグロビン、グルコース、およびタンパク質などのサンプルをBCAアッセイにより分析するには、事前定義済みカスタムメソッドをご使用ください。
  • 特殊サンプルを分析するには新しいカスタムメソッドを作成して保存し、後の測定で使用できます。
カスタムメソッドを使用してヘモグロビンの形態を測定
例として、適切なモル吸光係数とピーク吸光度値を使用して、さまざまな形態のヘモグロビンを定量するのに分光光度計を使用できます。
  • オキシヘモグロビンは結合酸素を含み、414 nm、541 nm、および576 nmで吸光ピークを示します。
  • デオキシヘモグロビンは結合酸素を含まず、431 nmで吸光ピークを示します。
  • メトヘモグロビンは、2価の鉄に鉄イオンを含むため酸素と結合できず、406 nmで吸光ピークを示します。
当社は、406、414、431、541、および576 nmにおけるヘモグロビンの吸光度を測定するために、NanoDrop One/OneC装置にカスタムメソッドを作成しました。これら5つの波長は、オキシヘモグロビン、デオキシヘモグロビン、およびメトヘモグロビンを識別するために必要です。この結果グラフは、メトヘモグロビンの一般的な吸光度スペクトルを示しています。
メトヘモグロビンの一般的な吸光スペクトル
NanoDrop One分光光度計のヘモグロビンカスタムメソッドは406 nmでピークを示し、これはメトヘモグロビンに典型的です。またこのスペクトルには、オキシヘモグロビンに存在する541および576のピークがありません。
ケモメトリック法
ケモメトリクスは多変量数学モデルと統計手法を使用して、多くの成分の定量的濃度情報を同時に測定します。ケモメトリクスを使用して複雑な化学サンプル(混合物)からの紫外可視データを分析すると、スペクトルがオーバーラップする化学種の濃度を測定するためのパワフルなアプローチを得られます。 これまで、その多変量キャリブレーションモデルは精巧なために、このアプローチの使用はこの分野に深い知識を持つ人に限られていました。そのため、データ収集後の分析のためには、ほとんどのデータは経験豊富なケモメトリックの専門家に送信する必要がありました。
NanoDrop QCソフトウエアはケモメトリクスを内蔵
Thermo Scientific NanoDrop QCソフトウエアは、NanoDrop OneC微量測定プラットフォームにパワフルなケモメトリクス分析をもたらします。この組み合わせは石油化学分析、薬物純度、ポリマー製造、および食品着色料アプリケーションや、メモメトリック分析が必要なその他の多くのアプリケーションなど、幅広いアプリケーションに適した魅力的なソリューションです。
NanoDrop QCソフトウエアはケモメトリクス法の開発と導入を簡素化および合理化します。メソッドを開発する科学者は選択した化合物のスペクトルを収集し、Thermo Scientific TQ Analystソフトウエアにインポートしてメソッドを構築できます。メソッドは世界中のNanoDrop OneC紫外可視分光光度計に直接導入できるため、QC技術者は工場の現場で可否やその他の定量結果を得られます。
液体ポリマーQC用ケモメトリクス
キュベットベースの紫外可視分光技術とPCベースのケモメトリクスソフトウエアは、染料、潤滑剤、および接着剤などの液体の品質分析において不可欠です。このような溶液のサンプル調製および分析には、高付加価値製品の発売に影響を与える時間のかかるプロセスが多くあります。当社の革新的で自動レンジ調整式台座型紫外可視分光光度計は、高濃度サンプルを希釈するなどの時間のかかるステップを排除し、ケモメトリクスメソッド開発のデータ分析を簡素化します。
スペクトルが重複していても複雑な混合物を定量
当社のケモメトリクスアプリケーションノートでは、複雑な混合物中の個々のアゾ色素の濃度を測定するケモメトリクス法を作成および検証するためのステップ・バイ・ステップアプローチを説明しています。紫外可視スペクトルのオーバーラップが非常に大きい複数の成分を含有するサンプルの定量情報を取得するために、NanoDrop QCソフトウエアをどのように使用できるかについて示しています。
純粋なタートラジンおよびサンセットイエロー(200~700 nm)のフル紫外可視スペクトル
NanoDrop QCソフトウエアの紫外可視モジュールを使用してスペクトルを取得し、ベースラインを800 nmで補正しました。各色素の溶液を10 mg/mLに調製し、2 µLのサンプルを装置で測定しました。
教育:授業におけるNanoDrop分光光度計の使用
次世代の科学者を育み、彼らにインスピレーションを与えるためには、実際の装置にアクセスできることが重要です。ハンズオンの経験は科学へのアプローチを可能にし、科学原理をより記憶に残るものにするのに役立ちます。
特に紫外可視分光法は、生物学の授業においてタンパク質や核酸などの高分子を研究するための貴重なツールです。NanoDrop装置はシンプルかつお手頃価格であるため、学部や二次的な科学カリキュラムで使用するのに非常に適しています。NanoDrop分光光度計の使用経験は、ゲノミクス、免疫学、微生物細胞増殖、酵素カイネティクス、および生命の基本要素の構造と機能に関する学びをサポートします。
このWebセミナーでは、2人の高校教師がNanoDrop One分光光度計をどのように授業やワークショップに取り入れたかについて説明します。
Webセミナー:NanoDropの革新と教室:次世代の科学者にインスピレーションを与える
最新の技術にアクセスすることで、今日の教育の世界を変えることができます。教師がNanoDrop装置を教室やラボにどのようにして取り入れ、業界をリードするテクノロジーを学ぶ機会を学生に与えているかについてお聞きください。
BrijはUNIQEMA AMERICAS LLCの登録商標です。その他のすべての商標は、サーモフィッシャーサイエンティフィックおよびその子会社の所有物です。