Search Thermo Fisher Scientific
Luminexファミリーには4つの装置モデルがあり、モデルによってマルチプレックス機能、スループット、および読み取り時間が異なります。これらのLuminex装置は定量的蛍光フローサイトメトリーの原理に基づいて動作し、xMAP磁気ビーズ技術を利用して少量のアナライトを検出します。Luminexプラットフォームは、タンパク質定量用のProcartaPlexマルチプレックスアッセイ、または遺伝子発現解析用のQuantiGene Plexアッセイと組み合わせて使用すると、迅速で費用対効果の高いイムノアッセイプロファイリングツールを提供します。Luminex装置と当社の高度なマルチプレックスアッセイとの相乗効果は、生体分子の検出および定量における効率と精度を向上させます。
xMAP INTELLIFLEX DR-SEシステム | ||||
2つ目のレポーターチャンネルによりデータを倍加 | コンパクトな設置面積と、広いダイナミックレンジを実現 | 高速の読み取り時間とハイスループット | 最大100種類のアナライトに対応する高速で堅牢なプラットフォーム | |
性能 | ||||
マルチプレックス性能 | 最大500 アナライトごとに最大2パラメーター | 最大500 | 最大500 | 最大100 (MagPlexでは80) |
ダイナミックレンジ | ≥ 5.5 logs(RP1) ≥ 4.5 logs(RP2) | ≥ 5.5 logs(RP1) | ≥ 4.5 logs(RP1) | ≥ 3.5 logs(RP1) |
読み取り時間 | 96-ウェルで約20分 384-ウェルで約75分 | 96-ウェルで約20分 384-ウェルで約75分 | 96-ウェルで約20分 384-ウェルで約75分 | 45分(96-ウェル) |
感度(アッセイによる) | 0.06~1 pg/mL(タンパク質アッセイ);ターゲット/ウェルあたり1,000 RNAコピー(RNAアッセイ) | |||
技術 | ||||
PCを含む設置面積(直線的なベンチスペース) | 58.4 cm x 61 cm x 76 cm | 58.4 cm x 61 cm x 76 cm | 110 cm x 62 cm x 63 cm | 115 cm x 60 cm x 50 cm |
重量 | 54.5 kg(120 lb) | 54.5 kg(120 lb) | 77.1 kg(170 lb) | 49 kg(113 lb) |
光学系 | フローサイトメトリーベースのレーザー、APD,、PMT | |||
レポーターレーザー/光学系 | 532 nm(緑色)および405 nm(バイオレット) | 532 nm(緑色) | 532 nm(緑色) | 532 nm(緑色) |
自動化対応ハードウエア | 前面および側面のイジェクト | 前面イジェクトのみ | 前面イジェクトのみ | 前面イジェクトのみ |
動作検証 | ||||
アプリケーション | ||||
Luminexアッセイ | タンパク質アッセイ/核酸アッセイ(ProcartaPlex/QuantiGene Plex) | |||
サンプル量 | 6.3~80 µL(アッセイによる) | 25~80 µL(アッセイによる) | ||
利用可能な最大パネル数 | 80 | |||
プレートフォーマット | 96-ウェルまたは384-ウェル | 96-ウェルまたは384-ウェル | 96-ウェルまたは384-ウェル | 96ウェル |
ソフトウエア | ||||
21CFR準拠 | あり | |||
自動化モジュール | あり | あり | 統合ソフトウェア | 統合ソフトウェア |
解析ソフトウェア | Luminexアッセイ用のデータ解析アプリケーション Thermo Fisher Connectプラットフォーム | xPONENT Basic Plus Thermo Fisher Connectプラットフォーム |
研究用途にのみご使用ください。診断目的の使用はできません。