Search Thermo Fisher Scientific
本プロトコールでは、蛍光をベースにしたアッセイを実施し、機能しているミトコンドリアを検出するための基本的な注意事項を述べています。健全なミトコンドリア膜は、オルガネラの内外に存在する膜電位と呼ばれる電位の差を維持しています。テトラメチルローダミンメチルエステル(TMRM)は、膜電位に異常を認めない活動性のミトコンドリアに蓄積する細胞浸透性の蛍光色素です。細胞が健全な状態にあり、機能するミトコンドリアを有している場合、シグナルは明るくなります。ミトコンドリア膜電位が減少すると、TMRMの蓄積が止まり、シグナルは暗くなるか、または消失します。 |
これは一読する必要があるプロトコール情報です:TMRMはしばしば粉末として提供されます。DMSOに溶かして保存溶液とし、-20℃に保存すると便利です(例えば、DMSO 5 mLをTMRM 25 mgに添加して10 mM保存溶液を作製します)。TMRMは低いワーキング濃度で使用するため、保存溶液を使用する段階になったら、中間濃度の希釈液を作製する必要があります。
1 | 完全培地に溶かした250 nM TMRM染色溶液 1 mLを調製します。色素濃度の最適化をする場合、テストしたい各濃度の染色溶液を調製する必要があります。 | |
2 | 生細胞の周りにある培地を除去します。 | |
3 | TMRM染色溶液を添加します。 | |
4 | 30分間37℃でインキュベートします。 | |
5 | PBS(または、他の透明なバッファー)で3回洗浄します。 | |
6 | TRITCフィルターを用いて観察を行います。 |