プログラム細胞死を定義する単独のパラメータは存在しないため、信頼できるアポトーシス検出には複数の技術の組み合わせが推奨されます。当社の多様性アポトーシスアッセイキットは、単一の細胞集団で生細胞と壊死細胞からアポトーシス細胞を選択的に区別できるようデザインされています。このキットは単一のフローサイトメトリーアッセイでさまざまなアポトーシスパラメータを検出するようデザインされており、アポトーシスの早期および中期段階の解析に役立ちます。
Alexa Fluor® 488 Annexin V/Dead Cell Apoptosis kit with PIを用いたマルチパラメトリック アポトーシス解析。Jurkat細胞(ヒトT細胞白血病)を10 μMカンプトセシンで4時間処理したサンプル(下のパネル)および未処理のコントロールサンプル(上のパネル)。その後、細胞をキットの試薬で処理し、フローサイトメーターで解析した。カンプトセシンで処理された細胞(下部パネル)のアポトーシス細胞(「A」と指示)の割合はコントロール細胞で見られるアポトーシスのレベルよりも高くなっている(上部パネル)。L = 生細胞、D = 死細胞。
 製品 パラメータ 1
パラメータ 2 パラメータ 3 励起波長(nm)
カタログ番号
Single Channel Annexin V/Dead Cell Apoptosis Kit, with Alexa Fluor® 488 annexin V and SYTOX® Green
膜の非対称性
ネクローシス
--
488
V13240
Alexa Fluor® 488 Annexin V/Dead Cell Apoptosis Kit, with PI
膜の非対称性
ネクローシス
--
488
V13241
FITC Annexin V/Dead Cell Apoptosis Kit, with PI
膜の非対称性
ネクローシス
--
488
V13242
Membrane Permeability/Dead Cell Apoptosis Kit, with YO-PRO®-1 and PI
膜の非対称性
ネクローシス
--
488
V13243
Chromatin Condensation Apoptosis Kit, with Hoechst 33342 and PI
クロマチン凝縮
ネクローシス
--
UV/488
V13244
Chromatin Condensation/Membrane Permeability/Dead Cell Apoptosis Kit, with Hoechst 33342, YO-PRO®-1, and PI
クロマチン凝縮
ネクローシス
--
UV/488
V23201
PE Annexin V/Dead Cell Apoptosis Kit, with SYTOX® Green
膜の非対称性
ネクローシス
--
488
V35112
APC Annexin V/Dead Cell Apoptosis Kit, with SYTOX® Green
膜の非対称性
ネクローシス
--
488/633
V35113
Metabolic Activity/Annexin V/Dead Cell Apoptosis Kit, with C12 resazurin, APC annexin V, and SYTOX® Green
ミトコンドリアの健全性
膜の非対称性
ネクローシス
488/633
V35114
Mitchondrial Membrane Potential/Annexin V Apoptosis Kit, with MitoTracker® Red and Alexa Fluor® 488 annexin V
ミトコンドリアの健全性
膜の非対称性
--
488
V35116
Violet Annexin V/Dead Cell Apoptosis Kit, with Pacific Blue™ annexin V/SYTOX® AADvanced™
膜の非対称性
ネクローシス
--
405/488
A35136
Violet Membrane Permeability/Dead Cell 1 Apoptosis Kit, with PO-PRO®-1 and 7-aminoactinomycin D
膜の非対称性
ネクローシス
--
405/488
V35123
Violet Chromatin Condensation/Dead Cell Apoptosis Kit, with Vybrant® DyeCycle™ Violet and SYTOX® AADvanced™
クロマチン凝縮
ネクローシス
--
405/488
A35135
Resources
Fluorophore and reagent selection guide for flow cytometry
Download Flow Cytometry Protocols Handbook
Spectral Flow Cytometry Fundamentals
Invitrogen eBioscience Resources—Selection guides, Best Protocols, product performance and more.
Intracellular Staining for Flow Cytometry How-To Video—for detecting cytokines and intranuclear markers.
Flow Cytometry Learning Center—Access flow cytometry educational resources for better experiment planning and execution.
Flow Cytometry Panel Builder—Design your flow cytometry panel with this online tool for a simplified, customizable experience to fit your needs.
5 Steps Resources
Support
Flow Cytometry Support Center—Find technical support recommendations for your flow cytometry workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Flow Cytometry Panel Design Support—Work with one of our technical sales specialists to discuss your experimental needs and guide you through the process.
Flow Cytometry Protocols
Flow Cytometry Application Notes and Posters
Contact us