Search Thermo Fisher Scientific
アポトーシス後期には、DNA断片化、クロマチン凝集、核膜崩壊、核突起形成、およびDNA鎖切断などの核の形態変化が特徴的に見られます。 Molecular Probes®はアポトーシス中の核の変化を解析するためのさまざまなユニークな試薬を提供しています。またこれらの試薬の多くは、フローサイトメトリーを使用した追加のアポトーシスパラメータの検出に使用される試薬と合わせて使用する事が出来ます。
核アポトーシスアッセイをすべて見る
アポトーシスを起こす細胞は核クロマチン凝縮の増加を示します。クロマチンが凝縮すると、 細胞透過性核酸染色は高蛍光性となり、従来の死細胞染色と組み合わせたときにアポトーシス細胞の識別を可能にします。
(クリックして拡大表示) |
図 1.Vybrant® DyeCycle™ Violet染色試薬およびSYTOX® AADvanced™ 染色試薬によるクロマチン凝縮の解析。 Jurkat細胞(ヒトT細胞白血病)を10 µM camptothecinで6時間処理(3B)またはコントロールとして未処理のまま放置(3A)した。その後、細胞をアポトーシスキット- Vybrant® DyeCycle™ Violet/ SYTOX ® AADvanced™ キットの試薬と混合し、405および488 nmで励起可能なフローサイトメーターにより分析した。カンプトセシン処理された細胞(3B)はコントロール細胞(3A)に比べてアポトーソス細胞の割合が高くなっていることに注目してください。A=アポトーシス細胞、V = 生存細胞、N = ネクローシス細胞。
アポトーシス中に起こるDNA断片化がDNA鎖切断を生じることにより、TUNEL(terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling)アッセイによる解析が可能となります。 APO-BrdU TUNELアッセイはDNA切断部位と細胞内の全DNAを標識し、イメージングまたはフローサイトメトリーによってアポトーシス細胞を検出するための2色アッセイです。 全DNA量または細胞周期を解析するためのPropidium iodide(PI)も含まれています。
Fluorophore and reagent selection guide for flow cytometry
Download Flow Cytometry Protocols Handbook
Spectral Flow Cytometry Fundamentals
Invitrogen eBioscience Resources—Selection guides, Best Protocols, product performance and more.
Intracellular Staining for Flow Cytometry How-To Video—for detecting cytokines and intranuclear markers.
Flow Cytometry Learning Center—Access flow cytometry educational resources for better experiment planning and execution.
Flow Cytometry Panel Builder—Design your flow cytometry panel with this online tool for a simplified, customizable experience to fit your needs.
Flow Cytometry Support Center—Find technical support recommendations for your flow cytometry workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Flow Cytometry Panel Design Support—Work with one of our technical sales specialists to discuss your experimental needs and guide you through the process.