Search Thermo Fisher Scientific
免疫腫瘍学は、がん環境内の免疫系の研究です [1]。抗体、生物製剤および T 細胞療法が開発されたこの分野では、腫瘍量を抑えることに関して大きな進展がみられます。現在の免疫腫瘍学のニーズとしては、新たな標的を見つけ、薬剤設計を改善することによって、より良好な有効性と安全性の得られる新規治療薬を創出することなどが挙げられます。
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、あなたの治療研究や開発努力に役立つ様々な研究ツールを開発しています。腫瘍微小環境、免疫チェックポイント分析、および CAR T 特性評価に対する研究など、どんなフローサイトメトリー試薬や分析が多くの免疫腫瘍学研究領域に提供されているかをご覧ください。
腫瘍ミクロ環境は、がん細胞、間質細胞、免疫細胞、およびその他の細胞タイプで構成されます [2]
免疫チェックポイント は、正常な免疫反応の維持と、免疫系が活性化されている際に組織をダメージから保護するために重要な細胞経路です [3]
CAR T 細胞工学 は、個人の自身の T 細胞の遺伝的修飾に関与し、がん細胞に選択的に発現している抗原をターゲットにします [4]
試薬と機器を組み合わせれば、がんにおける免疫系の役割についてより完全かつ複雑な情報が得られます。プロトコルの学習に費やす時間を短縮し、より長い時間を実験に費やせるように設計した免疫腫瘍学ワークフローをご覧ください。
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、フローサイトメトリー用に eBioscience 製品群など 14,000 以上の一次抗体を提供しています。多種多様な蛍光色素結合抗体は、ヒト、マウス、ラットまたはヒト以外の霊長類の細胞抗原を識別でき、当社の他のアッセイを用いてマルチプレックス化することが可能です。
詳細は thermofisher.com/flowantibodies でご覧ください
新規の PrimeFlow アッセイ手法は、特許で保護された蛍光 in situ ハイブリダイゼーション(FISH)、および単一細胞内で最大 4 種の RNA 転写産物の検出を可能にする分枝 DNA(bDNA)シグナル増幅手法を利用しており、標準的なフローサイトメトリー抗体染色と組み合わせることができます。
詳細は thermofisher.com/primeflow でご覧ください
通常、増殖測定は DNA 合成または細胞代謝パラメータに基づいて実施されます。薬剤開発中の細胞の健康、遺伝毒性または腫瘍細胞増殖の阻害についても、アッセイを行って調べることができます。CellTrace アッセイと Click-iT EdU では、多くの細胞種の増殖を測定できる高感度の試薬を提供しています。
細胞死および生存の機序を理解すれば、毒物学的プロファイリングや創薬の重要な側面を示すことができます。Invitrogen の試薬およびアッセイは、細胞膜、ミトコンドリア、カスパーゼ活性の変化、ならびにアポトーシスが生じた結果としての DNA 断片化およびクロマチン凝集を効果的に研究するために設計されています
死細胞は、多くの試薬に非特異的に結合するので、偽陽性の結果をもたらす場合があります。死細胞を除去することは、正確なフローサイトメトリーの結果を得るために不可欠なステップです。Invitrogen の細胞生死判定試薬は、生細胞と死細胞の割合を測定するのに必要なステップ数を最小限に抑えます。
Attune NxT Flow Cytometer は、がんと闘う免疫腫瘍学研究の最前線にいる研究者の要望を支える機能、実現能力および仕様を備えた高性能機器です。
詳細は thermofisher.com/attune でご覧ください
Luminex プラットフォームで使用できるようにデザインされたパネルで、複数の免疫腫瘍チェックポイントタンパク質を同時検出できます。可溶性チェックポイント分子の定量は、マルチプレックスイムノアッセイにおいてサイトカインおよびケモカインの評価と組み合わせることもできる有望な新しいアプローチで、免疫腫瘍学およびがん免疫学の分野における研究をサポートします。
目的の遺伝子を最大 80 まで 96- または 384-プレートのシングルウェルで測定することにより、実験開始時の材料を有効に使用できます。Luminex プラットフォームに基づいて、QuantiGene Plex は RNA 精製を行わず、ELISA のような効率化されたワークフローに従います。
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、フローサイトメトリー用に eBioscience 製品群など 14,000 以上の一次抗体を提供しています。多種多様な蛍光色素結合抗体は、ヒト、マウス、ラットまたはヒト以外の霊長類の細胞抗原を識別でき、当社の他のアッセイを用いてマルチプレックス化することが可能です。
詳細は thermofisher.com/flowantibodies でご覧ください
新規の PrimeFlow アッセイ手法は、特許で保護された蛍光 in situ ハイブリダイゼーション(FISH)、および単一細胞内で最大 4 種の RNA 転写産物の検出を可能にする分枝 DNA(bDNA)シグナル増幅手法を利用しており、標準的なフローサイトメトリー抗体染色と組み合わせることができます。
詳細は thermofisher.com/primeflow でご覧ください
通常、増殖測定は DNA 合成または細胞代謝パラメータに基づいて実施されます。薬剤開発中の細胞の健康、遺伝毒性または腫瘍細胞増殖の阻害についても、アッセイを行って調べることができます。CellTrace アッセイと Click-iT EdU では、多くの細胞種の増殖を測定できる高感度の試薬を提供しています。
細胞死および生存の機序を理解すれば、毒物学的プロファイリングや創薬の重要な側面を示すことができます。Invitrogen の試薬およびアッセイは、細胞膜、ミトコンドリア、カスパーゼ活性の変化、ならびにアポトーシスが生じた結果としての DNA 断片化およびクロマチン凝集を効果的に研究するために設計されています
死細胞は、多くの試薬に非特異的に結合するので、偽陽性の結果をもたらす場合があります。死細胞を除去することは、正確なフローサイトメトリーの結果を得るために不可欠なステップです。Invitrogen の細胞生死判定試薬は、生細胞と死細胞の割合を測定するのに必要なステップ数を最小限に抑えます。
Attune NxT Flow Cytometer は、がんと闘う免疫腫瘍学研究の最前線にいる研究者の要望を支える機能、実現能力および仕様を備えた高性能機器です。
詳細は thermofisher.com/attune でご覧ください
Luminex プラットフォームで使用できるようにデザインされたパネルで、複数の免疫腫瘍チェックポイントタンパク質を同時検出できます。可溶性チェックポイント分子の定量は、マルチプレックスイムノアッセイにおいてサイトカインおよびケモカインの評価と組み合わせることもできる有望な新しいアプローチで、免疫腫瘍学およびがん免疫学の分野における研究をサポートします。
目的の遺伝子を最大 80 まで 96- または 384-プレートのシングルウェルで測定することにより、実験開始時の材料を有効に使用できます。Luminex プラットフォームに基づいて、QuantiGene Plex は RNA 精製を行わず、ELISA のような効率化されたワークフローに従います。
演者:Charles Prussak、薬学博士、PhD、UCSD Moores Cancer Center
タイトル:T 細胞 CAR の複雑な薬理学
放送日:2017 年 12 月 12 日および 13 日